Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ National™ SureStop™ および Thermo Scientific™ Chromacol™ SureStop™ バイアル/クロージャーは、バイアルに最適な密閉性を実現します。これらのバイアル/クロージャーは高性能バイアルクロージャーシステム(AVCS)テクノロジーを採用した設計で、キャップ取り付けで明確な停止ポイントを設けることにより、締め過ぎを防ぎます。クリンプトップバイアルの密封特性と、スクリューバイアルの多用途性を併せ持っています。
Thomas Lomangino 氏
(米国馬術連盟
ラボーディレクター)
経歴:薬物検査ラボのディレクター/チーフを務めています。イベント後の生体サンプルに由来する薬物および/または代謝物の単離、精製、同定に関して 35 年超の経験をお持ちです。
お客様のご感想:当ラボでは、セプタムの脱落という重大な問題があり、調製済みサンプル抽出物、ネガティブコントロール、ポジティブコントロール、分析標準物をロスすることで効率が低下していました。高性能なバイアルクロージャーシステム(AVCS)のおかげでラボの問題が解消されました。
この問題を解消するためにご尽力いただいたことに感謝しています。オートサンプラーとあわせて複数の機器を使用しています。私たちは、多くの時間とコストを費やしてようやく、使い捨ての消耗品がどれほど高価で非生産的になる場合があるかを理解しました。
Thomas Lomangino 氏
(米国馬術連盟
ラボーディレクター)
経歴:薬物検査ラボのディレクター/チーフを務めています。イベント後の生体サンプルに由来する薬物および/または代謝物の単離、精製、同定に関して 35 年超の経験をお持ちです。
お客様のご感想:当ラボでは、セプタムの脱落という重大な問題があり、調製済みサンプル抽出物、ネガティブコントロール、ポジティブコントロール、分析標準物をロスすることで効率が低下していました。高性能なバイアルクロージャーシステム(AVCS)のおかげでラボの問題が解消されました。
この問題を解消するためにご尽力いただいたことに感謝しています。オートサンプラーとあわせて複数の機器を使用しています。私たちは、多くの時間とコストを費やしてようやく、使い捨ての消耗品がどれほど高価で非生産的になる場合があるかを理解しました。
高性能バイアルクロージャーシステム(AVCS)の一部として設計された National SureStop および Chromacol SureStop バイアルは、個人によるばらつきを抑制し、最適な圧力でバイアルを密封します。
National SureStop バイアル | ||
---|---|---|
概要 | 数量 | 製品番号 |
2 mL、透明ガラス製 | 100 個/パック | C5000-1 |
2 mL、透明ガラス製(ID パッチ付き) | 100 個/パック | C5000-1W |
2 mL、褐色ガラス製(ID パッチ付き) | 100 個/パック | C5000-2W |
2 mL、透明ガラス製、アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム | 100 個/パック | C5000-580 |
2 mL、透明ガラス製(ID パッチ付き)、アイボリー PTFE/赤ラバーセプタム | 100 個/パック | C5000-580W |
2 mL、透明ガラス製、赤PTFE/白シリコンセプタム | 100 個/パック | C5000-592 |
2 mL、透明ガラス製(ID パッチ付き)、赤 PTFE/白シリコンセプタム | 100 個/パック | C5000-592W |
2 mL、透明ガラス製(ID パッチ付き)、赤 PTFE/白シリコン/赤 PTFE 製セプタム | 100 個/パック | C5000-586W |
2 mL、透明ガラス製(ID パッチ付き)、青 PTFE/白シリコンセプタム(スリット入り) | 100 個/パック | C5000-595W |
* お一人様一つまで。恐れ入りますが、医療関係者には無料サンプルを差し上げることはできません。