SMART Digest and SMART Digest IA kits
SMART Digest および SMART Digest IA キット
高速、簡単、高再現性、高感度のタンパク質消化および免疫親和性捕捉
バイオマーカーおよびバイオ医薬品の特性分析および定量におけるペプチドマッピングに、最先端のタンパク質消化を活用してください。Thermo Scientific SMART Digest キットは、驚異的に高速で簡単、高再現性、高感度のタンパク質消化および免疫親和性捕捉を実現し、クロマトグラフィーおよび液体クロマトグラフィー/質量分析(LC-MS)結果の信頼性を高めます。
お問い合わせ
クイックリンク
タンパク質サンプル調製のイノベーション
SMART Digest がペプチドマッピングおよびペプチド定量データにもたらす違いを体験してください。
  • 簡単な 3 ステップのプロトコル
  • In-solution 消化と比べて再現性が向上
  •  Kingfisher プラットフォームによる自動化が可能
  • In-solution 消化(一晩)に比べてサンプル処理時間が大幅に短縮(数時間)
  • スループットと感度が向上
  • クロマトグラフィーおよび LC-MS 分析結果の信頼性が向上
関連する SMART Digest 動画
Ajinomoto Altheaは、受託開発および製造会社です。こちらは同社による SMART Digest キットの使用体験談です。
この紹介アニメーションをご覧になり、SMART Digest が簡単、高速、高再現性のタンパク質消化をどのように実現するかをご確認ください。
ペプチドマッピングおよびペプチド定量用の SMART Digest キット
  • トリプシン、キモトリプシン、プロテイナーゼ K の各キットから、目的のタンパク質の配列特異的切断に適したものを選択できます。
  • SMART Digest ImmunoAffinity(IA)キットを使えば、免疫親和性捕捉とトリプシン消化を単一のウェルで実施できます。免疫親和性試薬(ストレプトアビジン、Protein A、Protein G)が複雑な生物学マトリックスからタンパク質を精製することで、低濃度タンパク質の感度を向上させます。トリプシン酵素は高温で活性化し、タンパク質が変性する条件下で消化を促進します。
SMART Digest トリプシンキット
トリプシンを使って、ペプチド中のリジンおよびアルギニン残基の C 末端側を切断します。
今すぐ注文する
SMART Digest キモトリプシンキット
チロシン、フェニルアラニン、トリプトファンなどの芳香族アミノ酸残基が形成したペプチド結合をキモトリプシンで切断します。
今すぐ注文する
SMART Digest プロテイナーゼ K キット
プロテイナーゼ K キットを使って、アルファアミノ基がブロックされた脂肪族および芳香族アミノ酸のカルボキシル基の隣でペプチド結合を切断します。
今すぐ注文する
SMART Digest ImmunoAffinity (IA) ストレプトアビジンキット
ストレプトアビジンを含有するこのキットは、強固なストレプトアビジン-ビオチン結合を利用してさまざまな生体分子を精製できます。
今すぐ注文する
SMART Digest ImmunoAffinity (IA) Protein A キット
Protein A を含有するこのキットは、イムノグロブリンの Fc 部位に強固に結合することでイムノグロブリンを選択的に精製します。
今すぐ注文する
SMART Digest ImmunoAffinity (IA) Protein G キット
Protein G を含有するこのキットは、イムノグロブリンの FabとFc 部位に強固に結合することでイムノグロブリンを選択的に精製できます。
今すぐ注文する
SMART Digest と In-solution 法の比較
タンパク質消化を数時間で実施
SMART Digest vs. Conventional In-Solution Digest Protocol
再現性の向上
タンパク質消化を数時間で実施
SMART Digest vs. Conventional In-Solution Digest Protocol
再現性の向上
リソース