Search Thermo Fisher Scientific
TurboFlowテクノロジーを採用したThermo Scientific Transcend TLXシステムを使用することで、複雑なマトリックスを迅速にクリーンアップしてオンラインサンプル調製を加速し、ラボコストを削減し、データ品質を向上できます。これらのシステムは、クロマトグラフィー技術を組み合わせてオンラインサンプルクリーンアップを行い、LC-MSの検出向上、手作業の軽減、生産性の向上を実現しながら、向上したシステムのチャンネル性能がスループットを最大400%増大させます。Thermo Scientific Aria MXソフトウェアはメソッド設定を容易にし、システムのさまざまな面をスケジュール管理できます。
オンラインサンプルクリーンアップは手動のサンプル調製を最小限に抑え、血漿や尿などの複雑なサンプルマトリックスでも、サンプルをLC-MSシステムへ直接注入できるようにするため、時間を節約します。
マルチチャンネル技術は、メソッドを新規に開発することなく1台の装置を使用してスループットを2~4倍に増大させ、ラボの生産性と収益生成を加速させます。
Thermo Scientific TriPlus RSIオートサンプラーにもう1つの冷却スタックを追加することにより、サンプル容量を96または384ウェルプレート6枚から12枚に拡張でき、スループットが向上します。
Thermo Scientific Aria MXソフトウェアは、ポンプの動作、バルブの切り替え、クリーニング、およびグラジエントを管理し制御します。メソッドを迅速に開発し、サンプルをバッチで分析しながら、複数のLC-MSメソッドを複数のチャンネルで同時に管理できます。Aria MXソフトウェアは、Thermo Scientific XCaliburまたはTraceFinderソフトウェアに対応しています。
当社のマルチチャンネルLCシステムは、LC-MS用に特別に設計されており、1台の質量分析計を使用して、同一または異なる2つのアプリケーションを実行できます。2つのチャンネルはLC-MS分析を交互に行い、質量分析計がアイドル状態にならないようにします。以下の図は、2つの異なるアプリケーションをTranscendマルチチャンネルLX UHPLCシステムで同時に実行した際のMSシグナルを示しています。
カラム再生中に2つ目の分析を実行するインテリジェントスケジューリングにより、2つのチャンネルを使用してMSの利用性を最大化。
以下の表は、標準的な設定におけるTranscend TurboFlow TLX UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様を記載しておりません。仕様は、選択した特定のシステムコンポーネントによって異なる場合があります。詳細は、コンポーネント仕様書をご確認ください。
カテゴリー | Transcend TurboFlow TLX UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 1000 bar |
流量範囲 | 0~8 mL/min |
ポンプオプション(デフォルトのディレイボリューム) | バイナリ(100 µL) クォタナリ(379 µL) |
バイオコンパチブル | 対応 |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | なし |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | なし |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | なし |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | なし |
注入量範囲 | 標準:0.01~100 µL オプション:最大10,000 µL |
サンプル冷却 | あり |
サンプル容量(標準) 標準的な外径12 mmのバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく | 6ラック、各ラックは54バイアルを収納 |
サンプラーの拡張(オプション) | あり、ドロワー使用による |
カラムコンパートメント温度調整 | あり オプションのスリーブヒーター |
カラムコンパートメントプレヒーター | 使用不可 |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | 使用不可 |
対応検出器 | 質量分析計 |
標準的なTranscend TurboFlow TLX UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Transcend TLX-1 | Transcend TLX-2 | Transcend TLX-4 | |
ポンプ
| および | および | および |
オートサンプラー
| Triplus RSI | ||
サンプル容量の拡張(オプション)
| 3または6ドロワーの冷却スタック (オプション) | ||
フローパスの切り替え
| 3バルブインターフェースモジュール | 6バルブインターフェースモジュール | 10バルブインターフェースモジュール |
検出器
| 質量分析計1台 |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。