Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Vanquish Duo UHPLCシステムに搭載されたデュアルスプリットサンプラーと2つのポンプは、独立モジュールまたはデュアルポンプとしての利用ができるため、スループットを倍増させ、サンプルに関する知見の深化を可能にします。Vanquish Duo UHPLCシステムは、単一装置と同じ設置面積でありながら2つのフローパスを備えているため、両方のフローパスでの同一メソッドの並行実行や、2つの異なるメソッドの同時実行ができ、ラボの生産性、サンプルに関する知見、および全体的な投資収益率の向上がもたらされます。
Vanquish Duo UHPLCシステムは、2つの異なるフローパスを備えており、これらは2つの独立した検出器に接続されています。この独自システムは2つの同じ、または異なる分析を1つのシステムで実行できるため、スループットの倍増、迅速なメソッド開発、サンプル特性評価の向上を実現します。
複数のメソッド、またはカラム化学特性を使用して同じサンプルセットを分析できる一方、サンプル調製の時間とコストを削減し、サンプルに関する情報の最大化するため、製薬企業はバイオ医薬品を迅速に特性評価したり、API定量と不純物分析を同時に行えます。
Thermo Scientific Vanquishデュアルスプリットサンプラーは、2つの注入装置を1つのハウジングに内蔵しているため、2つのチャンネルを別々に制御できます。さらに、Thermo Scientific Vanquishデュアルポンプは2つの独立した3液ポンプを備えているため、購入コストを削減し、システムの高さを低減します。
さまざまな検出オプションを揃えており、分離から最大限の情報を収集できます。ダイオードアレイ、蛍光、または荷電化粒子検出による非発色物質のラベルフリー検出など、すべての検出器オプションは優れた感度を提供します。
Vanquish Duo UHPLCシステムでは、流路の完全なバイオコンパチブルが確保されています。また、デッドボリュームがほぼゼロとなる接続をサポートし、よりシャープなピークの取得と、ツール不要のセットアップを可能にするThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングも装備されています。
Vanquish Duoシステムは、Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)とシームレスに統合でき、規制準拠ツール、ネットワーク接続機能、自動化、およびデータ処理機能を提供します。
当社のVanquish Duo UHPLCシステムでは、同一または異なる2つのアッセイの同時実行が可能です。
以下の図は、2つの異なるアッセイをVanquish Duoで同時に実行した場合のもので、同じ2つのアッセイを従来的なシングルチャンネルHPLCシステムで実行した場合と比較して、どれだけの時間が節約されるかを示しています。
以下の表は、標準セットアップ時のVanquish Duo UHPLCシステムの仕様を簡単にまとめたものです。仕様は、選択したシステムコンポーネントによって異なる場合があります。これらの仕様は、お客様のシステムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様でご確認ください。
カテゴリー | Vanquish Duo UHPLCシステム |
---|---|
最大システム圧力 | 1,000または1,500 bar(システム構成による) |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(35または200 µL) クォタナリ(679 µL) デュアル(679 µL) ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応 |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり(システム構成による) |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり(システム構成による) |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり、測定装置を使用 |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:0.01~25 µL オプション:0.01~100 µL |
サンプル冷却 | あり(4~40℃) |
サンプル容量(標準) | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり、5~120℃ |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり |
対応検出器 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 示差屈折率検出器 質量分析計 |
Vanquish Duo UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。詳細は以下をご覧ください。
Vanquish Horizon Duo UHPLCシステム | Vanquish Flex Duo UHPLCシステム | |
ポンプ
|
2つのVanquishバイナリポンプH | 2つのVanquishバイナリポンプF または 2つのVanquishクォタナリポンプF または 1つのVanquishデュアルポンプF |
オートサンプラー
|
VanquishデュアルスプリットサンプラーHT | VanquishデュアルスプリットサンプラーFT |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー(オプション) | |
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH | |
事実上ゼロデッドボリュームの システム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット | |
検出器
|
2つの検出器 |
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。