Search Thermo Fisher Scientific
逆グラジエントLC向けThermo Scientific Vanquish Duo HPLC/UHPLCシステムで、ラボの定量能力を向上できます。このシステムは独自のユニバーサル荷電化粒子検出を採用しており、標準物質がない場合でも、すべての非揮発性および半揮発性化合物を一貫して定量できます。
逆グラジエント向けVanquish Duoは、ユニバーサル検出器である汎用の独自荷電化粒子検出器(CAD)を使用しており、低分子から生体分子、食品や飲料、特殊化学物質やポリマーまで、非揮発性および半揮発性化合物の高感度測定を可能にします。
グラジエント溶出における有機組成の変化は、分析種の応答が変動する原因になります。逆グラジエント補正のポストカラムアプリケーションは、グラジエント分離中に化合物がどこに溶出するかに関係なく、検出器に入る溶離液の溶媒組成を常に一定にすることで、この影響を排除します。
検出器の応答が一貫しているということは、特定の化合物に対するそれぞれの標準物質がない場合でも、未知物質を定量できることを意味します。
Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)ウィザードは、システムのすべてのボリュームを考慮して、必要なすべてのパラメーターを自動的に計算するため、このシステムを使用して逆グラジエントを簡単に適用できます。
逆グラジエント向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステムにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish Duoシステムは、Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)とシームレスに統合でき、優れた規制準拠ツール、ネットワーク接続機能、自動化、およびデータ処理機能を提供します。
逆グラジエントシステムでは、ユニバーサルな荷電化粒子検出を使用して、非揮発性および半揮発性のあらゆる化合物を一貫して定量できます。
以下の図は、逆グラジエントがどのように適用されるのか、また有機組成の変化が検出器の反応にどのように影響するのかを示しています。
逆グラジエントメソッドは、標準的なLCとは異なり、逆方向にグラジエントをかけるため、溶離液の組成の一貫性を保ちます。
未知化合物の定量的回収
グラジエント分離では、CADによる未知化合物の定量的回収は、逆グラジエントアプローチによる溶出条件を使用するのが最適です。標準的なCADの場合、定量的回収は有機含有物に左右されます。UV検出の回収は、分析種の消光係数に依存します。
以下の表は、標準的な設定における逆グラジエント向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。これらの仕様は、システムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様でご確認ください。
カテゴリー | 逆グラジエント向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 700、1,000、1,500 bar(システム構成による) |
流量範囲 | 0~5、0~8、0~10 mL/min(システム構成による) |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(35、200、400 µL) クォタナリ(679 µL) デュアル(679 µL) ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応(システム構成による) |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L)
|
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり(システム構成による) |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり(システム構成による) |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり(システム構成による) |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:最大0.01~25または0.01~100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) |
サンプル冷却 | あり(4~40℃) 選択したサンプラーによる |
サンプル容量(標準) 標準的な外径12 mmのバイアルに基づく | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり(5~120℃、システム構成による) 非循環および強制対流 |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ システム構成による |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり 選択したカラムコンパートメントによる |
検出器の選択肢 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquish可変波長検出器 |
逆グラジエント向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。詳細は以下をご覧ください。
逆グラジエント向けVanquish Horizon Duo UHPLC | 逆グラジエント向けVanquish Flex Duo UHPLC | 逆グラジエント向けVanquish Core Duo HPLC | |
ポンプ
|
2つのVanquishバイナリポンプH | 2つのVanquishバイナリポンプF または 2つのVanquishクォタナリポンプF または 1つのVanquishデュアルポンプF |
2つのVanquishバイナリポンプC/CN または 2つのVanquishクォタナリポンプC/CN または 1つのVanquishデュアルポンプC/CN |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーHT | VanquishスプリットサンプラーFT | VanquishスプリットサンプラーC または VanquishスプリットサンプラーCT |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー (オプション) |
||
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH | VanquishカラムコンパートメントC | |
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット | ||
検出器
|
その他の検出器については、当社のHPLC/ UHPLC検出器のページをご確認ください。 |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。