Search Thermo Fisher Scientific
タンデムLCおよびLC-MS用Thermo Scientific Vanquish Duo HPLC/UHPLCシステムは、あらゆるLCまたはLC-MS分析のサンプルスループットを向上させます。これらのシステムは、第2のポンプとインテリジェントなカラム切り替えを使用して、グラジエント溶出のカラム平衡化に要する時間を排除することでスループットを向上させ、検出器のアウトプットを最大化します。
専用の再生ポンプと第2のカラムを使用することにより、カラム再生に必要な時間や、質量分析計またはLC検出器のアイドル時間を排除します。スループットを平均40%増大させることができるため、ラボの生産性と収益生成が向上します。
再生中の高度カラム洗浄プログラムは、スループットを損なうことなくカラムキャリーオーバーを低減できます。
Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)ウィザードを使用して、元のグラジエントメソッドをタンデムLCワークフロー用に簡単に転換できます。標準グラジエントを入力するだけで、CDSは規制準拠対応のデータ処理機能により、LC-MS装置でも必要なすべてのパラメーターを自動的に計算します。
さまざまな検出オプションがあるため、分離から最大限の情報を収集できます。ダイオードアレイ、蛍光、または荷電化粒子検出による非発色物質のラベルフリー検出など、すべての検出器オプションは優れた感度を提供します。
タンデムLCまたはLC-MS向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステムにはThermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングが備わっています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish Duoシステムは、Thermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)とシームレスに統合でき、規制準拠ツール、ネットワーク接続機能、自動化、およびデータ処理機能を提供します。
タンデムLCおよびLC-MSシステムは、第2のポンプとインテリジェントなカラム切り替えを導入しているため、検出器の使用率を最大化し、カラム再生による時間ロスを取り戻します。
以下の図は、同じアッセイセットを従来のシングルチャンネルHPLCシステムで実行するのに要する時間をタンデムLC/LC-MSシステムの場合と比較し、どの部分で時間を節約しているかを示しています。
以下の表は、標準的な設定におけるタンデムLC/LC-MSシステム向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。これらの仕様は、システムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様をご確認ください。
カテゴリー | タンデムLC/LC-MS向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 700、1,000、1,500 bar(システム構成による) |
流量範囲(最大値) | 0~5、0~8、0~10 mL/min(選択したポンプによる) |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(35、200、400 µL) クォタナリ(679 µL) デュアル(679 µL) ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応(システム構成による) |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり(システム構成による) |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり(システム構成による) |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり(システム構成による) |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:最大0.01~25または0.01~100 µL(Vanquish Flex/Vanquish Horizon) オプション:最大0.01~100または0.01~1,000 µL(Vanquish Core) 選択したオートサンプラーによる |
サンプル冷却
| あり(4~40℃) 選択したサンプラーによる |
サンプル容量(標準) 比較として、外径12 mmのバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり(5~120℃、選択したカラムコンパートメントによる) 非循環および強制対流 |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ システム構成による |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり 選択したカラムコンパートメントによる |
対応検出器 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 示差屈折率検出器 質量分析計 |
標準的なタンデムLC/LC-MS向けVanquish Duo HPLC/UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。詳細は以下をご覧ください。
タンデムLC/LC-MS向けVanquish Horizon Duo UHPLCシステム | タンデムLC/LC-MS向けVanquish Flex Duo UHPLCシステム | タンデムLC/LC-MS向けVanquish Core Duo HPLCシステム | |
ポンプ
|
2つのVanquishバイナリポンプH | 2つのVanquishバイナリポンプF または 2つのVanquishクォタナリポンプF または 1つのVanquishデュアルポンプF |
VanquishバイナリポンプC/CN または 2つのVanquishクォタナリポンプC/CN または 1つのVanquishデュアルポンプC/CN |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーHT | VanquishスプリットサンプラーFT | VanquishスプリットサンプラーC または VanquishスプリットサンプラーCT |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー (オプション) |
||
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH | VanquishカラムコンパートメントC | |
事実上ゼロデッドボリュームのシステム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット | ||
検出器
|
1つの検出器 |
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。