Search Thermo Fisher Scientific
あらゆるアプリケーションに対応できるより高い柔軟性が必要な分析には、Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLCシステが、品質を損うことなく、生産性の向上と技術革新を可能にします。LCまたはLC-MSソリューションが必要な場合、バイナリおよびクォタナリ溶媒混合を装備したVanquish Flexシステムの柔軟性が、より良好な分離、より多くの結果、およびより簡単な操作により、もっとも高度なパフォーマンスを提供します。Vanquish Flex UHPLCシステムは、Vanquish製品ラインのすべての製品と同様にハードウェア精度、検出器感度、操作の簡素性を提供します。
Thermo Scientific SmartFlowポンプテクノロジーには、溶離液の圧縮率変動に応じた自動補正機能があり、溶離液の組成および背圧に関係なく、優れたフローおよびグラジエント精度を確保します。ポンプは最大1,000 barで動作可能で、バイナリ、クォタナリ、デュアルグラジエントのオプションがあります。
Thermo Scientific VanquishスプリットサンプラーFTは、Thermo Scientific SmartInjectテクノロジーを用いて、卓越した速度と注入精度を実現します。デフォルトのバイアル容量は216サンプルですが、Thermo Scientific Vanquishチャージャーを使用して最大8,832サンプルまで拡張可能です。
2つのオプションコンポーネントを利用して、生産性の向上、コンプライアンスの遵守、ラボの円滑な運営に役立てることができます。Vanquish溶媒モニターは、溶媒レベルを追跡することで、溶媒チャンネルの乾燥や不要な流出を防止します。またタッチスクリーン式のVanquishユーザーインターフェースは、システムステータスの視覚的なモニタリングを可能にします。
さまざまな検出オプションがあるため、分離から最大限の情報を収集できます。当社のポートフォリオには、ダイオードアレイ検出、ほぼユニバーサルな荷電化粒子検出、蛍光検出、質量分析検出などが含まれます。
Vanquish Flex UHPLCシステムの流路は完全にバイオバイオコンパチブルで、Thermo Scientific Viperフィンガータイトフィッティングを備えています。このフィッティングは、ほぼデッドボリュームゼロの接続をサポートし、よりシャープなピークとツール不要のセットアップを可能にします。
Vanquish Flex UHPLCシステムは、規制準拠ツール、ネットワーク接続機能、自動化、およびデータ処理機能が付いたThermo Scientific Chromeleonクロマトグラフィーデータシステム(CDS)と統合できます。当社は、Thermo Scientific HPLCシステムを他のCDSおよびMSソフトウェアプログラムに接続するStandard Instrument Integration(SII)パッケージを提供しています。
以下の表は、標準的な設定におけるVanquish Flex UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。これらの仕様は、システムコンポーネントによって異なる場合があります。システムコンポーネントの仕様書は、次のコンポーネント仕様でご確認ください。
カテゴリー | Vanquish Flex UHPLCシステム |
最大システム圧力 | 1000 bar |
最大流量範囲 | 0~8 mL/min |
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム) | バイナリ(200 µL) クォタナリ(679 µL) ディレイボリュームは選択したポンプによる |
バイオコンパチブル | 対応 |
pH範囲 | 2~12(塩化物濃度は最大1 mol/L) |
システム設計 | モジュール方式 |
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ対応(オプション) | あり |
溶媒モニタリングシステム対応(オプション) | あり |
メソッド移管を簡素にする、カスタム可能なグラジエントディレイボリューム | あり、測定装置を使用 |
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー | あり |
注入量範囲 | 標準:0.01~25 µL オプション:0.01~100 µL |
サンプル冷却 | 4~40℃ |
サンプル容量(標準) 標準的な外径12 mmのバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく | 4ラック(ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL)を収納)、その他のラックフォーマットも利用可能 +カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能 |
サンプラーの拡張(オプション) | 可能、Vanquishチャージャー使用 |
カラムコンパートメント温度調整 | あり、5~120℃ 非循環および強制対流 |
カラムコンパートメントプレヒーター | アクティブおよびパッシブ |
カラムコンパートメントポストカラムクーラー | あり |
検出器の選択肢 | Vanquish荷電化粒子検出器 Vanquishダイオードアレイ検出器 Vanquish蛍光検出器 Vanquish多波長検出器 Vanquish可変波長検出器 示差屈折率検出器 質量分析計 |
標準的なVanquish Flex UHPLCシステムは、次のコンポーネントで構成されています。各コンポーネントの詳細は、関連する仕様書をダウンロードしてください。
Vanquish FlexバイナリUHPLC | Vanquish FlexクォタナリUHPLC | |
ポンプ
|
VanquishバイナリポンプF | VanquishクォタナリポンプF |
オートサンプラー
|
VanquishスプリットサンプラーFT | |
サンプル容量の拡張(オプション)
|
Vanquishチャージャー(オプション) | |
カラムコンパートメント
|
VanquishカラムコンパートメントH | |
事実上ゼロデッドボリュームの システム接続
|
Viper UHPLCフィッティングキット | |
検出器
|
HPLC/UHPLC検出器のページを見る | |
オプションコンポーネント: フラクションコレクター |
当社のVanquishフラクションコレクターのページにアクセス |
研究用にのみ使用できます。診断目的での使用はできません。