Vanquish Neo UHPLCシステム
Thermo Scientific Vanquish Neo UHPLCシステムは次の科学革新を追い求める研究者のために、365日24時間最大限の性能を提供し、再現性の高いナノ、キャピラリー、およびマイクロフローLC-MSを実現します。高度な技術革新とクラス最高レベルのVanquishプラットフォームを組み合わせており、初心者にとっても熟練のLC-MSユーザーにとっても生産性を向上させます。
最適なHPLC/UHPLCシステムを構築しましょう
特長
オールインワンのナノ、キャピラリー、およびマイクロフローLC
Thermo Scientific ProFlow™ XRアクティブフローコントロールポンプ技術は、最高1,500 barの圧力でナノから100μL/minまでの流量において優れた保持時間精度を実現します。バイアル底部検出機能により、容量の限られたサンプルからの注入も可能です。
生産性の向上
迅速なサンプルローディング、カラム平衡化、および極めて低いシステムグラジエントディレイボリュームはメソッドのオーバーヘッド時間を短縮するため、サンプルスループットの向上させながらMS稼働率を増大させます。
最大限の性能
独自の低流量スプリットループオートサンプラー設計はサンプルの分散を抑制し、システムのキャリーオーバーの低減して、サンプルの使用を最大化します。測定器は優れた注入量直線性、精度、および精度により定量性能を向上させます。
トラブルのない長期間分析
次世代のThermo Scientific SmartInject技術はカラムの寿命と保持時間精度を向上させます。メンテナンスフリーの1,500 bar対応セラミックバルブ、ほぼゼロデッドボリュームのThermo Scientific ViperおよびnanoViperフィッティングは漏れを最小限に抑え、堅牢な長期運転を可能にします。
インテリジェントな操作
Thermo Scientific Vanquishユーザーインターフェースは、自動手順とガイド付きトラブルシューティングスクリプトによりリモートのシステムモニタリングと制御を提供するため、すべてのユーザーが生産性を向上できます。インテリジェントなメソッド編集ウィザードは、設置された消耗品とメソッドパラメータの互換性を確保します。
シームレスなLC-MS統合
Vanquish Neo UHPLCシステムは高感度LC-MSアプリケーションに優れており、包括的なESIソースを介してThermo Scientific質量分析計とシームレスに統合できます。トリプル四重極MSシステムでは速度、堅牢性、および感度を、Thermo Scientific Orbitrap MSシステムでは分解能、質量精度、および汎用性を実現できます。
ビデオ
システムの仕様
以下の表は、標準的な設定におけるVanquish Neo UHPLCシステムの仕様概要を示しています。すべての仕様が記載されているわけではありません。詳細はVanquish Neo UHPLCシステム仕様書をダウンロードしてください。
カテゴリー
Vanquish Neo UHPLCシステム
最大システム圧力
1,500 bar
流量範囲
1 nL/min~100 μL/min、1 nL刻み 
(推奨100 nL/min~100 µL/min)
ポンプオプション(デフォルトのグラジエントディレイボリューム)
バイナリ(< 25 nL)
バイオコンパチブル
対応
pH範囲
2~10
システム設計
一体型、スライドインモジュール付き
タッチスクリーンユーザーインターフェースディスプレイ
あり
最大の保持時間精度を実現するアクティブフロー制御
あり、Thermo Scientific ProFlow XRポンプ技術
注入精度を最大化し、カラム寿命を向上させるSmartInjectテクノロジー
あり
注入量範囲
標準:0.01~25 μL
オプション:0.01~100 μL
最大 500 μLの複数回のドローアンドトラップサイクルによる大容量トラッピング 
サンプル冷却
あり、4~40℃ 
サンプル容量(標準)
標準的な外径12 mmのバイアル(≤ 1.5 mL)に基づく
4ラック(1ラックあたり54バイアル(≤ 1.5 mL))、その他のラックフォーマットも利用可能 
+カルーセル内に外径22.5 mmのバイアル(≦ 10 mL)12本を収容可能
サンプラーの拡張(オプション)
なし
カラムコンパートメント温度調整
あり(オプション)
室温+最低5 K~80℃
強制対流
カラムコンパートメントプレヒーター
パッシブ(オプション)
カラムコンパートメントポストカラムクーラー
なし
検出器の選択肢
Orbitrap質量分析計
トリプル四重極質量分析計
可変波長検出器F
オプションのコンポーネント:フラクションコレクター Vanquish Fraction Collector FTのページをご覧ください。
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution
研究用途にのみ使用できます。診断目的には使用できません。