Search Thermo Fisher Scientific
炭鉱労働者が炭塵暴露を最小限に抑えるために適切な行動を取れるようにするには、データを提供することが必要です。これには、リアルタイムで正確な炭塵の測定が不可欠となります。Thermo Scientific™ PDM3700パーソナルダストモニターは、シフト平均の呼吸性粉じん暴露が規制限界を超えないようにするのに役立ちます。PDM3700モニターは、黒肺塵症などの壊滅的な長期的健康影響を防ぐための防御の最前線となります。
炭鉱コミュニティとMSHA、NIOSH、そしてサーモフィッシャーサイエンティフィックは、炭鉱で働く人々の健康を守るために10年以上連携してきました。以前のCPDMであるThermo Scientific™ PDM3600は、人間工学に基づいてより軽量化され、MSHAおよびNIOSHによるより厳しい微粒子規制に適合するようにアップグレードされました。新しいThermo Scientific PDM3700パーソナルダストモニターは、MSHAの粉じん規則に準拠するための30 CFR Part 74 CPDM機器要件を満たす唯一の装置です。
NIOSH(TC-74CPDM-02) | FCCパート15サブパートB |
MSHA(18-A140015-0) | UN T1-T8 |
ペンシルベニア州BFE2-15 | ANSI/UL |
EN61326-1:2005 | 30 CFRパート74 |