RapidFinder STEC検出工程
O157:H7大腸菌と主要6種の非O157:H7 STECの迅速、簡単、正確な同時検出
RapidFinder™ STEC検出工程は、大腸菌O157:H7と6種の非O157 STEC(志賀毒素産生大腸菌)に対する、検証済みの包括的スクリーニングおよび確認システムです。
STEC検出に最適なオプションの選択
牛肉生産者にとって、製品中のSTECや他の病原体を迅速かつ正確にスクリーニングすることは、大きな経済的利益につながります。
  • 製品をより早く出荷
  • 不要な製品転用や生産停止を回避
  • ブランドや評価が低下するリスクを最小限に抑制
牛肉試料中のSTEC検出するための現在の参照法は正確で高感度ですが、時間と手間がかかります。迅速な代替法は正確性に劣り、多くの場合、独自の培地を大量に必要とするため、リスクが高く不経済的な選択肢です。
Applied Biosystems™のRapidFinder™ STEC検出工程を用いると、大腸菌O157:H7と主要6種の志賀毒素産生大腸菌をわずか12時間で検出できるため、生の牛挽肉や切り落とし肉のSTEC検出において迅速で検証済みの工程を実施できます。
RapidFinder STEC検出工程は2段階のリアルタイムPCR法で、USDA食品安全検査局(FSIS)が米国牛肉産業において混入物と定義する大腸菌O157:H7と非O157 STECの6大血清型(血清型O26、O45、O103、O111、O121、およびO145)の存在を正確に検出および確認するよう設計されています。
RapidFinder STEC検出工程の利点
  • より確実な結果—USDA ARSと共同開発した最適化されたワークフローは、AOAC Research Institute(AOAC-RI)検証研究のUSDA-MLG参照法に匹敵する性能を示します
  • 簡素化されたワークフロー—既存の検査プログラムに適合するシステムで、生の牛挽肉や切り落とし肉試料375 gから大腸菌O157:Hと主要6種の非O157:H7大腸菌を同時検出します
  • 製品をより早く出荷—病原性STECの検出は同日中、STEC陰性製品のクリアランス確認はわずか12時間、推定STEC陽性の確認はPCR検査を1つ(約1時間)追加するだけで完了します
  • コスト、スペース要件、および処理ステップを最小化—専用仕様ではない増菌用ブロスで、ワンステップで増菌します
お客様の食品生産に適合する、迅速で信頼性の高い2種類の代替工程
RapidFinder STEC検出システムには、AOAC Research Institute (AOAC-RI) Performance Tested MethodsSMで認証された2つの工程があり、試料の増菌時間や容量を大幅に削減するとともに、血清型特異的検出の特異性を1段階向上させます。
工程1:約12時間、多数の試料の検査を実施するラボに最適
自動試料調製を、Applied Biosystems™ MagMax™ Express-96磁気粒子プロセッサーとApplied Biosystems™ PrepSEQ™ Nucleic Acid Extraction Kit、またはThermo Scientific™ KingFisher™ Flex精製システム、KingFisher 96ディープウェルヘッド付きで使用して行います。最大96個の試料を同時処理可能で、増菌からRapidFinder STECスクリーニングアッセイの結果まで、約12時間で完了します。RapidFinder STEC確認アッセイの結果を得るには、さらに1時間必要です。
工程1:約12時間、多数の試料の検査を実施するラボに最適
工程2:約18時間、少数の試料の検査に最適
Applied Biosystems™ PrepSEQ™ Rapid Spin Sample Preparation Kit – Extra Clean with Proteinase Kを使用して、スピンカラムでPCRサンプルを手動調製すると、約18時間でスクリーニング結果を得られます。
工程2:約18時間、少数の試料の検査に最適
RapidFinder STEC検出工程、およびSTEC検査の他の製品の詳細は、以下のリソースをご覧になるか、当社の担当者にお問い合わせください。
詳細情報をリクエストする
Food-Pathogen-PCR-Test-Selection-Guide-270x195
検査の対象と試料タイプに適したPCR検出アッセイの選択
迅速なレポート作成で業務を強化し、食品由来の病原体や他の検査対象を迅速かつ正確に検出できます。当社の食品PCR検査法選択ガイドは、対象および試料タイプ別に工程ソリューションを選択するのに役立ちます。
選択ガイドを見る
 関連製品製品番号
Applied Biosystems™ PrepSEQ™核酸抽出キット
4428176
PrepSEQ Rapid Spin Sample Preparation Kit – Extra Clean with Proteinase K
4426715
PrepSEQ核酸抽出キット*
4428176
PrepSEQ核酸抽出キット*
4480466
RapidFinder STECスクリーニングアッセイ
4476886
RapidFinder STEC確認アッセイ
4476901
RapidFinder STECスクリーニングアッセイスターターキット – PrepSEQ核酸抽出キット付き
4480467
7500 Fast Instrument Package、ノート型**
A30299
7500 Fast Instrument Package、デスクトップ型**
A30304
RapidFinder Express v2.0およびSDS 1.4.2ソフトウェア、7500 Fast Instrument用
A28811
* MagMax Express 96ディープウェルプロセッサー、またはThermo Scientific™ KingFisher™ Flex精製システム、96ディープウェルヘッド付きKingFisherで使用
** 内容:7500 Fast装置、PC、RapidFinder Express v2.0およびSDS 1.4.2ソフトウェア、キャッピングツール、Precisionプレートホルダー、校正キット、Blockバランスチューブ
Follow us
当社の食品検査コミュニティーに参加すると、食品の安全性に関する最新のニュースや情報を入手できます。