エクストルージョンによる食品の設計
ラボスケールでの食品開発を成功させるための食品押出混錬とデザインされた製品
食品押出混錬は、食品、飼料、栄養添加物、フレーバーを製造するために確立された非常に汎用性の高い技術です。この技術は継続的で費用対効果の高い生産手段を可能にし、その正確な制御により、高品質で一定の製品品質を保証します。
パスタ、シリアル、スナック、ペットフードなどのデンプン含有量の高い食品を形成し、最適な製品のための最終的なテクスチャを決定するために、さまざまなエクストルーダーダイが利用可能です。共押出食品用のツールも用意されています。これは、消費者が望む軽くてサクサクした食品を適切にカプセル化する方法です。
押出調理は、エクストルーダーの正確な温度制御とスクリュー回転によって与えられるせん断エネルギーを利用することで、プロセスを次のレベルに引き上げます。エクストルーダーを通過する際に、食品は調理されます。食品の物理的状態が変化するため、タンパク質の特異的な変性やデンプンの膨化が起こり、疑似肉のような複雑な製品をつくりだすことができます。同時に、エクストルーダー内の短時間かつ制御された滞留時間は、ビタミン、アミノ酸、酵素の不要な分解を制限します。
新製品の開発および加工プロセスの最適化において、食品開発のエンジニアは、グラムレベルから1時間あたり数キログラムまでの少量スループットに対応できる柔軟性の高いシステムを必要としています。また、クリーニングが簡単で、直感的に操作でき、完全な加工ラインを模倣できることも必要です。Thermo Scientific Process 11卓上小型二軸スクリューエクストルーダーは、これらすべての機能を備え、合理化された柔軟なR&Dワークフローを促進します。
ラボスケールでの新しい食品の開発に成功した後、Thermo Scientificの二軸スクリューエクストルーダーは、パイロットスケールの生産やより大容量での効率的な製造において、パラメーター変更を最小限に抑え、簡単かつ迅速なプロセススケールアップを可能にします。
Thermo Scientifi二軸スクリューエクストルーダーの特長:
  • セグメント化されたスクリューとモジュラーバレルにより、多様なプロセス設計が可能
  • 簡単にアクセスでき、迅速かつ徹底的な洗浄を可能にする、スプリットバレル設計
  • 設置面積を節約する省スペース設計。
Process 11 Hygeinicを用いた疑似肉の作製
Food rheology and extrusion ebooks
食品レオロジー&エクストルージョンのためのガイド
食品開発や加工ワークフローで何を測定すべきか、その測定に最適なのはどのツールかについて理解できます。
レオロジー測定による食品特性の向上と、押出混錬による食品の開発をカバーする、アプリケーションノート、インタラクティブリソース、記事をご覧ください。
Webセミナー:押出混錬条件がスターチの混練物の特性に与える影響(英語)
このWebセミナーでは、二軸スクリューエクストルージョンによる効率的なスターチの組成開発について紹介しています。
エクストルージョンによる最終生成物の特性、安定性、さらなる加工性に与える影響を説明しています。
視聴する
HDI-webinar-extrusion-starch-230x195