Search Thermo Fisher Scientific
世界アンチドーピング機関(WADA)の公認団体であっても、他の多くの国際または地域の管理団体であっても、常に最新の禁止薬物スクリーニング法を確保することは容易ではありません。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、シングルメソッドアプローチで大量の化合物を効率的にスクリーニングでき、将来の禁止物質にも対応可能な高スループット機器により、競技会内外での検査をサポートしています。
当社の高性能な GC-MS や GC-MS/MS システムは、スポーツ検査における極めて困難な課題にも対応します。
市場をリードする当社のソリューションは、公正な協議を実現すべく、必要な正確性と感度により、競技者のプロファイリングやステロイド使用の確認をサポートします。
高スループットで高感度な定量性能から、将来のドーピング課題に対応するスクリーニングソリューションまで、当社の製品はお客様のあらゆるニーズに応えます。
サンプル調製は、分析ワークフローの重要なステップです。当社のソリューションは多種の消耗品と自動化プラットフォームを取り揃え、お客様のワークフロー要件を満たしながら、迅速かつ簡単で再現性のあるサンプル調製を可能にします。
尿中の合成型内因性タンパク同化男性化ステロイド(EAAS)の存在を確認できます。
既知や未知の運動能力向上物質の包括的なスクリーニングは公正なスポーツを維持するのに不可欠な部分です。
当社の高性能な GC-MS システムと LC-MS システムは、きわめて高難度の課題を解決します。
競技者に対して日常的に実施される禁止薬物検査では、多くの WADA クラスに含まれる何百種類もの化合物をスクリーニングしています。クロマトグラフと質量分析計を用いたワークフローのすべてが分析対象薬物の測定に必要な感度や性能を備えているわけではないため、ラボではさまざまな設定を利用しています。通常尿をベースとしたサンプルをはじめとして、ラボはシステム感度を最大化するために多段階の調整を利用する必要があります。
加水分解 + 抽出 + 誘導体化
加水分解 + 抽出
このハンドブックでは、法医毒物学やスポーツドーピング向けのさまざまなサンプル調製製品について詳しくご紹介しています。
スポーツ検査ラボは、各種 WADA クラスの禁止薬物の検査にさまざまな質量分析ベースのワークフローを利用しています。以下にさまざまな手法の比較表を示します。技術の進歩に伴い性能が向上するとともに、使用されるプラットフォームも変遷を続けています。
TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび ISQ 7000 シングル四重極 GC-MS システム | TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび TSQ 9000 トリプル四重極 GC-MS/MS システム | UltiMate 3000 RS HPLC システムおよび TSQ Altis トリプル四重極質量分析計 | UltiMate 3000 RSLCnano システムおよび Q Exactive Plus 四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計 | |
ターゲットスクリーニング | ||||
定量 | ||||
未知物質プロファイリングとレトロスペクティブスクリーニング | ||||
一般的な WADA クラス:S1、S3、S4、S5、S6、S7、S8 | * | |||
一般的な WADA クラス:SO、S2、S4.5、S9、P1、P2 | * | |||
サンプルスループット | 低~中 | 低~中 | 高 | 中 ~ 高 |
費用 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
サンプル調製 | 中程度 | 中程度 | 最小 | 最小 |
ダイナミックレンジ | 7 ログ | 7 ログ | ≤ 6 ログ | ≤ 6 ログ |
* nanoHPLC を必要としないアプリケーションもあります。
TraceFinder ソフトウェアは日常の分析や高度な分析の重要な課題への取り組みに役立つもっとも包括的で定量的なワークフローを提供します。
競技者に対して日常的に実施される禁止薬物検査では、多くの WADA クラスに含まれる何百種類もの化合物をスクリーニングしています。クロマトグラフと質量分析計を用いたワークフローのすべてが分析対象薬物の測定に必要な感度や性能を備えているわけではないため、ラボではさまざまな設定を利用しています。通常尿をベースとしたサンプルをはじめとして、ラボはシステム感度を最大化するために多段階の調整を利用する必要があります。
加水分解 + 抽出 + 誘導体化
加水分解 + 抽出
このハンドブックでは、法医毒物学やスポーツドーピング向けのさまざまなサンプル調製製品について詳しくご紹介しています。
スポーツ検査ラボは、各種 WADA クラスの禁止薬物の検査にさまざまな質量分析ベースのワークフローを利用しています。以下にさまざまな手法の比較表を示します。技術の進歩に伴い性能が向上するとともに、使用されるプラットフォームも変遷を続けています。
TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび ISQ 7000 シングル四重極 GC-MS システム | TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび TSQ 9000 トリプル四重極 GC-MS/MS システム | UltiMate 3000 RS HPLC システムおよび TSQ Altis トリプル四重極質量分析計 | UltiMate 3000 RSLCnano システムおよび Q Exactive Plus 四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計 | |
ターゲットスクリーニング | ||||
定量 | ||||
未知物質プロファイリングとレトロスペクティブスクリーニング | ||||
一般的な WADA クラス:S1、S3、S4、S5、S6、S7、S8 | * | |||
一般的な WADA クラス:SO、S2、S4.5、S9、P1、P2 | * | |||
サンプルスループット | 低~中 | 低~中 | 高 | 中 ~ 高 |
費用 | $ | $$ | $$$ | $$$ |
サンプル調製 | 中程度 | 中程度 | 最小 | 最小 |
ダイナミックレンジ | 7 ログ | 7 ログ | ≤ 6 ログ | ≤ 6 ログ |
* nanoHPLC を必要としないアプリケーションもあります。
TraceFinder ソフトウェアは日常の分析や高度な分析の重要な課題への取り組みに役立つもっとも包括的で定量的なワークフローを提供します。
最新のアプリケーションハンドブックは、スポーツアンチドーピングおよび法医学的薬物化学アプリケーション、査読済みの参考資料、質量分析計(シングル四重極、トリプル四重極、定量高分解能システムなど)、液体クロマトグラフィー、各種サンプル調製ソリューションなど、さまざまな実験技術に関する最近のテクニカルポスターを収録しています。
この e-learning では、ブラジルドーピング管理ラボの Alessandro Casilli 博士を取り上げます。最近の成果として、同じ分析で異なるイオン化モードを測定できるように高分解能精密質量(HRAM-MS)Orbitrap 技術を発展させ、スポーツドーピング管理分析の特異性と検出限界を向上させています。