Search Thermo Fisher Scientific
尿中の合成型内因性タンパク同化男性化ステロイド(EAAS)の存在を検出するための検査は、メジャースポーツやスポーツシーズン中に日常的に実施されています。疑わしいステロイドプロファイル(SSP)またはアスリートバイオロジカルパスポートに基づく非定型報告(ATPF)の兆候がサンプルで示された場合は、確認検査を実施します。
サーモフィッシャーサイエンティフィックは、ステロイド薬物検査を四半世紀以上サポートしてきました。
当社の高性能な GC-MS や GC-MS/MS システムは、スポーツ検査における極めて困難な課題にも対応します。
市場をリードする当社のソリューションは、公正な協議を実現すべく、必要な正確性と感度により、競技者のプロファイリングやステロイド使用の確認をサポートします。
高スループットで高感度な定量性能をお求めの場合でも、今後のドーピングに関する課題に対応できるスクリーニングソリューションをお求めの場合でも、お客様のニーズを満たす製品をご用意しています。
固相抽出(SPE)、固体支持液抽出(SLE)、パック済み吸着剤によるマイクロ抽出(MEPS)、プロセスで使用可能なマニホールドとディスペンサーをご用意しています。シリンジフィルター、タンパク質沈殿製品、タンパク質消化物製品もご利用ください。
シングルメソッドアプローチで大量の化合物をスクリーニングできるだけでなく、将来の禁止物質にも対応可能なソリューションにより、競技会検査や競技会外検査をサポートします。
既知や未知の運動能力向上物質の包括的なスクリーニングは公正なスポーツを維持するのに不可欠な部分です。
悪用されたタンパク同化ステロイドと競技者の代謝物のスクリーニングは、スポーツの公正な勝負を保つために不可欠です。競技者の体内にある内因性と外因性のステロイドを公正に定量するには、すべてのサンプルの一貫した調製が重要です。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、質量分析計などの高感度分析技術を使用してステロイドをスクリーニングする包括的なサンプル調製ソリューションを提供します。
加水分解 + 抽出 + 誘導体化
加水分解 + 抽出
当社は、従来のオプションと比べて優れた再現性と安定性を発揮する次世代の SOLA 固相抽出フリットレス SPE など、ラボワークフローのニーズに適したさまざまなソリューションを提供しています。 オプションの詳細については、アプリケーションハンドブックをご覧いただくか、セレクターガイドをお試しください。
当社は、お客様の具体的なニーズを満たすとともに、内因性ステロイドの悪用を確実に同定するためにワークフローに必要な最高レベルの感度を達成すべく、さまざまな設定を提供しています。
2005 年、米国において規制物質法(Controlled Substance Act)に伴い Anabolic Steroid Control Act(タンパク同化ステロイド防止法)が修正されたことを受け、タンパク同化ステロイドとプロホルモン(ホルモンの前駆体)が規制物質リストに追加され、物質の所持が犯罪に問われることになりました。こうした物質は違法であるにもかかわらず、競技者は使用し続けています。 以下は、物質の存在を検査するためのさまざまなテクニックの比較表です。
TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび ISQ 7000 シングル四重極 GC-MS システム | TRACE™ 1310 ガスクロマトグラフおよび TSQ 9000 トリプル四重極システム | Vanquish™ Flex UHPLC システムおよび TSQ Altis トリプル四重極質量分析計 | |
ターゲットスクリーニング | |||
定量 | |||
未知物質プロファイリングとレトロスペクティブスクリーニング | |||
一般的な WADA クラス:S1、S3、S4、S5、S6、S7、S8 | |||
一般的な WADA クラス:SO、S2、S4.5、S9、P1、P2 | |||
WADA 技術文書 | TD2016 EEAS | TD2016 EEAS | |
サンプルスループット | 低~中 | 低~中 | 高 |
費用 | $ | $$ | $$$ |
サンプル調製 | 中程度 | 中程度 | 最小 |
ダイナミックレンジ | 7 ログ | 7 ログ | ≤ 6 ログ |
TraceFinder ソフトウェアは日常の分析や高度な分析の重要な課題への取り組みに役立つもっとも包括的で定量的なワークフローを提供します。
合成型内因性ステロイドの乱用は、ステロイド自体またはその代謝物の ∂13C 値を測定することで同定できます。この場合、内因性基準化合物に影響はなく、劣化した同位体組成を示します。疑わしいステロイドプロファイルパラメータが見られるサンプルについて、尿中ステロイドの由来を実証するために同位体特性を評価します。
悪用されたタンパク同化ステロイドと競技者の代謝物のスクリーニングは、スポーツの公正な勝負を保つために不可欠です。競技者の体内にある内因性と外因性のステロイドを公正に定量するには、すべてのサンプルの一貫した調製が重要です。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、質量分析計などの高感度分析技術を使用してステロイドをスクリーニングする包括的なサンプル調製ソリューションを提供します。
加水分解 + 抽出 + 誘導体化
加水分解 + 抽出
当社は、従来のオプションと比べて優れた再現性と安定性を発揮する次世代の SOLA 固相抽出フリットレス SPE など、ラボワークフローのニーズに適したさまざまなソリューションを提供しています。 オプションの詳細については、アプリケーションハンドブックをご覧いただくか、セレクターガイドをお試しください。
当社は、お客様の具体的なニーズを満たすとともに、内因性ステロイドの悪用を確実に同定するためにワークフローに必要な最高レベルの感度を達成すべく、さまざまな設定を提供しています。
2005 年、米国において規制物質法(Controlled Substance Act)に伴い Anabolic Steroid Control Act(タンパク同化ステロイド防止法)が修正されたことを受け、タンパク同化ステロイドとプロホルモン(ホルモンの前駆体)が規制物質リストに追加され、物質の所持が犯罪に問われることになりました。こうした物質は違法であるにもかかわらず、競技者は使用し続けています。 以下は、物質の存在を検査するためのさまざまなテクニックの比較表です。
TRACE 1310 ガスクロマトグラフおよび ISQ 7000 シングル四重極 GC-MS システム | TRACE™ 1310 ガスクロマトグラフおよび TSQ 9000 トリプル四重極システム | Vanquish™ Flex UHPLC システムおよび TSQ Altis トリプル四重極質量分析計 | |
ターゲットスクリーニング | |||
定量 | |||
未知物質プロファイリングとレトロスペクティブスクリーニング | |||
一般的な WADA クラス:S1、S3、S4、S5、S6、S7、S8 | |||
一般的な WADA クラス:SO、S2、S4.5、S9、P1、P2 | |||
WADA 技術文書 | TD2016 EEAS | TD2016 EEAS | |
サンプルスループット | 低~中 | 低~中 | 高 |
費用 | $ | $$ | $$$ |
サンプル調製 | 中程度 | 中程度 | 最小 |
ダイナミックレンジ | 7 ログ | 7 ログ | ≤ 6 ログ |
TraceFinder ソフトウェアは日常の分析や高度な分析の重要な課題への取り組みに役立つもっとも包括的で定量的なワークフローを提供します。
合成型内因性ステロイドの乱用は、ステロイド自体またはその代謝物の ∂13C 値を測定することで同定できます。この場合、内因性基準化合物に影響はなく、劣化した同位体組成を示します。疑わしいステロイドプロファイルパラメータが見られるサンプルについて、尿中ステロイドの由来を実証するために同位体特性を評価します。
最新のアプリケーションハンドブックは、スポーツアンチドーピングおよび法医学的薬物化学アプリケーション、査読済みの参考資料、質量分析計(シングル四重極、トリプル四重極、定量高分解能システムなど)、液体クロマトグラフィー、各種サンプル調製ソリューションなど、さまざまな実験技術に関する最近のテクニカルポスターを収録しています。
この e-learning では、ブラジルドーピング管理ラボの Alessandro Casilli 博士を取り上げます。最近の成果として、同じ分析で異なるイオン化モードを測定できるように高分解能精密質量(HRAM-MS)Orbitrap 技術を発展させ、スポーツドーピング管理分析の特異性と検出限界を向上させています。