Search Thermo Fisher Scientific
毛髪は、血液と尿に続く、乱用薬物検査の最初の代替サンプルマトリックスの一つでした。現在、薬物の長期使用や薬物関連の履歴を明らかにするもっとも効率的なマトリックスの一つと考えられています。検出可能期間が長いため、数ヵ月前にさかのぼる薬物使用が示されることもあります。毛髪検査は主に乱用薬物の代謝物の同定に関連し、サンプル調製に多大な労力と時間がかかります。
未知の新精神活性物質(NPS)の同定は、法医学的毛髪分析で行うことができます。こうした新たな未知物質の代謝物は血液や尿中の代謝物が毛髪に移行してかなり時間が経過してから検出できる可能性があります。
法医学者が革新的な質量分析ベースの技術を用いて毛髪中の乱用薬物をどのように同定するかをご確認ください。
GC-MS/MS を用いた毛髪中の THCCOOH の高感度測定での分析設定を最適化する方法をご覧ください。
LC とOrbitrapを用いた高分解能精密質量分析(HRAM)による一般的な毛髪内の 5 NPS を同定する研究です。
HRAM MS で毛髪をスキャンすることにより、過去の薬物服用に関する情報を数分以内で分析する方法を解説します。
アプリケーションとテクニカルノートの包括的なコレクション、査読済みの学術論文、e-learning、ポスターなどにより、法医学検査のアプリケーションと技術に関する知識を深めることができます。