Search Thermo Fisher Scientific
尿検査は、法医毒物学において血液検査と同様に確立された手法ですが、血液検査より汎用性が高く、サンプル収集も容易です。血液検査の分析対象は主に親薬物ですが、尿検査の対象は親薬物と代謝物です。このため、尿検査では検出期間の幅が広がり、対象薬物によっては数週間や数カ月の範囲で検出が可能です。
静脈穿刺が不要で注入場所で感染リスクにさらされない、もっとも幅広く検査されている生体マトリックスです。ただし、尿の法医学検査の課題の一つは、サンプルへの不純物の意図的な添加や異物混入です。
尿の法医毒物学検査には、さまざまなサンプル調製法があります。単純な希釈手順や、液/液抽出(LLE)、固相(SPE)などの抽出メソッドはすべて、乱用薬物の大規模スクリーニングパネルに効果を発揮します。
120 種を超える尿中乱用薬物の大規模スクリーニングパネルにおける LC タンデム MS(MS/MS)手法の評価に役立つ情報です。
米国国立薬物乱用研究所(NIDA)の Marta Concheiro 氏は、HRAM Orbitrap MS を使用して 尿に含まれる 40 種類の新向精神薬を同定しました。
米連邦捜査局(FBI)は、乱用薬物の免疫スクリーニングの代替手法として UHPLC や Orbitrap MS を利用しています。
アプリケーションとテクニカルノートの包括的なコレクション、査読済みの学術論文、e-learning、ポスターなどにより、法医学検査のアプリケーションと技術に関する知識を深めることができます。