Search Thermo Fisher Scientific
複雑な混合物から高確度かつ高定量精度でペプチドを同定するには、スキャンスピード、高分解能精密質量(HR/AM)、複数のフラグメンテーション技術が必要です。Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos トライブリッド、Q Exactive、およびトリプル四重極(TSQ)質量分析計は、標的イオンを単離しMS/MS フラグメンテーションが可能なシステムであり、複雑なプロテオミクスサンプルを容易に定性・定量分析できます。
複雑な混合物からできるだけ多くのペプチドを同定し、さらに高確度および高精度の両方を満たす定量を行うためには、スキャンスピード、高分解能精密質量(HR/AM)、複数のフラグメンテーション技術が必要です。Tイオン単離およびMS/MS フラグメンテーションが可能なすべての Orbitrap ベースのプラットフォーム(hermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos、Orbitrap Fusion、Q Exactiveシリーズ)は、複雑なプロテオミクスサンプルを定性的および定量的に分析できます。
標的定量は多くの場合、 Thermo Scientific TSQ ファミリーのようなトリプル四重極質量分析計で実行しますが、Orbitrap ベースの質量分析計でも HR/AM および MS/MS 機能を用いて実行できます。開発研究とその後の標的定量試験で同一タイプの質量分析計を用いると、標的定量メソッドへの移行を単純化できます。Thermo Scientific Orbitrap ベースの質量分析計では、複雑な生物学的マトリックス中に存在する複数のターゲットタンパク質およびペプチドに対して、定量および確認を同時に実行できます。
Thermo Scientific Q Exactive HF 四重極/Orbitrap ハイブリッド質量分析計は 、超高電界 Orbitrap アナライザーとと高性能四重極によるプリカーサーイオン選択能を統合しており、広いダイナミックレンジにわたり感度を損なうことなく比類のない迅速分析を可能にします。以前の Q Exactive 装置と比べて Q Exactive HF MS は、同じ transient length で 1.8 倍高い分解能、ほぼ同一の分解能設定(15,000 vs 17,500 at m/z200)で 2 倍のスキャンスピードの分析を実現します。その結果、ほぼ同数の固有ペプチドを半分の分析時間で同定できます。
Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos トライブリッド質量分析計は 、Orbitrap 全装置の中でも最高の分解能を誇り(m/z200 で最高 500,000)、フルスキャン MS で卓越した検出限界および選択性を実現します。高性能イオン源と高度な四重極技術により、複雑なマトリクス中でも低検出限界の分析が可能であり、ADAPT(All Dynamically. Available Parallelizable Time)技術を備えたユニバーサルメソッドは、濃度未知のサンプルから最適な分析結果を与えます。複数のフラグメンテーション技術(CID、HCD、ETD、EThcD)により補完的なフラグメント情報が得られ、配列カバレッジ、ならびに PTMのキャラクタリゼーションを最大化します。
Thermo Scientific TSQ Altis トリプル四重極質量分析計において、ターゲット MS、特に選択反応モニタリング(SRM)が最適な定量分析法です。このシステムは、分解能 0.2 ダルトンでプリカーサーイオンを単離し、 1 秒あたり 250 種類のペプチド特異的なプリカーサーペア(プリカーサーイオンとプロダクトイオン)をモニタリングできます。これにより、高い透過率を維持しつつ、化学的干渉が劇的に低減されます。