標識グリカンワークフロー
高速で再現性のある標識 n-グリカン分析
遊離グリカンに発色団は含まれず、従来の UV 検出では応答性が良好ではありません。これらは蛍光タグや質量分析タグでラベル化することで、蛍光検出による高感度分析が可能です。ラベル化には、2-アミノベンズアミド(2-AB)がよく使用されます。
遊離グリカンのラベル化には Thermo Scientific aminoxyTMT™(Tandem Mass Tag™)試薬も使用できます。これにより、質量分析でグリカンのマルチプレックス定量を行えるようになります。
Applied Biosystems GlycanAssure グリカン分析および定量システムは、グリカンラベル化用の複数の蛍光色素によるシンプルで簡単な磁気ビーズベースのサンプル調製法を提供し、ハイスループットな CE-LIF ベースのグリカン分析を実現します。
標識グリカンワークフロー
Labeled Glycan Workflow
複雑な遊離グリカンの同定
複雑なグリカンの分離
構造特性評価および定量で、標識グリカンおよび未変性グリカンの業界トップレベルの超高分解能を実現できます。当社のグリカン HPLC および UHPLC カラムには、以下のものがあります。
  • Thermo Scientific GlycanPac™ AXR1 LC カラム。このシリカベースの高性能クロマトグラフィーカラムは、電荷、異性体構造、サイズの組み合わせに基づいてミックスモードの分離を実現します。生物学的に重要なグリカンの分析のため、新たにユニークな分離選択性を備えたカラムも導入されました。
  • イオン性基を含むグリカンの場合、Thermo Scientific GlycanPac™ AXH-1 カラムなどのミックスモードの HILIC/陰イオン交換カラムは、チャージと親水性に基づく分離により、荷電グリカンの分析の相補的なソリューションとなります。
  • 親水性相互作用液体クロマトグラフィー(HILIC)は、極性種の保持に優れ、オリゴ糖を良好に保持します。Thermo Scientific Accucore 150-Amide-HILIC HPLC 相は、親水性生体分子の分離用に設計されています。 
HPLC によるグリカン分析
新しい Thermo Scientific Vanquish Flex UHPLC は、完全なバイオコンパチブル流路と、検証済みのコンプライアンスにより、高い信頼性を提供します。バイオ医薬品用タンパク質の特性評価のために、極めて広範囲のカラムケミストリーを使用できるとともに、保持時間の安定性、感度、分離効率で卓越したグリカン hplc 性能を発揮します。業界トップクラスの質量分析、蛍光、荷電粒子検出とシームレスに統合し、高い汎用性をもたらします。AppsLab からの無料でダウンロード可能なワンクリックのワークフローに加え、工具不要な Thermo Scientific Viper フィッティングにより、極めてシンプルな操作性を提供します。
Vanquish UHPLC システム: バイオ医薬品特性評価用の高度な検出器
PREMIER Biosoft 社の SimGlycan™ ソフトウェアの使用により、複雑なグリカンの特性評価を高速します。SimGlycan は、Thermo Scientific™ 質量分析計により得られた多段階 MS/MS(MSn)分析のデータの処理および解釈を支援するソフトウェアです。この機能は、グリカンの不均一性と異性体の判定に不可欠です。ソフトウェアは、実験によって得られたマススペクトルと包括的なデータベースを自動的に照合し、構造候補のスコア付きリストを作成します。グリカンの種類、パスウェイ、酵素など、提示された構造に関する補足情報が、インタラクティブリンクより得られます。 
規制準拠した LC&LC-MS ソフトウェア
Thermo Scientific Chromeleon 7.2 クロマトグラフィーデータシステム(CDS)ソフトウェアを使用して、ラボのワークフローを合理化できます。このソフトウェアは、GxP 準拠のバイオ医薬品および QA/QC 環境向けの優れた機器制御、自動化、およびデータ処理を提供します。
メソッド作成から最終報告まで、企業全体での UHPLC、または LC-MS 遊離グリカンのルーチン分析を実行できます。
QTOF による分析に「さようなら」を
1 つの質量分析計でグリカンおよびインタクトグリコフォームの特性評価が可能です。Orbitrap ベースの質量分析計である Thermo Scientific Q Exactive BioPharma プラットフォームは、変性およびネイティブ条件のインタクト質量分析およびサブユニットトップ/ミドルダウン分析からペプチドマッピングまで対応した、最も強力な卓上型の質量分析計です。
Thermo Scientific BioPharma Finder ソフトウェアと組み合わせることで、バイオ医薬品の特性評価に最適な完全統合ハードウェアおよびソフトウェアを提供します。
複雑なグリカン定量分析で卓越した性能を発揮
最新の Tribrid™ 質量分析計で検出、特性評価、および定量の新たな限界に挑みましょう。Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid 質量分析計は、Thermo Scientific aminoxyTMT™ を使用した定量および低レベルグリカン分析などの高度なバイオ医薬品用途で優れた性能を発揮できるように設計されています。新しい装置では、感度の強化により微量成分の検出、特性解析、定量分析のデータの質が向上し、より包括的なサンプル分析を迅速に従来よりも高い精度で行うことができます。
関連する動画