グリカン分析情報
グリカンおよび糖タンパク質の分析
グリカンは膜タンパク質や分泌タンパク質において構造および機能に関するさまざまな役割を果たし、タンパク質の大部分では生合成中に一定のグリコシル化が行われます。FDA や EMA をはじめとする世界中の規制機関はメーカーに対して、医薬品のグリコシル化を包括的に分析し、プロセスがグリカン成分にどのような影響を与えるかを証明するよう要求を強めています。
タンパク質バイオ医薬品のグリコシル化パターンの変化は、医薬品の半減期、安定性、安全性、効能に影響することが証明されています。一般に、グリカンは N-結合型と O-結合型という二つの主なグループに分類されます。O-結合型グリコシル化ではオリゴ糖が酸素原子を介してセリンまたはスレオニン側鎖に結合し、N-結合型グリコシル化ではオリゴ糖が窒素原子を介してアスパラギン側鎖に結合します。
60%を超える医薬品タンパク質は翻訳後修飾され、その後 N-結合型または O-結合型グリカンの付加によって生合成されます。バイオ医薬品のグリコシル化は、pH、炭素源、溶存酸素、製造中の温度などさまざまな製造プロセスの要因や選択された発現システムの影響を受けることがあります。
グリコシル化はもっとも一般的なタンパク質の翻訳後修飾ですが、分析という観点から見ればもっとも難易度が高いものでもあります。バイオ医薬品の一貫性のあるグリコシル化パターンを維持するには、効率的な製造プロセスと効果的なグリカンの特性評価が必要です。糖タンパク質の完全な分析は、複数の分析法によって達成され、オリゴ糖の 1 次構造および各グリコシル化部位での変異に関する情報を提供します。
グリカン分析関連の製品およびワークフローについては、当社のグリカン分析製品ページをご覧ください。
グリコシル化パターンを知る - インタクト糖タンパク質分析
general-intact-mass-and-intact-glycopretein-workflow-740x220
インタクト糖タンパク質プロファイリングは、グリコシル化のパターンと程度を解明するために使用されます。付加されたグリカンの不均質性により、インタクト糖タンパクプロファイリングは高分解能精密質量(HRAM)質量分析(MS)とクロマトグラフィー分離を組み合わせて使用した場合にもっとも効果を発揮し、タンパク質やバイオ医薬品に存在するさまざまなグリコフォームを完全に把握することができます。
グリカン修飾部位を知る - グリコペプチドプロファイリング
general-glycopeptide-workflow-740x220
グリカン組成とグリコシル化サイトを含むペプチド配列の両方の情報を得るという目標のため、グリカン分析はペプチドレベルでも実行できます。
医薬品に含まれるグリカンの種類と濃度を知る - グリカン構造の分析
general-labeled-glycans-workflow-740x220
特定のグリカン種のモニタリング、または特定のグリカン一式の相対量の測定により、バイオ医薬品の開発にとって重要な情報が得られます。グリカン構造は複雑なため、定量と同定はグリカンをタンパク質から遊離して行われます。N-結合型グリカンは酵素処理によって遊離されますが、O-結合型グリカンは、この目的のための酵素が存在しないため、化学的手法で遊離する必要があります。発色団がないグリカンは従来の LC-UV での検出が難しく、一般的に 蛍光標識タグで標識した後、LC 蛍光検出(LC-FLD)による高感度分析を行います。もっとも一般的な標識は 2-アミノベンズアミド(2-AB)です。MS はグリカン構造解析のもっとも強力なツールの一つとして登場しました。しかし、ほとんどのグリカンは効率的にイオン化しないため、2-AB 標識化は感度向上のためにも有効です。
AppsLab メソッドライブラリの標識グリカンプロトコル
治療用タンパク質由来の 2-AA、2-AB 標識 N-グリカンのIC および UHPLCを用いた数10件の測定 メソッドに今すぐアクセスできます。あるいは、UHPLC-FLD と MS によるバイオ医薬品抗体中の N-グリカンの高速プロファイリングに関するアイルランド国立バイオプロセシング訓練研究所(NIBRT: The National Institute of Bioprocessing Research and Training)の最新関連アプリケーションにアクセスできます。
 標識 N-グリカン AppsLab メソッド
 関連する NIBRT アプリケーション
薬物内の糖の成分を知る - 単糖類およびシアル酸分析
general-monosaccharides-and-sialic-acids-workflow-740x220
単糖類であるフコース、ガラクトサミン、グルコサミン、ガラクトース、グルコース、マンノースは、タンパク質に結合した糖単位の数と成分としてルーチン分析され、これらはバイオ医薬品の効能に影響することがあります。単糖類は弱酸のため、基本的な条件で陰イオン交換クロマトグラフィーを使用して分離できます。サンプルは単糖類の遊離のために酸加水分解されて、クロマトグラフィー分離後にパルスドアンペロメトリック検出を備えた高性能陰イオン交換クロマトグラフィー(HPAE-PAD)によって分析されます。
関連するグリカン分析情報の学習コンテンツ
関連する動画
グリカン分析情報のリソースをすべて検索
条件に一致するレコードは見つかりませんでした
タイプタイトル製品の紹介
アプリケーション一覧HPAE-PAD を使用したバイオ後続品中の単糖およびシアル酸の測定(英語)イオンクロマトグラフィー2015
アプリケーションノート治療用抗体用の脱グリコシル化によるリガンド結合質量分析免疫測定法(LB-MSIA™)ワークフロー(英語)MSIA2015
アプリケーションノートHILIC – 糖ペプチド用の代替分離技術(英語)HPLC/UHPLC2017
アプリケーションノートバイオインフォマティクスツールを使用したグリカン構造の異性体識別の自動化(英語)ライフサイエンスの質量分析2011
アプリケーションノートHILIC UHPLC 分析による、バイオシミラー候補に対する先発品モノクローナル抗体との包括的なタンパク質グリコシル化の比較(英語)HPLC/UHPLC2017
アプリケーションノートHPAE-PAD による、試料量が限られたサンプル中のタンパク質糖鎖修飾の評価(英語)イオンクロマトグラフィー2015
アプリケーションノートUHPLC-FLD と MS によるバイオ医薬品抗体中の N-グリカンの高速プロファイリング(英語)HPLC/UHPLC2017
アプリケーションノート高性能陰イオン交換クロマトグラフィーとパルスドアンペロメトリック検出(HPAE-PAD)によるマンノース-6-リン酸の分析(英語)イオンクロマトグラフィー2010
アプリケーションノート新たなミックスモードカラムおよび Q Exactive 質量分析計を用いた、タンパク質由来の標識およびネイティブ N- グリカン分析用の統合 LC/MS ワークフロー(英語)ワークフロー2014
アプリケーションノート電荷、サイズ、異性体構造で分離したグリカンの荷電化粒子検出を用いた UHPLC によるラベルフリー分析(英語)HPLC/UHPLC2015
アプリケーションノート高分解能ミックスモードカラムでの糖タンパク質の 2AA 標識 N 結合グリカンの分離(英語)試薬および消耗品2013
アプリケーションノート高分解能ミックスモードカラムでのヒト IgG の 2AA 標識 N 結合グリカンの分離(英語)試薬および消耗品2013
アプリケーションノート新しい超高分解能ミックスモードカラムでのウシフェチュインの 2AB 標識 N 結合グリカンの分離(英語)試薬および消耗品2013
アプリケーションノートアミノグリコシド系抗生物質分離用の pH が安定した特殊カラムを用いたゲンタマイシンの分析(英語)試薬および消耗品2015
アプリケーションノートアミノグリコシド系抗生物質の分離用の pH が安定した特殊カラムを用いたスペクチノマイシンの分析(英語)試薬および消耗品2015
アプリケーションノート発酵液中の糖質、アルコール類およびグリコール類の測定(英語)イオンクロマトグラフィー2013
アプリケーションノートモノクローナル抗体のグリコシル化の超高速バッチ間比較(英語)HPLC/UHPLC2017
アプリケーションノート包括的グリカンラベリングソリューションを用いた、医薬品抗体先発品とバイオシミラーのグリコシル化の比較(英語)HPLC/UHPLC2018
アプリケーションノート高性能陰イオン交換クロマトグラフィーとパルスドアンペロメトリック検出(HPAE-PAD) - 炭水化物分析アプリケーションノート(英語)イオンクロマトグラフィー2014
アプリケーションアップデートHPAE-FLD による分析のための、ヒトα1-酸性糖タンパク質からのアミノベンズアミド(2-AB)標識 N-グリカンの分離の改善(英語)イオンクロマトグラフィー2016
アプリケーションアップデートHPAE-PAD による、糖タンパク質中のシアル酸の高速スクリーニング(英語)イオンクロマトグラフィー2011
AppsLab親水性相互作用 UHPLC によるバイオシミラー候補のタンパク質グリコシル化の詳細比較(英語)試薬および消耗品2016
AppsLabポリクローナルヒト血清 IgG からの 2-AB 標識 N-グリカンの高速分離(英語)試薬および消耗品2016
AppsLab商用キメラ IgG1 モノクローナル抗体(インフリキシマブ)からの 2-AA 誘導化 N-グリカンの高分解能分離(英語)試薬および消耗品2016
AppsLabモノクローナル抗体(mAbs)からの 2-AA 標識 N-グリカンの超高速親水性相互作用 UHPLC 分析(英語)試薬および消耗品2016
記事グリコバイオロジーツール(英語)ライフサイエンスの質量分析2016
パンフレットHPAE-PAD による炭水化物分析(英語)イオンクロマトグラフィー2013
カタログThermo Scientific のバイオ医薬品用グリカン分析:バイオ医薬品におけるグリコシル化のイノベーションワークフロー(英語)2015
eBookバイオ医薬品用グリカン分析ワークフロー(英語)ワークフロー(英語)2015
論説記事Sweet Revolution - Jonathan Bones 氏、NIBRT 論説記事のインタビュー(英語)HPLC/UHPLC2015
論説記事糖のパイオニア(英語)その他2015
解説画像質量分析によるグリカン分析について知っておくべきことトップ 4(英語)ライフサイエンスの質量分析2013
ポスターモノクローナル抗体の変異体&脱グリコシル化をモニタリングするためのミドルダウンアプローチ(英語)化学薬品および消耗品2016
ポスターノート抗体グリカンにより改変された抗体薬物複合体の Orbitrap ベースの質量分析による特性評価(英語)ライフサイエンスの質量分析2015
ポスターノートオリゴ糖の 2-アミノベンズアミド標識:どの程度のシアル酸が失われるか?(英語)イオンクロマトグラフィー2014
ポスターノート標識 N 結合グリカンの異性体分離および構造同定のための超高分解能カラムおよび質量分析計(英語)化学薬品および消耗品2014
ポスターノートUHPLC および CE による治療用抗体の迅速で堅牢な N-グリカンプファイリングメソッドの開発(英語)その他2016
ポスターノート高速液体クロマトグラフィーおよび荷電化粒子検出による、糖タンパク質から遊離したシアル酸の直接測定(英語)HPLC/UHPLC2016
ポスターノートヒト α1-酸性糖タンパク質とウシフェチュイン 2-アミノベンズアミド(2AB)-標識オリゴ糖の分離の HPAE-FLD メソッド(英語)イオンクロマトグラフィー2016
ポスターノート電荷、サイズ、異性体構造で分離したグリカンの荷電化粒子検出を用いた UHPLC によるラベルフリー分析(英語)HPLC/UHPLC2015
ポスターノートUHPLC と荷電化粒子検出による O-結合型グリカンのラベルフリープロファイリング(英語)HPLC/UHPLC2016
プレゼンテーションバイオ医薬品のグリコシル化を研究するための分析法(英語)ワークフロー2016
プレゼンテーションバイオ医薬品のグリコシル化を研究するための六つの分析法(英語)ワークフロー2016
テクニカルノートHPAE-PAD と溶離液生成を併用した糖タンパク質単糖類の分析(英語)イオンクロマトグラフィー2016
技術ノートHPAE-PAD と手動調製された溶離液を併用した糖タンパク質単糖の分析(英語)イオンクロマトグラフィー2017
技術ノートIgG の HPAE-PAD N-結合オリゴ糖プロファイリング(英語)イオンクロマトグラフィー2017
技術ノート電気化学反応を評価した HPAE-PAD 糖タンパク質オリゴ糖分析の査読済み科学論文のレビュー(英語)イオンクロマトグラフィー2013
技術ノート2-AB 標識デキストランラダーの UHPLC 分析と、未知のグリカンへのグルコース単位の割り当て(英語)クロマトグラフィーデータソフトウェア2014
テクニカルノートVanquish Flex システムを使用した 2-アミノベンズアミド標識グリカンの UHPLC 分析(英語)HPLC/UHPLC2015
e-learningイオンクロマトグラフィー2013
e-learningライフサイエンスの質量分析2015
E-learningグリコミクスおよびグリコプロテオミクスにおける課題(英語)ライフサイエンスの質量分析2015
e-learningライフサイエンスの質量分析2015
e-learningワークフロー(英語)2015
e-learningワークフロー(英語)2015
ホワイトペーパー糖鎖分析用の HPAE-PAD(英語)イオンクロマトグラフィー2013
ホワイトペーパーグリカンおよびグリコペプチド分析用 Orbitrap Fusion MS(英語)ライフサイエンスの質量分析2015
アプリケーションノートモノクローナル抗体におけるフコシル化レベルを測定するためのサブユニット分析によるアプローチ(英語)HPLC/UHPLC2018
アプリケーションノートバイオシミラーと先発バイオ医薬品の迅速で正確な比較(英語)HPLC/UHPLC2018
Share