人命救助と防災
放射線、化学、および麻薬の事件・事故は、社会のさまざまな要素に致命的なリスクをもたらします。当社の幅広い識別および検出装置は、あらゆるミッション、あらゆるシナリオにおいて人命を救い、災害を防止します。Thermo Scientific機器は、緊急応答者およびファーストレスポンダーが自分自身と世界の安全を確保するのに役立ちます。
ハンドヘルド分析計
日常的なセキュリティモニタリングおよび調査から緊急対応まで、統合型分析装置は、安全および治安の専門家が危険物質、麻薬、および化学兵器や物質を検出して軽減し、公共および専門家自身の安全を確保するのに役立ちます。
TruNarc携帯型麻薬分析計
Thermo Scientific TruNarc携帯型麻薬分析計を使用することで、警察官、税関職員、国境管理者、およびその他の要員は1回の確定的試験で500を超える疑わしい規制物質をスキャンできます。
LowDoseID搭載したGemini分析計
LowDoseID搭載Thermo Scientific Gemini分析計は、FTIR分光法とラマン分光法の両方を堅牢で軽量な携帯型ソリューションに統合しています。
FirstDefender RM化学物質分析計
Thermo Scientific FirstDefender RM化学物質同定システムを使用すると、危険物処理班、警察機関、防衛組織、およびその他の第一応答者は、密封された半透明の容器を通してであっても化学物質、爆発物、危険性物質の正確な同定を数秒で実現できます。
FirstDefender RMXハンドヘルド化学物質同定分析計
Thermo Scientific FirstDefender RMXハンドヘルド化学物質同定分析計は、防衛組織および民間の第一応答者が、爆発物、有毒な工業化学薬品、化学兵器、麻薬、前駆体、覚せい剤など現場にある未知の固体および液体化学物質を迅速に同定するのに役立ちます。
TruDefender FTXハンドヘルドFTIR
化学物質同定用Thermo Scientific TruDefender FTXハンドヘルドFTIRはFTIR分光法の能力を利用して、潜在的な脅威を軽減し、危険物処理班や地域社会を保護するための迅速で実用的なデータを提供します。
Defender Omegaハンドヘルドラマン分析装置
Thermo Scientific Defender Omegaハンドヘルドラマン分析装置を使用することで、爆発物、化学兵器、麻薬やその他の化学物質を安全かつ迅速に同定できます。
1064Defenderハンドヘルドラマン分光計
Thermo Scientific 1064DefendeRラマン分析計は、タッチレスでポイント&シュートスキャンを実行し、麻薬の同定および化学物質の同定を行います。
自然放射線除去(NBR)を装備した放射線検出器
放射線検出器は、原子が正イオンと電子に分離する原理を利用しています。結果、電子は電極に引き付けられ、電流が流れて電気信号が生成されます。これらの電気信号は放射線量として測定できます。しかし、実際の現場では、地球や大気から自然に発生する放射線がさまざまなレベルで存在するため、ターゲット検出の試みが不明瞭になり混乱する可能性があります。
自然放射線除去(NBR)とは、放射線を測定するときに自然から発生する放射線レベルによるバックグラウンドの変動を除去するために用いられる技術です。この独自開発による特許取得済みの技術は、自然放射線と人工放射線を迅速に区別し、登録されている自然放射線の影響を除去するために使用され、人工放射線の検知をより正確なものとします。NBRを装備していない装置を使用する場合は、多くの場合、アラームの閾値を高く設定して誤発報を排除したり、隠れた線源やシールドされた線源でエネルギーが失われた可能性があるといった警告を無視したりします。NBRを備えた装置を使用すれば、アラームの閾値を非常に低く設定したままにでき、脅威にならない線源からの誤発報に惑わされることがありません。そのため、警告が発生したときには、確実に対策を講じて実行できます。
RadEye Gシリーズ空間線量率メーター
Thermo Scientific RadEye Gシリーズ空間線量率メーターは、ファーストレスポンダーに迅速で信頼性の高いガンマおよび線量率測定を提供します。
RadHalo RDPおよびFMスペクトルエリアモニター
Thermo Scientific RadHalo RDPおよびFMスペクトルエリアモニターは、その場だけでなく遠く離れた放射線を検出して同定します。
PackEye放射線検出バックパック
Thermo Scientific PackEye放射線検出バックパックは、調査チームが身元不明線源、放射能汚染、悪意を持って持ち込まれた線源といった問題に効果的に対処するためのツールとなります。
RIIDEye 放射性同位体識別装置
Thermo Scientific RIIDEye XおよびRIIDEye M携帯型放射性同位体識別装置は、特許取得済みのQuadratic Compression Conversion(QCC)技術を採用しており、国土安全保障業務から汚染モニタリングや除染まで、こうした作業に携わる要員を支援するのにふさわしいものとなっています。
RadEye AB100
Thermo Scientific RadEye AB100アルファ-ベータ汚染モニターは、お客様の従業員を保護し、安全な作業環境を確保します。RadEye AB100モニターは、多彩な操作モードを使用してさまざまな環境でアルファ/ベータ線表面汚染を検出するため、従業員が被ばく限度を超えるリスクが回避できます。
被ばく線量測定装置
被ばく線量測定装置は、電離放射線の被ばくによって体内に吸収された放射線量を測定し監視します。一定量の放射線に繰り返し被ばくする作業では、作業者は線量計を着用して所定の年間放射線量制限に対する累積放射線被ばくの監視および追跡を行うように決められている場合があります。被ばく線量測定技術を利用して監視を行うことで、安全および治安維持の要員、特に脅威検出を担当する人の保護が可能になります。同様に、放射線被ばくが発生する可能性のある作業環境では、環境線量測定システムを使用すれば、広いエリアのすみずみまで監視できます。
EPD TruDose電子式個人用線量計(EPD)
Thermo Scientific EPD TruDose電子式個人線量計(EPD)は、従来のEPDよりも精度が向上し、操作が簡素になったため、作業者の放射線への曝露を監視する必要がある、あらゆる環境でガンマ線およびベータ線を監視します。
TLDリーダー、カード、および素子
Thermo Scientific TLDリーダー、カードおよび素子は、医療、原子力、研究、保健物理学の用途において、個々のTLD素子が吸収した放射線量を高いコストパフォーマンスで測定します。
線量測定サービス
Thermo Scientific被ばく線量測定サービスは、作業員の安全を確保するために、作業現場での放射線被ばく量を正確に測定します。雇用者に、従業員が一定の期間、着用するためのバッジが送付されます。一定の期間が経過すると、バッジはサーモフィッシャーサイエンティフィックの施設に返送され、分析されます。その後、オンラインレポートが作成され、雇用者が閲覧できます。