現場での脅威検出に適用されるラボで実証された技術
日常的な治安監視から緊急対応まで、当社は、安全および治安維持の専門家が危険性物質を検出して軽減するのに役立つ高度な技術を採用しました。 これらの技術により、化学物質、麻薬、爆発物、放射線の脅威を迅速かつ正確に検出して特定し、第一応答者と市民の安全を確保する能力が強化されています。
FTIR分光法
フーリエ変換型赤外(FTIR)分光法は振動分光法の一種で、危険性物質や未知化学物質の同定、爆発物の前駆体の同定など物質を同定する場面で優れた選択性を発揮します。
FTIR分光法では、未知の物質が広範囲の赤外光で照射されます。サンプル中の分子の結合に対応する特定の周波数にしたがい、さまざまな量の光がサンプルに吸収されます。各分子の結合は異なるため、波長関数として光の吸光度を記録することでスペクトル「フィンガープリント」が生成でき、未知の物質を正確に同定できます。
Thermo Scientific Gemini分析計とLowDoseIDThermo Scientific Gemini分析計とLowDoseID
Thermo Scientific Gemini分析計とLowDoseIDは、FTIR分光法とラマン分光法の両方を堅牢で軽量な携帯型ソリューションへと統合しました。Alluviam LLCのHazMasterG3™判断支援システムで利用可能なGeminiは、防衛組織隊員、爆弾技術者、危険物処理班、第一応答者に大きな戦術的優位性をもたらし、現場で最短の時間で自信を持って人命救助の判断を下す支援を行います。
Thermo Scientific TruDefenderFTX携帯型FTIR分析計Thermo Scientific TruDefenderFTX携帯型FTIR分析計
化学物質同定用Thermo Scientific TruDefender FTX携帯型FTIRは、FTIR分光法の能力を利用して、潜在的な脅威を軽減し、危険物処理班や地域社会を保護するための迅速で実用的なデータを提供します。TruDefender FTX携帯型FTIR分析計は、内蔵型のアンビルサンプリングヘッドを備えているので、現場の固体および液体化学物質が楽にサンプリングできます。
ラマン分光法
ラマン分光法は、可視波長(赤外より短い波長)を使用する分子分析技術で、サンプル調製をする必要がなく、現場で発見された形で、密封された半透明の容器を使用して爆発物を安全に分析できます。
ラマンを使用した化学物質同定分析計は、以下を含む数千種類もの爆発物が認識できます。TATP(トリアセトントリペロ酸化物)、硝酸アンモニウム、TNT(トリニトロトルエン)、RDX(シクロナイト)、HMTD(ヘキサマーエチレントリペロキデジアミン)。さらに、これらの装置は過酸化水素、燃料油、アセトン、硫酸などの液体混合物中の爆発性前駆体が同定できます。
同定を容易にするため、装置は未知のサンプルの分子フィンガープリントを収集して内蔵の化学ライブラリと比較し、通常、数秒で結果を提供します。
Thermo Scientific Gemini分析計とLowDoseID Thermo Scientific Gemini分析計
Thermo Scientific Gemini分析計とLowDoseIDは、FTIR分光法とラマン分光法の両方を堅牢で軽量な携帯型ソリューションへと統合しました。Alluviam LLCのHazMasterG3 ™判断支援システムで利用可能なGeminiは、防衛組織、爆弾技術者、危険物処理班、第一応答者に大きな戦術的優位性をもたらし、現場で最短の時間で自信を持って人命救助の判断を下す支援を行います。
Thermo Scientific 1064DefendeRラマン分析計Thermo Scientific 1064DefendeRラマン分析計
Thermo Scientific 1064DefendeRラマン分析計は、タッチレスでポイントアンドシュートスキャンを実行し、麻薬の同定および化学物質の同定を行います。この装置は信頼性が高く効率的な判断が下せるように、ユーザーが設定可能なスキャンプロフィールとライブラリを搭載しています。探知機モードでは同定した物質から推測される結果をアラーム、警告、クリアのいずれかで提示し、ユーザーは講じるべき対策を確実に把握することが可能になります。
Thermo Scientific FirstDefender RM化学物質同定システムThermo Scientific FirstDefender RM化学物質同定システム
Thermo Scientific FirstDefender RM化学物質同定システムを使用すると、危険物処理班、警察機関、防衛組織、およびその他の第一応答者は、密封された半透明の容器を通してであっても化学物質、爆発物、危険性物質の正確な同定が数秒で実現できます。FirstDefender RM携帯型分析計はかさばる保護具を装着いるときも容易に使用できるように大型の鮮明なディスプレイを備えており、危険区域にも楽に運搬できます。
Thermo Scientific TruNarc携帯型麻薬分析計Thermo Scientific TruNarc携帯型麻薬分析計
Thermo Scientific TruNarc携帯型麻薬分析計を使用することで、警察官、税関職員、国境管理者、およびその他の要員は1回の確定的試験で498を超える疑わしい規制物質がスキャンできます。この携帯型薬物検出器は、麻薬、刺激剤、抑制剤、幻覚剤、鎮痛薬の容易な識別を可能にします。プラスチックまたはガラスの上からほとんどのサンプルが直接スキャンでき、汚染を最小限に抑えながら曝露を低減して、証拠が保全できます。
Thermo Scientific FirstDefenderRMX携帯型化学物質同定分析計Thermo Scientific FirstDefenderRMX携帯型化学物質同定分析計
Thermo Scientific FirstDefender RMX携帯型化学物質同定分析計は、防衛組織および民間の第一応答者が、爆発物、有毒な工業化学薬品、化学兵器、麻薬、前駆体、覚せい剤など現場にある未知の固体および液体化学物質を迅速に同定するのに役立ちます。携帯型装置として使用することも、戦術ロボットに組み込むこともできるため、迅速かつ正確な化学物質の同定を必要とする事案対応の状況において柔軟性と安全性が向上します。
化学分析ソフトウェア
Alluviam LLC社のHazMasterG3®は、携帯型化学物質同定装置にこれまでも組み込まれてきた高度な判断支援ツールです。このシステムは、分析計の結果の解釈に役立つ重要な化学的洞察を提供し、隠された化学物質や放射線測定値、または未知の兵器に関係する危険が潜む状況に対して注意を促します。
直感的に操作できるソフトウェアで、実際の現場での疑問を解決するのに役立つため、調査者はより有意義な対処が行えるようになります。双方向システムは、単に成分や前駆体を特定するのではなく、化学成分の組成が何であるか、どのくらいの量が生成可能か、不足している成分は何か、不足成分の合成に何が使用できるかなどの判断を支援します。
これは、米国国土安全保障省の承認されたテロ対策技術の認証を取得した唯一のCBRNE/HME/IEDサポートソフトウェアです。
Thermo Scientific Gemini分析計とLowDoseID Thermo Scientific Gemini分析計
Thermo Scientific Gemini分析計とLowDoseIDは、FTIR分光法とラマン分光法の両方を堅牢で軽量な携帯型ソリューションへと統合しました。Alluviam LLCのHazMasterG3 ™判断支援システムで利用可能なGeminiは、防衛組織、爆弾技術者、危険物処理班、第一応答者に大きな戦術的優位性をもたらし、現場で最短の時間で自信を持って人命救助の判断を下す支援を行います。
自然放射線排除(NBR)による放射線検出
放射線検出器は、原子を陽イオンと電子に分離する技術を利用しています。結果、電子は電極に引き付けられ、電流が流れて電気信号が生成されます。これらの電気信号は放射線量として測定できます。しかし、実際の現場では、地球や大気から自然に発生する放射線がさまざまなレベルで存在するため、ターゲット検出の試みが不明瞭になり混乱する可能性があります。
自然放射線排除(NBR)とは、放射線を測定するときに自然から発生する放射線レベルによる変動を排除するために用いられる技術です。この独自開発による特許取得済みの技術は、自然放射線と人工放射線を迅速に区別し、登録される自然放射線を排除するために使用され、人工放射線レベルの結果をより正確なものとします。NBRを装備していない装置を使用する場合は、多くの場合、警告閾値を高く設定して誤認警告を排除したり、隠れた線源やシールドされた線源で周波数が失われた可能性があるといった警告を無視したりします。NBRを備えた装置を使用すれば、警告閾値を非常低く設定したままにでき、脅威にならない発信源からの誤警報に惑わされることがありません。そのため、警告が発生したときには、確実に対策を講じることができます。
Thermo Scientific RadEye SPRDおよびSPRD-ER空間放射線検出器Thermo Scientific RadEye SPRDおよびSPRD-ER空間放射線検出器
Thermo Scientific RadEye SPRDおよびSPRD-ER空間放射線検出器は、携帯型放射線モニターであり、検出器の感度と知的アラーム機能の独自の組み合わせにより、もっとも困難な場面での検出を確実にし、不要な警告が排除できます。これらの放射線検出器は、特定のタイプの放射線または放射性物質を特定、分類できるので、任務やユーザーのスキルに応じたサポートができるように設定できます。これにより、ユーザーは実際の放射線の脅威に迅速かつ決断力を持って対応できます。
Thermo Scientific RadEye Gシリーズ空間線量率メーターThermo Scientific RadEye Gシリーズ空間線量率メーター
Thermo Scientific RadEye Gシリーズ空間線量率メーターは、第一応答者に迅速で信頼性の高いガンマおよび線量率測定を提供します。これらの携帯型ガイガーカウンターは軽量で、非常に低いガンマ線を検出して測定します。放射線率のわずかな変化でも即座に表示され、偶然に発生する変動は抑制されます。爆発の可能性のある環境を調査する危険物処理班には、本質安全なRadEye Gモデルが最新のATEX規格を満たしています。
Thermo Scientific RadHalo RDPおよびFM分光エリアモニターThermo Scientific RadHalo RDPおよびFM分光エリアモニター
Thermo Scientific RadHalo RDPおよびFM分光エリアモニターは、その場だけでなく遠く離れた放射線を検出して同定します。RadHalo緊急対応プローブと固定モニターを使用することで、さまざまな環境と放射線線量率レベルにおいてガンマ線と中性子線の高精度な測定とリアルタイムのデータ収集が実現できます。リモートモニタリングとターンキーのデータリーチバック遠隔測定機能により、危険な環境に要員を配置する必要性がなくなります。
Thermo Scientific PackEye放射線検出バックパックThermo Scientific PackEye放射線検出バックパック
Thermo Scientific PackEye放射線検出バックパックは、調査チームが身元不明線源、放射能汚染、悪意を持って導入された線源といった問題に効果的に対処するためのツールとなります。広範囲であってもガンマ線を放出する放射線源を非常に迅速にしかも目立つことなく位置特定し検出します。
Thermo Scientific RIIDEye放射線同位体識別装置Thermo Scientific RIIDEye放射線同位体識別装置
水や土壌のサンプルを評価する場合でも、汚い爆弾の製造に使われる可能性がある物質を探し出す場合でも、潜在的な脅威を評価し行動計画を迅速に開始するには、放射性物質の正確な同位体を知ることが重要です。Thermo Scientific RIIDEye XおよびRIIDEye M携帯型放射性同位体識別装置は、特許取得済みのQuadratic Compression Conversion(QCC)技術を採用しており、国土安全保障業務から汚染モニタリングや除染まで、こうした作業に携わる要員を支援するのにふさわしいものとなっています。
Thermo Scientific RadEye AB100アルファ-ベータ汚染モニターThermo Scientific RadEye AB100アルファ-ベータ汚染モニター
放射線被ばくに対する日常的なモニタリングは、病院、原子力施設、防衛組織や民間の防衛団体、およびその他の放射線源を扱う産業では標準的な規制順守の手順です。Thermo Scientific RadEye AB100アルファ-ベータ汚染モニターは、お客様の従業員を保護し、安全な作業環境を確保します。RadEye AB100モニターは、多彩な操作モードを使用してさまざまな環境でアルファ/ベータ線表面汚染を検出するため、従業員が曝露限界を超えるリスクが回避できます。
線量測定
線量測定装置は、電離放射線への曝露によって体内に吸収された放射線量を測定し監視します。一定量の放射線に繰り返し曝露する作業では、作業者は線量計を着用して所定の年間放射線量制限に対する累積放射線被ばくの監視および追跡を行うように決められている場合があります。線量測定技術を利用して曝露監視を行うことで、安全および治安維持の要員、特に脅威検出を担当する人の保護が可能になります。同様に、放射線被ばくが発生する可能性のある作業環境では、環境線量測定システムを使用すれば、広いエリアのすみずみまで監視できます。
Thermo Scientific EPD TruDose電子式個人線量計(EPD)Thermo Scientific EPD TruDose電子式個人線量計
Thermo Scientific EPD TruDose電子式個人線量計(EPD)は、従来のEPDよりも精度が向上し、操作が簡素になったため、作業者の放射線への曝露を監視する必要がある、あらゆる環境でガンマ線およびベータ線を監視します。EPD TruDose個人放射線モニターは、遠隔測定あり/なしで使用でき、さまざまなシステムと統合が可能です。
Thermo Scientific TLDリーダー、カード、材料Thermo Scientific線量測定リーダー
Thermo Scientific TLDリーダー、カードおよび材料は、医療、原子力、研究、保健物理学に用途において、個々のTLD素子が吸収した放射線量をコスト効率よく測定します。手動または自動で全身、四肢、中性子、環境の監視が行えるシステムとなっており、操作しやすく、点検や保守も簡単です。
Thermo Scientific線量測定サービスThermo Scientific線量測定サービス
Thermo Scientific線量測定サービスは、作業員の安全を確保するために、作業現場での放射線被ばく量を正確に測定します。雇用者に、従業員が一定の期間、着用するためのバッジが送付されます。一定の期間が経過すると、バッジはサーモフィッシャーサイエンティフィックの施設に返送され、分析されます。その後、オンラインレポートが作成され、雇用者が閲覧できます。