Polymers
日用品向けの新しいポリマーの開発
マテリアルサイエンス研究における最重要分野の一つは、新たなポリマー材料の開発と配合設計です。自己修復ポリマーの開発から、食品包装、バイオマテリアル、軽量型自動車部品に至るまで、研究者は、高い強度を持ち低コストで持続可能な材料を高分子から構築するために、新しい混合物、複合材、構造、処理手法を追求し続けています。
ポリマーの配合設計に不可欠なツールに、卓上型二軸スクリューエクストルーダーがあります。このツールは、実験やバッチテスト、少量生産、連続生産に使用できます。レオメーターは、せん断、時間、温度に関する情報を提供します。トルクレオメーターは、レオロジー情報に混合および押出混練技術に組み合わせています。
分光法は、分子結合、化学的同定、欠陥に関する重要情報を提供します。ラマン分光法は層状の材料を非破壊的に検査します。一方、赤外顕微鏡は内包物や材料の欠陥を検出します。蛍光X線分析は、微量元素、酸化防止剤、顔料、触媒を検出します。X 線回折は、結晶化度など、固体構造に関する重要な情報を提供します。異なる用途に合わせて、さまざまなポリマー分析手法が使われています。幅広いリソース、ラーニングセンター、製品情報で、これらの手法について説明しています。
お問い合わせ
その他のポリマー分析ツール
業界最先端の技術を使用して、ポリマー成分の同定、定量、成分分離をより容易かつ効率的に行うことができます。ポリマー分析を促し、QA/QC 検証、トラブルシューティング、構成成分の分析究、リバースエンジニアリング、製品開発に関する重大な判断をするのに「必要な答え」が得られます。
MARS レオメータープラットフォームは、R & D ラボでの開発からパイロットプラントや小規模生産まで、ポリマーのライフサイクルの研究に使用することができます。少量のサンプルを HAAKE MiniLab混練機で混合し、さらなるレオロジー試験用に、HAAKE MiniJetPro射出成型機を用いて試験片を作成することも可能です。
HAAKE MARS レオメーターで、ポリマー融解や溶液、固体試料の粘弾性特性を、応力または歪み、周波数、時間または温度の関数としての伸長モード、剪断、振動で評価することができます。  レオメトリーはマクロ測定法で、特定の状況下にあるサンプルの挙動に関する情報を提供します。材料の機械的特性は微視的レベルにおける、その材料の構造に依存しています。レオロジー的特徴の理由を確定するため、たとえば FTIR または顕微鏡法を用いて、レオロジー的測定を微視的レベルでの試験と組み合わせることが可能です。
この柔軟性の高い測定ミキサーとエクストルーダーシステムは、画期的なポリマー製品の開発に総合的な材料特性情報を提供します。モジュラー式トルクレオメーターは、交換可能なミキサー、一軸スクリューエクストルーダー、または円錐型及び平行型二軸スクリューエクストルーダーに接続可能です。PolyLab OSは、実績ある技術、最先端のハードウェアとソフトウェアを使いやすいインターフェースと組み合わせることで、QCやR&Dのニーズに対応します。
当社のマイクロコニカル二軸スクリューコンパウンダーは、ポリマーの R & D に最適です。すべてのモデルは混練に、わずか5 g または 7 ml の材料しか使いません。高価な材料を混合する或いは小スケールで取り組む場合に最適です。拡張ワークフローソリューションとして、この小型混合機と当社の小型射出成型機であるHAAKE MiniJet PROと組み合わせます。HAAKE MiniJetのコンパウンド材料から様々な試験片を簡単に作成し、さらにHAAKE MARSレオメーターで試験します。
HAAKE MiniCTWマイクロコニカル二軸スクリューコンパウンダーは、高価であるかまたは工業用ポリマーのような小規模の材料を配合する場合、迅速で高い信頼性と高い費用対効果で、確実な結果を得ることができます。新しい材料を早期かつ迅速に評価することが重要です。産業用 R & D に最適な HAAKE MiniCTWは、5グラム程度の材料を押し出しすことができ、製品開発を加速します。
研究、開発、生産、品質管理のいずれの製品サイクルにおいても、用途が幅広い二軸スクリューエクストルーダーは、粘稠性ポリマー材料のミキシング、配合、プロセスに対してカスタマイズ可能なオプションを提供します。  この柔軟性に富んだモジュラー式同軸方向回転エクストルーダーは、適応性・順応性を念頭に置いて開発されました。お客様のそれぞれのニーズに合わせて、今すぐ、そして今後もエクストルーダーの仕様を柔軟に変更することが可能です。アクセスし易さについては、(上下)水平に分割されたバレルが、溶融混練中に材料をより確認しやすくなっています。プロセスを最適化したりアプリケーションを変更する時には、スクリューとバレルを速やかに変換すれば良く、時間と費用の削減になります。  
必要な材料の量に最適なエクストルーダーをお選びください:11 mm、16 mm、24 mm があります。簡単にスケールアップできるよう設計されているので、11 mm エクストルーダーで新しいプロセスを開発し、より多くの材料が必要な場合は、24 mm エクストルーダーへと簡単に移行することが可能です。
ポリマー分析のリソース
技術タイプタイトル
FTIRアプリケーションノートリアルタイムFT-IRによるポリウレタンの硬化反応の分析(英語)
FTIRプレゼンテーションFTIR、NIR、およびラマンを用いた原材料からの配合までのポリマー分析(英語)
FTIRプレゼンテーション顕微 FTIR による分析ガイド:ポリマーへの応用(英語)
FTIRe-learningFTIR による ポリマー分析 ‐ 材料から配合まで(英語)
FTIRe-learningポリマーペレットの押出 - FTIR によるポリマーのアットライン分析(英語)
FTIRe-learning赤外顕微鏡によるポリマー製品の特性調査(英語)
FTIRe-learning層構造を明らかにする-顕微 FT-IR (英語)
FTIR、NIRアプリケーションノートFT-NIR による PVC 中の可塑剤の定量(英語)
FTIR、NIR、ラマン動画FTIR 分光装置によるポリマー分析
FTIR、NIR、ラマンe-learningポリマー組成分析:FTIR およびその他の分光法による調査(英語)
FTIR、ラマンアプリケーションノート多成分ポリマー材料の分析(英語)
FTIR、ラマンアプリケーションノート分子分光法による食品および製薬包装材のキャラクタリゼーション(英語)
FTIR、ラマンアプリケーションノート多層ポリマー複合材の分析におけるラマンと FTIR イメージングの相補的な使用(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオメーターと FTIR を同時使用する Rheonaut 技術によるポリウレタンの硬化反応の詳細分析(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターと顕微ラマンの組み合わせによるポリマー結晶化の分析(英語)
FTIR、レオロジーe-learningレオロジーと FTIR 分光法:ポリマー研究における利点と応用(英語)
FTIR、SEMアプリケーションノート電子顕微鏡と赤外顕微鏡を用いた不織繊維の形態と化学特徴(英語)
FTIR、TGAe-learningFTIR と TGA の組み合わせによるポリマーの成分分析(英語)
ラマンアプリケーションノート偏光ラマン分光法によるアイソタクチックポリプロピレンフィルムの分子配向の観察(英語)
ラマンアプリケーションノートラマン分光法によるポリエチレンの分類(英語)
ラマンアプリケーションノート多層ポリマーフィルムのコンフォーカル顕微ラマン分析(英語)
ラマン動画ラマンイメージングによる多層ポリマー分析(英語)
ラマンe-learning次なる梱包分析ツール - 顕微ラマン法(英語)
ラマンe-learning深さ方向へ:コンフォーカル顕微ラマン分析による多層ポリマーフィルムの分析(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターとラマン分光法の組み合わせによる乳剤安定性の追跡(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートポリプロピレンの溶解および再結晶化におけるレオロジーとラマン分光法の同時観察(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:ひずみと温度に関連する分子構造の追跡(英語)
ラマン、レオロジーe-learningRheoRaman システムによるポリマー遷移のモニター
ラマン、レオロジーe-learningマテリアルサイエンスにレオメーターとラマン分光法の組み合わせを使用する利点(英語)
XPSアプリケーションノートXPS によるコンタクトレンズサンプルの分析(英語)
XPSe-learningXPS によるポリマーのキャラクタリゼーション(英語)
技術タイプタイトル
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートセラミック射出成形化合物の流動挙動試験(英語)
コンパウンディング&押出アプリケーションノートPVC ドライブレンドのミキサー試験とエクストルージョン挙動の相関(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノート種々の温度における PET の流動特性の分析(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートXLPE(架橋ポリエチレン)の流動性および硬化挙動(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートポリアミドの流動特性に対する安定剤の影響の評価(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートポリマーナノコンポジットの作成と分析(英語)
コンパウンディング&押出アプリケーションノートポリマーと抗酸化剤を調べる新しい劣化試験の試験手順(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートフィルター圧力値試験(FPV 試験)- マスターバッチ、白色およびカーボンブラック着色剤を評価する新しい標準(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートPVC ドライブレンドの融合および劣化挙動の評価(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートカーボンナノチューブ(CNT)分散ポリプロピレンのコンパウンディング(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートSAN(スチレンアクリロニトリルコポリマー)マスターバッチにおけるカーボンブラックフィラーの影響(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートポリエチレンペレットとカーボンブラックの混練後における導電率の比較測定(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノート種々の軟質 PVC サンプルの可塑化プロセスの評価(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノートMIM(メタルインジェクション)原料におけるミキサー試験(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノート同じ MFR 値を有する LDPE サンプルの粘度測定(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンe-learning二軸スクリューコンパウンディング – 基本とスケールアップ(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーe-learning製剤における二軸スクリュー加工の基本(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーe-learningミキサー試験 - ポリマー加工向け汎用ツール(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンe-learning二軸-スクリューコンパウンディング:マテリアルサイエンスにおけるポリマーの処理(英語)
技術タイプタイトル
レオロジーアプリケーションノートマスターバッチにおける顔料の差別化(英語)
コンパウンド、押出、レオロジーアプリケーションノート同じ MFR 値を有する LDPE サンプルの粘度測定(英語)
コンパウンディング、エクストルージョンアプリケーションノートポリマーナノコンポジットの作成と分析(英語)
コンパウンド、押出、レオロジーアプリケーションノートMIM(メタルインジェクション)原料におけるミキサー試験(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオメーターと FTIR を同時使用する Rheonaut 技術によるポリウレタンの硬化反応の詳細分析(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターと顕微ラマンの組み合わせによるポリマー結晶化の追跡(英語)
レオロジーアプリケーションノートポリマー複合材の動的粘弾性測定(DMTA)(英語)
レオロジーアプリケーションノートポリエチレンの長鎖分枝のキャラクタリゼーション(英語)
レオロジーアプリケーションノートPVC 化合物のキャラクタリゼーション(英語)
コンパウンディング、エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノート種々の軟質 PVC サンプルの可塑化プロセスの評価(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターとラマン分光法の組み合わせによる乳剤安定性の追跡(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートポリプロピレンの溶解および再結晶化におけるレオロジーとラマン分光法の同時観察(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:ひずみと温度に関連する分子構造の追跡(英語)
レオロジーアプリケーション一覧HAAKE MARS レオメーターを用いたポリマー分析(英語)
レオロジープレゼンテーション不安定性の回避 - ゴムコンパウンドの伸張挙動に対する分岐構造のわずかな変化の影響(英語)
レオロジープレゼンテーション金属射出成形および粉体射出成形のレオロジー(英語)
コンパウンディング、エクストルージョン、レオロジーe-learning製剤における二軸スクリュー加工の基本(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーe-learningミキサー試験 - ポリマー加工向け汎用ツール(英語)
FTIRe-learningポリマーペレットの押出 - FTIR によるポリマーのアットライン分析(英語)
ラマンe-learning次なる梱包分析ツール - 顕微ラマン法(英語)
ラマンe-learning深さ方向:コンフォーカル顕微ラマンによる多層ポリマーフィルムの分析(英語)
FTIR、レオロジーe-learningレオロジーと FTIR 分光法:ポリマー研究における利点と応用(英語)
ラマン、レオロジーe-learningRheoRaman システムによるポリマー遷移のモニター
ラマン、レオロジーe-learningマテリアルサイエンスにレオメーターとラマン分光法の組み合わせを使用する利点(英語)
技術タイプタイトル
FTIRアプリケーションノートリアルタイムFT-IRによるポリウレタンの硬化反応の分析(英語)
FTIRプレゼンテーションFTIR、NIR、およびラマンを用いた原材料からの配合までのポリマー分析(英語)
FTIRプレゼンテーション顕微 FTIR による分析ガイド:ポリマーへの応用(英語)
FTIRe-learningFTIR による ポリマー分析 ‐ 材料から配合まで(英語)
FTIRe-learningポリマーペレットの押出 - FTIR によるポリマーのアットライン分析(英語)
FTIRe-learning赤外顕微鏡によるポリマー製品の特性調査(英語)
FTIRe-learning層構造を明らかにする-顕微 FT-IR (英語)
FTIR、NIRアプリケーションノートFT-NIR による PVC 中の可塑剤の定量(英語)
FTIR、NIR、ラマン動画FTIR 分光装置によるポリマー分析
FTIR、NIR、ラマンe-learningポリマー組成分析:FTIR およびその他の分光法による調査(英語)
FTIR、ラマンアプリケーションノート多成分ポリマー材料の分析(英語)
FTIR、ラマンアプリケーションノート分子分光法による食品および製薬包装材のキャラクタリゼーション(英語)
FTIR、ラマンアプリケーションノート多層ポリマー複合材の分析におけるラマンと FTIR イメージングの相補的な使用(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオメーターと FTIR を同時使用する Rheonaut 技術によるポリウレタンの硬化反応の詳細分析(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターと顕微ラマンの組み合わせによるポリマー結晶化の分析(英語)
FTIR、レオロジーe-learningレオロジーと FTIR 分光法:ポリマー研究における利点と応用(英語)
FTIR、SEMアプリケーションノート電子顕微鏡と赤外顕微鏡を用いた不織繊維の形態と化学特徴(英語)
FTIR、TGAe-learningFTIR と TGA の組み合わせによるポリマーの成分分析(英語)
ラマンアプリケーションノート偏光ラマン分光法によるアイソタクチックポリプロピレンフィルムの分子配向の観察(英語)
ラマンアプリケーションノートラマン分光法によるポリエチレンの分類(英語)
ラマンアプリケーションノート多層ポリマーフィルムのコンフォーカル顕微ラマン分析(英語)
ラマン動画ラマンイメージングによる多層ポリマー分析(英語)
ラマンe-learning次なる梱包分析ツール - 顕微ラマン法(英語)
ラマンe-learning深さ方向へ:コンフォーカル顕微ラマン分析による多層ポリマーフィルムの分析(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターとラマン分光法の組み合わせによる乳剤安定性の追跡(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートポリプロピレンの溶解および再結晶化におけるレオロジーとラマン分光法の同時観察(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:ひずみと温度に関連する分子構造の追跡(英語)
ラマン、レオロジーe-learningRheoRaman システムによるポリマー遷移のモニター
ラマン、レオロジーe-learningマテリアルサイエンスにレオメーターとラマン分光法の組み合わせを使用する利点(英語)
XPSアプリケーションノートXPS によるコンタクトレンズサンプルの分析(英語)
XPSe-learningXPS によるポリマーのキャラクタリゼーション(英語)
技術タイプタイトル
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートセラミック射出成形化合物の流動挙動試験(英語)
コンパウンディング&押出アプリケーションノートPVC ドライブレンドのミキサー試験とエクストルージョン挙動の相関(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノート種々の温度における PET の流動特性の分析(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートXLPE(架橋ポリエチレン)の流動性および硬化挙動(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートポリアミドの流動特性に対する安定剤の影響の評価(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートポリマーナノコンポジットの作成と分析(英語)
コンパウンディング&押出アプリケーションノートポリマーと抗酸化剤を調べる新しい劣化試験の試験手順(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートフィルター圧力値試験(FPV 試験)- マスターバッチ、白色およびカーボンブラック着色剤を評価する新しい標準(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートPVC ドライブレンドの融合および劣化挙動の評価(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートカーボンナノチューブ(CNT)分散ポリプロピレンのコンパウンディング(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートSAN(スチレンアクリロニトリルコポリマー)マスターバッチにおけるカーボンブラックフィラーの影響(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンアプリケーションノートポリエチレンペレットとカーボンブラックの混練後における導電率の比較測定(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノート種々の軟質 PVC サンプルの可塑化プロセスの評価(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノートMIM(メタルインジェクション)原料におけるミキサー試験(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノート同じ MFR 値を有する LDPE サンプルの粘度測定(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンe-learning二軸スクリューコンパウンディング – 基本とスケールアップ(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーe-learning製剤における二軸スクリュー加工の基本(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーe-learningミキサー試験 - ポリマー加工向け汎用ツール(英語)
コンパウンディング&エクストルージョンe-learning二軸-スクリューコンパウンディング:マテリアルサイエンスにおけるポリマーの処理(英語)
技術タイプタイトル
レオロジーアプリケーションノートマスターバッチにおける顔料の差別化(英語)
コンパウンド、押出、レオロジーアプリケーションノート同じ MFR 値を有する LDPE サンプルの粘度測定(英語)
コンパウンディング、エクストルージョンアプリケーションノートポリマーナノコンポジットの作成と分析(英語)
コンパウンド、押出、レオロジーアプリケーションノートMIM(メタルインジェクション)原料におけるミキサー試験(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオメーターと FTIR を同時使用する Rheonaut 技術によるポリウレタンの硬化反応の詳細分析(英語)
FTIR、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターと顕微ラマンの組み合わせによるポリマー結晶化の追跡(英語)
レオロジーアプリケーションノートポリマー複合材の動的粘弾性測定(DMTA)(英語)
レオロジーアプリケーションノートポリエチレンの長鎖分枝のキャラクタリゼーション(英語)
レオロジーアプリケーションノートPVC 化合物のキャラクタリゼーション(英語)
コンパウンディング、エクストルージョン、レオロジーアプリケーションノート種々の軟質 PVC サンプルの可塑化プロセスの評価(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:レオメーターとラマン分光法の組み合わせによる乳剤安定性の追跡(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートポリプロピレンの溶解および再結晶化におけるレオロジーとラマン分光法の同時観察(英語)
ラマン、レオロジーアプリケーションノートレオロジー - ラマン分光法:ひずみと温度に関連する分子構造の追跡(英語)
レオロジーアプリケーション一覧HAAKE MARS レオメーターを用いたポリマー分析(英語)
レオロジープレゼンテーション不安定性の回避 - ゴムコンパウンドの伸張挙動に対する分岐構造のわずかな変化の影響(英語)
レオロジープレゼンテーション金属射出成形および粉体射出成形のレオロジー(英語)
コンパウンディング、エクストルージョン、レオロジーe-learning製剤における二軸スクリュー加工の基本(英語)
コンパウンディング&エクストルージョン、レオロジーe-learningミキサー試験 - ポリマー加工向け汎用ツール(英語)
FTIRe-learningポリマーペレットの押出 - FTIR によるポリマーのアットライン分析(英語)
ラマンe-learning次なる梱包分析ツール - 顕微ラマン法(英語)
ラマンe-learning深さ方向:コンフォーカル顕微ラマンによる多層ポリマーフィルムの分析(英語)
FTIR、レオロジーe-learningレオロジーと FTIR 分光法:ポリマー研究における利点と応用(英語)
ラマン、レオロジーe-learningRheoRaman システムによるポリマー遷移のモニター
ラマン、レオロジーe-learningマテリアルサイエンスにレオメーターとラマン分光法の組み合わせを使用する利点(英語)
注目のリソース
積層造形方式における半結晶ポリマーのレオロジーとラマン分光法の同時使用によるキャラクタリゼーション(英語)