Nicolet iG50 FT-IR分光光度計の概要
Thermo Scientific Nicolet iG50 FT-IRスペクトロメーターは、産業用分析計として要求される堅牢性とともに、リサーチグレードFT-IRの性能と感度を有します。フラッグシップモデルのThermo Scientific Nicolet iS50が有する優れた性能を、特殊アプリケーション向けに設計した堅牢なシステムとして開発されました。このシステムはフレキシブルな光学系セットアップが可能で、かつ小型で、ラックに設置することもできます。これらの特徴から、Nicolet iG50 FT-IR分光光度計は様々な現場でのプロセスモニタリングシステムへの統合を容易にするカスタマイズソリューションを提供し、さらに、OEMシステムへの組み込みにも最適です。
一つの用途として現場ガス分析にも活用されます。Nicolet iG50 FT-IRは、揮発性有機化合物(VOC)分析、工場の煙突からの排出ガス向けの連続モニタリング(CEM)、その他の化学プラントにおけるアプリケーションなどの厳しい環境要求に幅広く対応できる高い性能を備えています。様々な光学系部品や設計、サンプル測定部やフレキシブルにカスタマイズ可能で、産業プロセスで要求されるモニタリングアプリケーション用途に応用できます。さらに、Nicolet iG50 FT-IRは、ラボ用FT-IRと共通のフォーマットとワークフローを使用することで、プラントの問題のトラブルシューティングをラボで支援することができます。
Nicolet iG50 FT-IR分光光度計の機能
要求の高いアプリケーションに対してNicolet iG50は、高いスペクトル分解能と、優れたS/N、安定な光学系により、その効果を示します。例えば、しばしば干渉成分との分離のために高分解能を要求するガス測定において、優れた感度と性能により、ppbレベルの検出下限値(MDL)を提供します。さらに、高速スキャン機能を利用すると、速い反応における対象物の特性を評価することができます。光学系は小型のステンレス製エンクロージャーに格納されており、製造環境でも安定したパフォーマンスを実現。標準的な19インチラックに収納できます。Nicolet iG50 FT-IR分光光度計には、その他にも以下のような機能を有します。
  • ダイナミックアライメントによって、外部からの振動や温度変化の影響を排除し、測定中の装置の安定性を維持
  • 内蔵のバリデーションホイールを利用した性能検証および自動診断機構は、装置のパフォーマンス状況を視覚的に提供し、また外部の分散制御システムシステムとの接続も可能
  • 主要交換部品はアラインメント済みでお客様がほとんどの部品を交換可能です。これにより、ダウンタイムを最小限に抑制
  • 経験豊富な当社エンジニアが、アプリケーション用途に応じた、メソッド開発、キャリブレーション、およびカスタマーサポートを提供
アプリケーション
Nicolet iG50 FT-IR分光光度計は、パワフルなモジュール型設計により、アットラインでのフィルム測定やフィーダーを利用した連続モニタリング、連続フローにおける液体およびガス(揮発性有機化合物や排出ガス)の測定など要求の厳しい現場環境のプロセスモニタリングアプリケーションに最適です。