Nicolet iN10赤外顕微鏡の概要
Thermo Scientific Nicolet iN10赤外顕微鏡により、顕微FT-IRのワークフローを最適化できます。数µmレベルのサンプルサイズを測定できる能力と高繊細なモザイクイメージを備えた本製品は、先進的で、生産性と費用対効果に優れた赤外顕微鏡です。Nicolet iN10赤外顕微鏡は、分析ラボの要求レベルを満たす信頼性の高い回答を提供します。
直感的操作と革新的な光学設計に基づくNicolet iN10赤外顕微鏡は、斬新な操作アプローチを採用することにより、オペレーションの熟練度に関わらず簡単で確実な微小物測定を実施できます。
Nicolet iN10赤外顕微鏡の特長
Nicolet iN10赤外顕微鏡は干渉計一体型構造のため、外部のFT-IRは不要です。赤外顕微鏡だけを使用されるお客様の場合はラボスペースを節約できます。また、マクロサンプル分析用としてNicolet iZ10 FT-IRモジュールを取り付けることもできます。機器標準の室温型検出器の利用により、50 μm程度のサンプルまで測定可能で、液体窒素は必要ありませんサンプル座標を記録することにより、繰り返し測定に要する時間を短縮できます。オペレーションは外部PCからの自動制御です。すべてのシステム設定に外部PCからアクセスできます。さらに全自動のシステム性能検証プログラムにより信頼性の高い結果が得られます。さらに、Thermo Scientific OMNIC Specta多成分検索ソフトウエアを使用し、純物質や不純物、混合物のスペクトル同定ができます。
Nicolet iN10赤外顕微鏡の構成オプション
  • ゲルマニウムTip ATRを用いた高スループットなATR測定
  • 液体窒素冷却型高感度MCT検出器
  • マニュアルステージまたは電動ステージ
  • 可視偏光子と赤外偏光子オプション
  • Thermo Scientific Nicolet iZ10 FT-IR拡張モジュールを用いたマクロサンプル測定
Nicolet iN10 MX赤外顕微鏡の概要
Thermo Scientific Nicolet iN10 MX赤外顕微鏡は、Nicolet iN10のもつ高い生産性および費用対効果と、パワフルな赤外イメージング機能を兼ね備えた顕微FT-IRです。赤外ケミカルイメージング解析により、不均一サンプルにおける材質中の化合物分布をより深く把握できます。Thermo Scientific OMNIC Pictaソフトウエアは赤外顕微鏡測定フローをナビゲートし、どなたでも一貫性のある信頼性の高い結果が得られます。さらに、Nicolet iN10 MX赤外顕微鏡は一体型の高効率なハイスループット光学設計を採用しているため高感度で、さらに高速データ測定の能力を有します。それにより、シングルポイント測定からイメージング測定に至るまで高品質の測定結果を提供します。
Nicolet iN10 MX赤外顕微鏡の特長
Nicolet iN10MX赤外顕微鏡は干渉計一体型構造のため、高感度で数μmレベルのサンプル測定を可能にします。機器標準の室温型検出器の利用により、50μm程度のサンプルまで測定可能で、液体窒素は必要ありません超高速マッピング機能により、毎秒10個スペクトルを収集し、広範囲のイメージング解析が可能です。その他の主な特長は次の通りです。
  • 数µmレベルの空間分解能
  • 内蔵されたインテリジェンス機能により、測定フローや装置の性能検証の自動化
  • 超高速でパワフルなイメージング性能
  • 高感度ゲルマニウムTip ATRを用いた高スループットなATR測定
  • LED照明、フラットフィールド補正技術などによる高繊細なモザイクイメージ
  • 可視偏光子と赤外偏光子の搭載が可能
Nicolet iN10 MX赤外顕微鏡のイメージング機能
Nicolet iN10 MX赤外顕微鏡には16素子アレイを搭載可能です。25 µmまたは6.25 µmの空間分解能で1秒あたり最大160個の赤外スペクトルを収集できます。また、測定範囲は5分間で5 mm x 5 mm程度です。
  • 細部から広いエリアまで、ハイクオリティーのケミカルイメージングが可能
  • 検出器3台同時搭載:DTGS検出器、MCT-A検出器、16素子MCTアレイ検出器
  • イメージングATRアクセサリオプションによる広範囲で高空間分解能なATRイメージング測定
Nicolet iN10およびiN10 MX赤外顕微鏡のアプリケーション
Nicolet iN10赤外顕微鏡およびiN10 MX赤外顕微鏡は、電子材料や自動車材料中の異物分析や不良解析、パッケージやラミネートフィルム、コーティング、API混合物の同定や均一性の評価(イメージング解析)など広範囲な顕微FT-IRニーズに対応したシステムです。