Search Thermo Fisher Scientific
Nicolet Summit FT-IR分光光度計
今日の多忙な研究室や品質管理ラボでは、信頼性の高い結果を迅速に得ることが求められています。今日の多忙な研究室や、QA/QCラボではでは、信頼性の高い答えを迅速に得ることが求められています。パワフルなNicolet FT-IRの能力を継承し、さらにコンパクトなNicolet Summit FT-IR分光光度計は、これまで以上に迅速かつ確実にサンプルを同定、検証、定量することができ、日常の分析作業の生産性を向上させます。
Nicolet Summitシリーズには、Lite、X、PRO、OAの4つのモデルがあり、ユーザーのニーズに合ったソリューションをお選びいただけます。
| ||||
LightDriveオプティカル・エンジン |
|
|
|
|
LightDriveレーザー、赤外光源、干渉計の保証年数 | 5年間 | 10年間 | 10年間 | 10年間 |
OMNIC Paradigmソフトウエア |
|
|
|
|
薬局方バリデーションワークフロー搭載 |
|
|
|
|
検出器 | LiTaO3 | DTGS | 電子冷却DTGS | DTGS |
標準ライブラリ数 | 850 | 5,000 | 10,000 |
|
ユーザーインターフェース | 外部PC接続(USB) | 外部PC接続(USB) | ビルトイン・コンピューター | ビルトイン・コンピューター |
Wi-Fi対応 |
|
|
|
|
タッチスクリーン対応 |
|
|
| |
電動アパーチャー |
Nicolet Summit X FT-IR分光光度計は短時間で多くの分析作業を実施することができ、ユーザーの生産性向上に大きく貢献します。様々なユーザー環境に適した、理想的な装置です。容易な操作と高機能なソフトウエアにより、どなたでも迅速で確実な分析作業が実施できます。さらに、Nicolet Summit X FT-IR分光光度計は革新的なLightDriveオプティカル・エンジンを搭載し、測定結果に高い信頼性を得ることができます。Thermo Scientific OMNIC Paradigmソフトウエアのインターフェースはユーザーフレンドリーで、赤外スペクトル測定から解析を極めて合理化し、ラボの生産性を向上します。
ワークフローの容易なセットアップ:ドラッグ&ドロップで作成できる直感的で視覚的なワークフロー クリエーターが、用途や環境に適したワークフローの作成をガイドします。
cGxPコンプライアンスに準拠:データベース形式を採用し、万全のデータセキュリティ、監査証跡アプリケーションを使用して、高レベルのデータインテグリティを実現します。各国薬局方(Ph.Eur、USP、JP、CP)の要求する、機器適格性評価基準を確実に準拠し、21 CFR Part 11とデータセキュリティに万全に対応します。
いつでもどこでもデータ解析が可能:Wi-Fi接続に完全対応し、クラウドベースのThermo Fisher Connectのアカウントに赤外スペクトルを送信し、至る場所でデータ解析ができます。または測定データを外部の関係者と簡単に共有することができます。実験室で測定したデータに外部からアクセスできるため、効率的に研究や業務を進めることができます。
OMNIC Paradigmデスクトップソフトウエア必要なデータに直ちにアクセスできるダッシュボード画面を備えています。測定、各種データ処理、ユーザーライブラリの作成、ライブラリ検索、多成分検索などを迅速に実行できます。
Nicolet Summit LITE FT-IR分光光度計 – 日常のルーチン分析試験に適したベーシックモデルで、卓越した結果を提供
Thermo Scientific Nicolet Summit LITE FT-IR分光光度計はFT-IR分析に必要な機能を備え、さらに優れた性能を提供します。高性能なThermo Scientific LightDriveオプティカル・エンジン技術を採用し、革新的なハードウェアとソフトウエアにより、作業をより迅速かつスマートに実行できます。干渉計、レーザー、および赤外光源は5年間保証で、ランニングコストの低減を実現します。
Nicolet Summit PRO FT-IR分光光度計 – PC一体型の省スペース設計で最高の性能を発揮
Thermo Scientific Nicolet Summit PRO FT-IR分光光度計は、QA/QCラボから大学の研究室に至るまで、多くのFT-IRユーザーの環境要求を満たします。Nicolet Summit PRO FT-IR分光光度計は、NicoletシリーズFT-IRに共通する、信頼性に優れた高性能な光学系と使いやすいThermo Scientific OMNIC Paradigmソフトウエアを備え、さらに下記の特長を有します。
Nicolet Summit OA FT-IR分光光度計 – オイルおよび粘性液体分析用のFT-IR
Thermo Scientific Nicolet Summit OA FT-IR分光光度計は、測定から解析に必要なステップを最小限に抑えることにより、信頼性の高いデータを迅速に提供します。OMNIC Paradigmソフトウエアを使用して、ユーザーの使用用途に合わせたカスタムワークフローを簡単に作成できます。オイル測定用のメソッドが標準搭載され、導入後直ちにご使用いただけます。また、Nicolet Summit OA FT-IR分光光度計には革新的なLightDrive光学エンジンが搭載され、信頼性の高い測定結果を得ることができます。
Nicolet SummitシリーズFT-IRとOMNIC Paradigmソフトウエアの組み合わせにより、最適化されたワークフローを実現し、少ない操作で確実なルーチン分析を可能にします。
革新的なスマートバックグラウンド測定機能
スマートバックグラウンド機能の利用により、分析時間を半減することができます。 この機能は、装置がアイドリング状態の際に自動でバックグラウンド補正を行い、分析にかかる時間を大幅に削減する機能です。
直観的なソフトウエア操作による高い生産性
Nicolet Summit FT-IR分光光度計は、革新的なOMNIC Paradigmソフトウエアにより制御、解析します。OMNIC Paradigmソフトウエアは、必要なデータに直ちにアクセスできるダッシュボード画面を備えています。直感的な操作により、測定、各種データ処理、ユーザーライブラリの作成、ライブラリ検索、多成分検索などを迅速に実行できます。ドラッグ&ドロップで作成できるワークフロークリエーターが、用途や環境に適したワークフローの作成をガイドし、ラボ管理者をサポートします。
高度なデータ完全性を有し、監査への万全の備えを可能にします。当社が採用するデータベース形式のソフトウエアは、合理化されたデータ・セキュリティ・ソフトウェアとAudit Managerアプリケーションにより、お客様のデータのコンプライアンスと保護を維持します。さらに、OMNIC Paradigm Securityソフトウエアは、複数ユーザーの機器へのアクセス権を管理し、監査証跡や、ユーザーレベルのアクセス、作業履歴のトラッキングが可能です。
データベース形式を採用し、万全のデータセキュリティ、監査証跡アプリケーションを使用して、高レベルのデータインテグリティを実現します。各国薬局方(Ph.Eur、USP、JP、CP)の要求する、機器適格性評価基準を確実に準拠し、21 CFR Part 11とデータセキュリティに対応します。
原料の受入検査や製剤の薬局方試験、合成物の確認や、異物分析に利用されます。Nicolet Summit FT-IR分光光度計はコンパクトで可搬性もあるため、製造ラインでの測定や、原料入荷時のその場分析にも利用できます。
ポリマーの汎用的な分析手法として赤外分光法が採用されています。FT-IRの利用により、新しい材料の化学的特性を理解することができます。複合材料における高分子の劣化解析や添加剤分析、硬化度や硬化反応プロセスの検証など、ポリマー製品の性能に影響を調べる目的で幅広く使用されています。
直感的に操作できる赤外分光光度計を利用して、赤外スペクトルから官能基の違いを理解することができます。実験室でサンプルを測定し、その後OMNIC Anywhereクラウドベースアプリケーションを用いて、キャンパス内外でデータを閲覧・解析することができます。詳細は、教育現場向け分光光度計の紹介ページをご覧ください。
Nicolet Summit FT-IR分光光度計は、地質学や岩石、宝石の測定に利用されています。米国宝石学会(GIA)が、人口処理した宝石か天然の宝石かの判別にFT-IRを活用しています。
FT-IRはリチウム電池(Li–S、Li–O2、Na-イオンなど)や電解質の組成、触媒の最適化研究や異物分析で活用されています。また、製品の品質を検査し、製品仕様が適合していることを証明する化学情報を収集することができます。FT-IRは非破壊測定が可能で、電池寿命、安全性に影響を与える原因や変化を素早く捉えることができます。
多岐に渡る自動車材料の分析において、FT-IRは必須のアイテムです。内装用材料、ダッシュボード、塗膜、エンジンの添加剤に至るまで、幅広い自動車材料の評価においてNicolet Summit FT-IR分光光度計が活躍しています。よりクリーンで安全な世界のために、低燃費車や低燃費のトラックに使用される材料の化学的性質と組成を明らかにすることができます。
納入時の万全なトレーニングにより、直ちに機器とソフトウエアを使用することができます。今日の多忙な研究室やQA/QCラボでは、例外なく正確さとスピード、信頼性が求められます。Nicolet Summit FT-IR分光光度計の据付時トレーニングにより、装置の性能とソフトウエアの高い汎用性を直ちに利用できます。
スタンダード | プレミアム | バリデーション |
設置/オリエンテーション | 設置/教育 | オプション |
|
| 規制環境下で要求されるバリデーションに関連するオプションは、スタンダードサービスとプレミアムサービスのどちらにも追加でき、必須の適格性確認を専門家が実施するサービスの他、すべての認証と文書作成作業を含みます。 |
機器を導入する際に、同時にご要望下さい。日本国内のサポート体制について詳細情報をご希望の方は当社までお問い合わせください。
Nicolet Summit FT-IR分光光度計に関するリソースはいつでもアクセス可能で、ラボの稼働状態を最高に維持するのに役立ちます。どなたでもNicolet Summit FT-IR分光光度計に関する技術情報を取得できます。
Nicolet Summitサポートセンターには下記が含まれます。:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.