Antaris II近赤外アナライザーアナライザー
Thermo Scientific Antaris II近赤外アナライザーは、ラボ用の近赤外測定を製造ラインや現場のソリューションパッケージとして容易に導入できます。業界をリードするメソッドトランスファー性能により、Antaris II FT-NIRアナライザーは堅牢で信頼性の高い検量線を提供し、ラボからアットライン分析、オンライン分析、インライン分析に移行することができます。Antaris II FT-NIRアナライザーを特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズするか、または透過、光ファイバーおよび積分球拡散反射分析を1つのターンキーシステムに統合したThermo Scientific Antaris II MDSメソッド開発サンプリングシステムを選択できます。
Antaris II FT-NIRアナライザーをご紹介(動画)
  • 様々なサンプルを迅速かつ正確に分析
  • 設定、ユーザー、周辺環境に影響なく結果を再現
  • ラボ、製造プラント環境でも測定の速度、正確性および精度が向上
  • 固体、粉体、粒体、錠剤、ペースト、ゲル、シロップ、フィルム、および液体の測定に対応します
  • Thermo Scientific ValPro装置適格性評価により、規制コンプライアンス(DQ、IQ、OQ、PQ)を確実に
Antaris II FT-NIRアナライザーのご注文情報
Antaris II FT-NIRアナライザーは、お客様特有のニーズに合わせて構成されたシステムとして販売されます。
Antaris II FT-NIRアナライザーモジュール
積分球
非破壊の拡散反射測定により、粉体および固体を迅速かつ再現性の高い手法で分析します。Antaris II積分球の高効率設計により、感度が向上。より堅牢なキャリブレーションとサンプル間の高い再現性を実現します。
サンプルカップスピナー
粉体、粒体、ポリマーペレット、粗粒状固体などのバルクで不均一なサンプルの拡散反射スペクトルの測定が容易に行えます。Antaris II FT-NIR用積分球にサンプルカップスピナーを組み合わせると、不均一なサンプルのスペクトルを均一化できるため、同じサンプルを複数測定する必要はありません。
粘性液体用サンプラー
粘性のある非反射系サンプルの定量分析を、高い再現性で迅速かつ容易に行うことができます。
オートサンプラーRS
バイアル内の粉体やその他の不透明な固体物質の拡散反射(積分球)測定を、コンピューター制御により無人で連続測定できます。オートサンプラーRSは、再現性の高い試料ポジション、自動エラー検出、交換可能な試料カルーセルを備えており、サンプリングの柔軟性を最大限に高めています。
MultiProオートサンプラー
拡散反射法および透過法による、バイアル内の錠剤、ソフトゲル、固体、粉体の分析を自動化し、品質管理を効率化できます。MultiProオートサンプラーは、拡散反射分析用のAntaris積分球測定と、タブレットや固体を透過分析するAntarisタブレットアナライザーの機能を組み合わせています。MultiProオートサンプラーは、効率的なコンピューター制御による非破壊の品質管理分析を可能にします。
自動透過測定用サンプリングモジュール
液体、フィルム、紙のサンプルを迅速に分析できます。自動透過測定用サンプリングモジュールは、加熱または非加熱透過測定用の標準サイズのキュベット、培養チューブ、バイアル、粘着カードに対応した3ポジションホルダーです。
SabIR拡散反射プローブ
SabIR拡散反射プローブは、リモートサンプリングを必要とする品質管理ラボラトリーに最適で、医薬品、ポリマー、繊維、食品、生物サンプルの分析に適しています。
SabIR透過反射アダプター
SabIRプローブに装着できる使いやすいアクセサリーにより、液体の高速分析が可能となります。SabIR透過反射アダプターは、メソッド開発や液体の原料特定に適したツールです。