NIRプロセスアナライザー
Thermo Scientific Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザーは、光ファイバーによる同時マルチチャンネル測定技術と統合された産業用コミュニケーションを使用して、材料やプロセスの遠隔モニタリングと、リアルタイムのフィードバックや制御を実現します。Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザーは、現場の原材料分析およびオンラインプロセスモニタリングアプリケーションに適した光ファイバーインターフェースのソリューションを提供します。
操作が簡単な近赤外アナライザーは、単一のプロセスを複数のポイント、複数のプロセスで同時にモニタリングができます。Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザーは、自動バックグラウンド測定機能を使用して、測定箇所からプローブを取り外すことなく、連続的で、中断のないモニタリング測定を実現します。
Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザーの特長
  • 2つまたは4つの光ファイバーポートが内蔵されているため、データを同時に測定できます
  • 内部バックグラウンドの自動連続測定機能搭載
  • 光ファイバー用SMA905業界標準コネクタ — プロセスに最適なプローブが選択できます
  • プロセス通信用のOPC、ModBus TCP/IP、4~20 mAおよびデジタル入出力が可能
  • インプロセス液体分析、インプロセス固体分析、ラボラトリー用液体分析、固体分析に最適
  • Thermo Scientific ValPro装置適合性確認パッケージ
Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザーのオーダー情報
Antaris MX FT-NIRプロセスアナライザーは、お客様のアプリケーションニーズに合わせて構成されたシステムとして提供されます。
リソース