Search Thermo Fisher Scientific
質の高い教育をサポートします。The Thermo Scientific SPECTRONIC 200可視分光光度計は、教育機関やルーチン分析に最適な装置です。シンプルさと迅速性を重視して設計されたSPECTRONIC 200は、堅牢で長年にもわたるトラブルのないパフォーマンスを提供します。直感的に使用できるフルカラーのナビゲーションパッドと装置に内蔵されたソフトウェアによって、装置を直感的に操作できます。
SPECTRONIC 200は、教育ラボに最適な装置です。より効率的な実験をお手頃な価格で導入することができます。教育分野で数多く導入実績をもつSPECTRONIC 200を是非ご検討ください。
※SPECTRONIC 200 Educatorは、米国およびカナダの販売代理店のみでご購入になれます。
SPECTRONIC 200可視分光光度計は興味深く、教育効果の高いレッスンプランを実現します。
光学系 | シングルビーム | |
スペクトルバンド幅 | ≤4 nm | |
光源 | タングステンハロゲン | |
検出器 | 2048素子CCD | |
波長 | 範囲 | 340 nm~1,000 nm |
波長精度 | ±2 nm | |
再現性 | ±1 nm | |
データ間隔 | 1 nm | |
測光 | 範囲 | -0.3 A~2.5 A |
モード | ABS(吸光度)、% T(透過率)、濃度 | |
測光正確さ | ±0.01 A(0.3 A時) ±0.05 A(1.0 A時) (SPECTRONICスタンダードフィルターで590 nmを測定) | |
再現性 | ±0.3%T(50% T時) | |
迷光 | <0.2%T(SPECTRONICスタンダードSRM 400フィルターを使用) | |
ディスプレイ | 可変角度320 × 240ピクセルカラーグラフィックLCD 7×5 cm、対角8.6 cm(2.75 × 2インチ、対角3.4インチ) | |
キーパッド | 密閉されたタクティルラバー | |
標準機能 | サンプルコンパートメント | 取外し洗浄可能 |
キュベットラック | 専用コンパートメントに2個付属 | |
付属のキュベット | 1 cmプラスチック製(10個) | |
標準インターフェース | USB-Bリモ―トコンピュータ接続用 USB-AプリンターまたはUSBメモリー装置接続用 | |
言語 | 英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、日本語、中国語、タイ語のオンボードソフトウェア | |
電源 | 100~240 V、50~60 Hz(自動選択) | |
寸法(幅×奥行き×高さ) | 39 cm × 30 cm × 16 cm | |
重量 | 4.4kg | |
保証 | 1年間 |