紫外可視分光光度計
さまざまな業界での実績ある分析ソリューション
当社のThermo Scientific紫外可視分光光度計はその豊富な製品ラインアップでお客様の分析の課題を解決します。入念な設計と使いやすさを追求したソフトウェアによって、定量や純度測定などが簡単に行えます。精度、使いやすさ、信頼性とともに、お求めやすい価格でご活用になれます。
紫外可視および可視分光光度計は、測定を合理化し、常に一貫性のある高品質な結果を得られるように設計されており、サンプリングから測定結果の取得までを迅速かつ簡単に行うことができます。さまざまな産業における品質管理および教育、製薬、化学、食品および飲料、ライフサイエンス、基礎研究などの業界において実績あるソリューションをご活用ください。
紫外可視および可視分光光度計セレクションガイド
用途に最適な分光光度計シリーズをお選びください
SPECTRONIC
推奨するアプリケーション例:
  • 教育分野
アプリケーション
  • ABS(吸光度)と% T(透過率)のライブディスプレイ
  • 定量分析(ランベルトベールの法則)
  • 高速スキャンによるOD600での細胞増殖測定
モデル
サンプリング
  • サンプルコンパートメント上に10 mm角型キュベット用と13~25 mm径の試験管用両方に対応
  • 液体をこぼしても安心な、洗浄可能なサンプルコンパートメント
機器の特長
  • データ保存およびPC制御用USBポート
  • キュベットラック
インターフェース
  • カラーグラフィックスクリーンにより、オンボードで簡単に操作可能
ソフトウェア
  • わずか15秒で可視スペクトルをフルスキャン
  • 係数、または最大4つのスタンダードサンプルを用いた定量分析
  • 使いやすいユーザーインターフェース
  • ソフトウェアプラットフォーム:コンピューターからの操作にはVISIONlite 5ソフトウェアを使用します
プリンター
  • USB接続感熱式またはPCL6プリンター
バリデーションパッケージ
  • 不可
GENESYS
推奨するアプリケーション:
  • 教育/高等教育機関のラボラトリー
  • さまざまな産業分野の品質管理、品質保証
  • 研究
  • ライフサイエンス
アプリケーション
  • 品質管理、品質保証
  • 反応モニタリング
  • 比色分析
  • ライフサイエンス分析
モデル
サンプリング
さまざまなアクセサリーをサンプルコンパートメントに装着可能(モデルにより対応するアクセサリーが異なります)
  • シングルセルホルダー
  • 試験管に対応(GENESYS 30/40/50)
  • 4セルおよび8セルチェンジャーオプション(GENESYS 140/150/180 & BioMate 160)
  • 8セルチェンジャー付属(GENESYS 180)
  • シッパーアクセサリー、ペルチェ温度制御
  • 光ファイバープローブ接続可(GENESYS 150/180およびBioMate 160)
機器の特長
  • 省スペース
  • 迷光の少ない光学系により、非常に優れた直線性と再現性を実現
  • お求めやすい価格と低いランニングコスト
  • メンテナンスなしで最大3年間の使用が保証されたキセノンフラッシュランプ(GENESYS 50/150/180、BioMate 160モデル)
  • タングステンハロゲンランプ(GENESYS 30/40/140モデル)
インターフェース
  • 高解像度タッチスクリーンパネルで操作
ソフトウェア
  • 紫外可視または可視スペクトル全波長領域に対応した直感的に使用できるタッチスクリーンソフトウェア
  • 以下の包括的なアプリケーションを搭載:
    • ライブディスプレイ
    • 定量分析
    • スキャニング測定
    • カイネティクス
    • 固定波長測定
  • ソフトウェアプラットフォーム:コンピューターからの操作にはVISIONlite 5ソフトウェアを使用します
プリンター
  • スナップオンプリンター利用可能
  • USB、イーサネット経由で印刷(オプションでWi-Fiも可※)
※一部のモデルでのみ可能
バリデーションパッケージ
  • お問い合わせください
Evolution
推奨するアプリケーション:
  • さまざまな産業分野の品質管理、品質保証
  • 医薬品の品質管理、品質保証
  • 研究
  • ライフサイエンス
アプリケーション
  • 品質管理、品質保証
  • 医薬品分析
  • カイネティクス測定
  • タンパク質およびDNAアッセイ
  • 現行のUSP、EP、およびJPに準拠
  • 21 CFR Part 11に準拠※
※Insight Proセキュリティソフトウェアとの併用による
モデル
サンプリング
  • フィルムホルダー、オートサンプラー、光ファイバープローブ、積分球および反射アクセサリーなどさまざまなサンプルの測定に役立つ多様なアクセサリー
  • スマートアクセサリーにより、機器セットアップ時間を短縮し、セルチェンジャーやシッパーの動作エラーを低減
  • シングルセルおよび8セルの温調セルホルダー(循環水またはペルチェ)
機器の特長
  • 固定および可変バンド幅
  • メンテナンスなしで最大3年間の使用が保証されたキセノンフラッシュランプ
  • さまざまなサンプルに対応する幅広いアクセサリーオプション
インターフェース
  • 接続したコンピューターまたは機器に搭載されたタッチスクリーンで使用する完全装備の操作・解析ソフトウェア
ソフトウェア
  • あらゆるアプリケーションに対応するInsight Pro ソフトウェア(PC用)
  • 複雑な定量分析に利用できる自動計算および分析機能
  • 現行(2019年)のUSP、EP、およびJP準拠
  • Insight Proソフトウェアを使用したシステムの検証には、IQ/OQ検証テストを実行するメソッドが含まれます
  • 21 CFR part 11に準拠するためのInsight Proセキュリティソフトウェア(オプション)を利用できます
  • ソフトウェアプラットフォーム:Insight Proソフトウェア
プリンター
  • すべてのWindows™対応プリンターで直接印刷
バリデーションパッケージ
  • Insight Proソフトウェアのバリデーター機能
  • Insight Proセキュリティソフトウェア
NanoDrop
推奨するアプリケーション:
  • 教育分野
  • ライフサイエンス研究
  • バイオテクノロジー分野の品質管理、品質保証
アプリケーション
  • DNA & RNA定量
  • タンパク質定量
  • タンパク質比色定量(BCA、Bradford、Pierce660など)
  • OD600およびカスタムメソッド
  • カイネティクス
モデル
サンプリング
  • サンプル保持システムにより、1~2 µLのサンプルを直接測定可能
  • キュベットポートによる測定で、柔軟な実験が可能
  • サンプル、測定およびアッセイの種類に合わせてプリプログラムされたアプリケーション
  • 広いダイナミックレンジで希釈の必要なし
機器の特長
  • 省スペース
  • NanoDrop Oneのダイナミックレンジは希釈なしに広範囲(dsDNA NanoDrop Oneで2~27,500 ng/µL)な測定が可能であり、サンプルコンタミネーションの情報を取得するAcclaroサンプルインテリジェンステクノロジーを搭載
  • 消耗品不要、低いランニングコスト
  • キセノンフラッシュランプについてはメンテナンスなしでの使用を保証
  • キュベットオプションの追加で柔軟な実験が可能
インターフェース
  • NanoDrop One/OneC:スタンドアローン、タッチスクリーンインターフェース;NanoDrop Lite Plusは本体制御;他のモデルはPC制御対応
  • Windows™ 10 Pro (64)互換のすべてのPCに対応
  • データ保存、分析、およびNanoDrop Oneのデータ共有のためのサーモフィッシャークラウドベースアプリケーション
ソフトウェア
  • プリプログラムされたライフサイエンス用アプリケーション
  • USB、WiFi、イーサネット経由でPCにデータを転送するスタンドアローンのNanoDrop Oneタッチスクリーンインターフェース
  • 不純物分析のためのNanoDrop Oneアルゴリズム
  • ソフトウェアプラットフォーム:NanoDropモデル専用ソフトウェア
  • 21 CFR Part 11に準拠するためのオプションのソフトウェア
プリンター
  • NanoDrop OneではWiFiおよびUSB印刷も可能;NanoDrop Lite Plus専用プリンターオプションあり;その他すべてのモデルについてはPCから直接印刷が可能
バリデーションパッケージ
  • IQOQパッケージ※
  • セキュリティソフトウェア※
※NanoDrop One/OneCおよびNanoDrop Eightでご利用になれます
SPECTRONIC 200可視分光光度計
迅速かつ簡単操作、堅牢な装置設計で教育ラボや分析ラボでのルーチン測定に最適な、Thermo Scientific SPECTRONIC 200分光光度計は、教育カリキュラムの目標達成に貢献します。
GENESYSシリーズ紫外可視分光光度計
Thermo Scientific GENESYS分光光度計は、品質管理、学術研究、およびルーチン測定用に設計されており、直感的な操作によって確実なルーチン分析を実現し、特殊な測定においても信頼性の高いソリューションを提供します。
Evolutionシリーズ紫外可視分光光度計
Thermo Scientific Evolution分光光度計は、お客様の研究推進に役立ちます。シンプルなワークフロー、高度な技術、幅広いアクセサリーによって、信頼できる高品質な測定結果を常に得ることができます。
NanoDrop紫外可視分光光度計
Thermo Scientific NanoDrop紫外可視微量分光光度計は、サンプル希釈を必要とせず、ライフサイエンス用のプリプログラムを使用して1~2 μLのサンプルを直接測定できる先駆的なサンプル保持システムを備えています。
紫外可視分光光度計用アクセサリー
お使いの分光光度計の機能を拡張します
適切なアクセサリーとソフトウェアを追加することで、お使いの紫外可視分光光度計や可視分光光度計の機能を簡単に拡張できます。シングルセルおよびマルチセルサンプルホルダー、温度制御ユニット、シッパーシステム、光ファイバープローブ、インターフェースケーブル、交換用ランプ、性能検証用スタンダードなど、幅広いアクセサリーにより、お使いの装置ハードウェアをアップグレードできます。オプションのソフトウェアを追加すると、より高分解能のスペクトルスキャン、ピーク特定、スキャンオーバーレイ、カイネティクス、自動ワークフロー計算、性能検証、および規制準拠が可能になります。お客様のニーズに最適な組み合わせをお選びください。