モノクローナル抗体は、宿主動物に抗原を注入し、液性免疫を誘導することで作製されます。宿主動物から採取された脾臓細胞は、多くの場合、培養悪性骨髄腫細胞とin vitroで融合されます。ハイブリドーマと呼ばれる融合状態が維持された一意の細胞クローンとして単離されます。ハイブリドーマは、その骨髄腫細胞の特性から不死であり、培養液中で容易に増殖させることができます。
モノクローナル抗体の全製品一覧
一部のハイブリドーマクローンは、そのB細胞の性質により、単一のエピトープに対する遺伝子上均質な抗体を継続的に合成・分泌します。このような抗体は、モノクローナル抗体と呼ばれています。モノクローナル抗体は、免疫された由来動物の免疫グロブリンと相同性を有していますが、血清から精製されたポリクローナル抗体とは異なって単一のエピトープに特異的であり、in vitroのハイブリドーマにより長期間にわたる安定供給が可能です。
特異的モノクローナル抗体の検索
以下の検索ツールを使用して目的の抗体を検索ターゲットまたは由来動物種、モノクローナルまたはポリクローナル抗体の種類などの抽出条件で、検索結果をフィルタリングすることができます。
注目の抗体関連カテゴリー
ABfinity™抗体は、動物の免疫によって構築されたウサギモノクローナル抗体であり、哺乳動物細胞高発現ベクターに組み込まれた免疫原特異的遺伝子のクローンです。
Alexa Fluor™色素、Qdot™標識、ビオチンなどの蛍光色素・標識を結合させる、抗体およびタンパク質標識キットの広範なラインアップをご確認ください。
弊社の多彩な製品群から、ウェスタンブロッテイング、免疫蛍光イメージング、免疫沈降法、免疫アッセイ、免疫組織化学法などの抗体アプリケーションに適した製品を見つけてください。
Bulk Quantities and Custom Products
Partner with us to scale-up your process or product development pipeline with bulk quantities of high-quality immunoassay reagents and biochemicals. We offer a variety of compounds, devices, and resins for your large-scale applications.
Please click on the button below to fill out our bulk and custom ordering form. 
Complete request form