Brighter insights, precise research
Tell your cell story with Invitrogen’s Antibody Labeling Kits
卓越した輝度と光安定性に加えて、問題を解決する経験豊富なテクニカルサポートチーム、アプリケーションや実験のコツ、および実験計画を助けるプロトコルにアクセスできます。
どのタイプのコンジュゲーションキットを使用すればよいかわからない場合は、以下の表をご覧ください。以下の表とセクションを参照して、アプリケーションに適した抗体コンジュゲーションキットを見つけてください。
Which antibody labeling kit do you need?
これらのキットは、15分以内に準備できる迅速なプロトコルとコンジュゲートを含んでいます。
 Zip Rapid Antibody Labeling KitsZenon Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*100 µg1~20 µg
ラベリングターゲット/方法遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリーIgGのFc部分/抗体アフィニティー
degree of labelingの測定不可不可
コンジュゲートの24時間以上の保存不可
部位特異的ラベリング不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性なしあり
ラベリング後の精製の必要性なしなし
プロトコルに必要な時間15分5分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
これらのキットは、抗体上の一級アミンを共有結合でラベルする従来のアミン反応性色素を使用しています。
 Standard Amine Reactive Antibody Labeling KitsZip Rapid Antibody Labeling KitsLarge Scale Antibody Labeling KitsReadyLabel Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*100 µg100 µg1 mg20または100 µg
ラベリングターゲット/方法遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリー
degree of labelingの測定不可
コンジュゲートの24時間以上の保存
部位特異的ラベリング不可不可不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性なしなしなしあり
ラベリング後の精製の必要性あり - キットに含まれますなしあり - キットに含まれますあり - キットに含まれます
プロトコルに必要な時間60分15分60分60分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
これらの方法は抗原結合部位のラベリングを防ぎます。
 SiteClick Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*100 µg~5 mg
ラベリングターゲット/方法IgG重鎖の糖類/共有結合、銅フリーのクリックケミストリー
degree of labelingの測定
コンジュゲートの24時間以上の保存
部位特異的ラベリング
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性あり
ラベリング後の精製の必要性あり - キットに含まれます
プロトコルに必要な時間一晩のインキュベーション
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
治療用抗体開発における迅速なスクリーニングにも有効な抗体ラベリングキット
 Zenon Antibody Labeling KitsReadyLabel Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*1~20 µg(96回の標識) 20または100 µg(5回の標識) 
ラベリングターゲット/方法IgGのFc部分/抗体アフィニティー遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリー
degree of labelingの測定不可
コンジュゲートの24時間以上の保存不可
部位特異的ラベリング不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性ありあり
ラベリング後の精製の必要性なしあり—キットに含まれます
プロトコルに必要な時間5分60分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
pHrodo色素は中性pHでは非蛍光性で、インターナリゼーションされると酸性環境で明るい蛍光を発します。
 pHrodo Antibody Labeling KitsSiteClick pHrodo Antibody Labeling KitsZenon pHrodo Antibody Labeling Reagents
ラベルされるIgG量/反応*20 µg~1 mg100 µg~5 mg1~20 µg
ラベリングターゲット/方法遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリーIgGのFc部分/共有結合IgGのFc部分/抗体アフィニティー
degree of labelingの測定不可
コンジュゲートの24時間以上の保存不可
部位特異的ラベリング不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性なしありあり
ラベリング後の精製の必要性あり—キットに含まれますあり—キットに含まれますなし
プロトコルに必要な時間60分一晩のインキュベーション5分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
これらのキットは、15分以内に準備できる迅速なプロトコルとコンジュゲートを含んでいます。
 Zip Rapid Antibody Labeling KitsZenon Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*100 µg1~20 µg
ラベリングターゲット/方法遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリーIgGのFc部分/抗体アフィニティー
degree of labelingの測定不可不可
コンジュゲートの24時間以上の保存不可
部位特異的ラベリング不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性なしあり
ラベリング後の精製の必要性なしなし
プロトコルに必要な時間15分5分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
これらのキットは、抗体上の一級アミンを共有結合でラベルする従来のアミン反応性色素を使用しています。
 Standard Amine Reactive Antibody Labeling KitsZip Rapid Antibody Labeling KitsLarge Scale Antibody Labeling KitsReadyLabel Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*100 µg100 µg1 mg20または100 µg
ラベリングターゲット/方法遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリー
degree of labelingの測定不可
コンジュゲートの24時間以上の保存
部位特異的ラベリング不可不可不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性なしなしなしあり
ラベリング後の精製の必要性あり - キットに含まれますなしあり - キットに含まれますあり - キットに含まれます
プロトコルに必要な時間60分15分60分60分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
これらの方法は抗原結合部位のラベリングを防ぎます。
 SiteClick Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*100 µg~5 mg
ラベリングターゲット/方法IgG重鎖の糖類/共有結合、銅フリーのクリックケミストリー
degree of labelingの測定
コンジュゲートの24時間以上の保存
部位特異的ラベリング
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性あり
ラベリング後の精製の必要性あり - キットに含まれます
プロトコルに必要な時間一晩のインキュベーション
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
治療用抗体開発における迅速なスクリーニングにも有効な抗体ラベリングキット
 Zenon Antibody Labeling KitsReadyLabel Antibody Labeling Kits
ラベルされるIgG量/反応*1~20 µg(96回の標識) 20または100 µg(5回の標識) 
ラベリングターゲット/方法IgGのFc部分/抗体アフィニティー遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリー
degree of labelingの測定不可
コンジュゲートの24時間以上の保存不可
部位特異的ラベリング不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性ありあり
ラベリング後の精製の必要性なしあり—キットに含まれます
プロトコルに必要な時間5分60分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
pHrodo色素は中性pHでは非蛍光性で、インターナリゼーションされると酸性環境で明るい蛍光を発します。
 pHrodo Antibody Labeling KitsSiteClick pHrodo Antibody Labeling KitsZenon pHrodo Antibody Labeling Reagents
ラベルされるIgG量/反応*20 µg~1 mg100 µg~5 mg1~20 µg
ラベリングターゲット/方法遊離リジン/共有結合アミン反応性ケミストリーIgGのFc部分/共有結合IgGのFc部分/抗体アフィニティー
degree of labelingの測定不可
コンジュゲートの24時間以上の保存不可
部位特異的ラベリング不可不可
サンプルバッファー中のBSAや他の安定剤との適合性なしありあり
ラベリング後の精製の必要性あり—キットに含まれますあり—キットに含まれますなし
プロトコルに必要な時間60分一晩のインキュベーション5分
適したアプリケーション**FC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCAFC、IF、WB、HCA
*キットは、特に記載がない限り、分子量150 kDaの全IgGタンパク質用に至適化されています。これらのキットについては、最適な色素:タンパク質比を得るためのタンパク質濃度調製方法に関する説明書をご確認ください。
**FC=フローサイトメトリー、IF=免疫蛍光、WB=ウェスタンブロット分析、HCA=ハイコンテント解析
キットをお探しではない方、または別の色素が必要な方
フローサイトメトリー抗体のコンジュゲーションについては、狭い蛍光スペクトル範囲と最小限のクロスレーザー励起によりさらに高い分解能を実現するよう設計されたイムノフェノタイピング用NovaFluor Dyeをご覧ください。
DyLight蛍光色素を使用して1 mgまたは100 μgの抗体をラベリングするためにはDyLight抗体ラベリングキットをご確認ください。 
スタンドアロンのアミン反応性色素やアミン反応性ケミストリに関する詳細は、蛍光色素とアミン反応性誘導体—第1章、Molecular Probesハンドブックをご覧ください。
スタンドアロン試薬としてのチオール反応性色素も提供しています。これらの詳細についてはチオール反応性プローブ—第2章、Molecular Probesハンドブックを参照してください。
アミン反応性抗体ラベリングキット
Zip Rapid Antibody Labeling Kits
Zip Rapid Antibody Labeling Kits
Zip Alexa Fluor Rapid Antibody Labeling Kitを使用すると、貴重な抗体をAlexa Flour色素で効率的にラベリングして、15分以内に使用できる抗体コンジュゲートを作成できます。
  • 100 μgのIgG抗体をラベリング
  • キットあたり3回分のラベリング反応
  • 非常に迅速で使用が簡単
  • 100%の抗体回収率—精製ステップは必要なし
  • 化学やコンジュゲーションの経験は必要なし
このキットには、3回分のラベリング反応を行うために必要なすべてのものが含まれています。共有結合でラベルされたコンジュゲートは、フローサイトメトリー、蛍光顕微鏡、免疫組織化学、一次抗体検出、ELISA、免疫細胞化学、間接FISHなどの複数のアプリケーションに適しています。Zipバッファーを含有するコンポーネントAに1 mLの水を加え、さらに1 mgの抗体を加えて、15分間インキュベートするだけで、抗体をすぐに使用できます(図1)。
Zip Rapid Antibody Labeling Kit選択ガイド
標識励起/蛍光*カタログ番号
Alexa Fluor 488494/519Z11233
Alexa Fluor 555555/565Z11234
Alexa Fluor 647650/668Z11235
励起/蛍光=最大励起および蛍光(nm)
Alexa Fluor色素およびその他の蛍光色素の詳細は蛍光色素選択ガイドご確認ください
標準のアミン反応性抗体ラベリングキット
Standard Amine-Reactive Antibody Labeling Kits
サーモフィッシャーサイエンティフィックのスタンダードなアミン反応性抗体ラベリングキットは、当社の優れたAlexa Fluor、Pacific Blue、またはPacific Orange色素で100 µgのIgGポリクローナル抗体およびモノクローナル抗体をラベリングします。
  • 100 µgの抗体をラベリング
  • キットあたり5回分のラベリング反応
  • 標識抗体は90分で使用可能
  • 実際のハンズオンタイムは約15分
  • ラベリング反応の前にBSAやその他のタンパク質安定化剤を除去する必要あり
抗体ラベリングキットはアミン反応性Alexa Fluor、Pacific Blue、またはPacific Orange蛍光色素分子を使用して、目的のIgG抗体に標識を共有結合させます。一旦形成された標識とタンパク質間の共有結合は極めて安定であり、当社が一次および二次コンジュゲートを調製する際に使用しているものと同じケミストリーを利用しています。
これらのキットは、1反応あたり100 µgの抗体をラベリングするように至適化されています。タンパク質濃度が約1 mg/mLになるように同梱のバッファーで調整して、アミン反応性色素のバイアルに添加するだけです。ラベリング反応の前に安定化タンパク質(BSAなど)を除去する必要があります。
精製は、40 kDa以上のタンパク質に至適化されたサイズ排除スピンカラムで行います(図2)。ラベリングおよび精製の全行程をわずか90分で完了できます;5回分のコンジュゲーションに必要なすべてのものが提供されています。
How Antibody Labeling Kits work
図2.Antibody Labeling Kitsの手順タンパク質濃度が約1 mg/mLになるように同梱のバッファーで調整して、アミン反応性色素のバイアルに添加するだけです。精製は、40 kDa以上のタンパク質に至適化されたサイズ排除スピンカラムで行います。
Antibody Labeling Kits選択ガイド
励起/蛍光=最大励起および蛍光(nm)
Alexa Fluor色素およびその他の蛍光色素の詳細は蛍光色素選択ガイドご確認ください
ReadyLabel Antibody Labeling Kits
EVOS M7000 imaged Human Colon Tissue fluorescently labeled with ReadyLabel Antibody Labeling kits
Invitrogen ReadyLabel Antibody Labeling Kitsは、BSAや他のタンパク質安定化剤などの不純物の存在下で抗体をラベリングするための使いやすいコンジュゲーションキットです。
  • 20 μgまたは100 μgのIgG抗体をラベリング 
  • キットあたり5回分のラベリング反応
  • 標識抗体は60分で使用可能
  • 実際のハンズオンタイムは約20分 
  • 抗体精製ステップは不要
  • シングルまたはマルチプレックス染色
ReadyLabel Antibody Labeling Kitsを使用すると、抗体溶液を事前に精製することなく、市販の抗体や細胞培養上清を迅速かつ簡便にコンジュゲーションすることができます。これは、抗体溶液中に存在する安定化剤タンパク質の不純物を除去する樹脂が、同梱のReadyLabelスピンカラムに含まれているためです(図3)。結果として得られる共有結合抗体コンジュゲートは、フローサイトメトリー、ウェスタンブロッティング、ELISA、および間接FISHに使用できます。
ReadyLabel Kitsは、もっともポピュラーな蛍光色素(Alexa Fluor™ 488、Alexa Fluor™ 647、ビオチン)からお好きなものをお選びいただき、高収率で鮮やかな可溶性コンジュゲートを作製できます。別の色素が必要ですか?その場合は、当社のReadyLabel Flex Kitsをご検討ください。このキットには、色素以外の必要なものすべてを含んでおり、お客様が選択したお好みの色素を使用できます。当社のすべてのReadyLabelキットには2種類のパックサイズがあり、1反応あたり20 μgおよび100 μgのIgGをラベリングするように設計されています。5回のラベリング反応に必要なすべての成分を含んでいます。
How ReadyLabel Kits work:  ReadyLabel resin-containing spin columns capture BSA and other stabilizing proteins and remove them from the antibody solution
図3.抗体は、分解を防ぐためにBSAやその他のタンパク質安定化剤とともに保存されることがよくあります。ReadyLabel Kitsには、これらの不純物を捕捉する樹脂含有スピンカラムが付属しているため、抗体溶液の精製ステップを省略できます。約20分のハンズオン時間と、室温で30分のインキュベーションで、共有結合した抗体コンジュゲートをが作製できます。
ReadyLabelのマルチプレックス機能:
ReadyLabel Antibody Labeling Kitsは、マルチプレックス実験において独自の利点を提供します。本キットは、使用可能なIgG種の数によって制約されることが多い二次検出法とは異なり、一次抗体を直接結合させることができます。つまり、より高いレベルのマルチプレックス化を高い柔軟性で実現できます。
本キットは、高品質で明るい色素を使用して設計され、バックグラウンドノイズを最小限に抑えることに重点を置いているため、実験において明瞭で正確なシグナルを実現します。この高い明瞭性は結果の信頼性と正確性を向上させるため、ReadyLabel Antibody Labeling Kitsはマルチプレックスアプリケーションに最適です。
Multiplexed image of human tonsil tissue stained with primary antibodies conjugated using ReadyLabel Kits, showing individual conjugate stains.
図4.ReadyLabel Kitsを用いた3種類の一次抗体でFFPEヒト扁桃組織を染色:CD45RB-Alexa Fluor 488 ReadyLabelTMコンジュゲート、CD68-Alexa Fluor 594 ReadyLabelTMコンジュゲート(Alexa Fluor 594 NHS Esterと当社のReadyLabelTM Flex Antibody Labeling Kitを使用)PCNA-Alexa Fluor 647 ReadyLabelTMコンジュゲート。
Ordering information for ReadyLabel
Invitrogen ReadyLabel Antibody Labeling Kit
Large-Scale Antibody Labeling Kits
Protein Labeling Kits
サーモフィッシャーサイエンティフィックのLarge-Scale Antibody Labeling KitsもしくはProtein Labeling Kitsを使用すると、1 mgのIgG抗体を蛍光色素(Alexa Fluor色素を含む)またはビオチンで容易に共有結合的にラベリングできます。
  • 1 mgの抗体をラベリング
  • 各キットに3回分のラベリング反応
  • ラベリングの前にBSAやその他の安定化剤の除去が必要
  • アミン含有バッファー(Trisなど)には不適合
  • 2時間で使用可能
  • 実際のハンズオンタイムは約30分
Large-Scale Antibody Labeling KitsまたはProtein Labeling Kitsはアミン反応性蛍光色素またはハプテンを使用して、ラベルをIgG抗体に共有結合させます。一旦形成された標識とタンパク質間の共有結合は極めて安定で、私たちが一次および二次コンジュゲートの調製に使用しているのと同じケミストリーを使用しています。
約1 mgの精製IgG(Trisなどのアミンを含有しないバッファー約500 μLに溶解)を、あらかじめ測定した量のアミン反応性色素とマグネティックスターラーを含むバイアルに加えるだけです。キットに付属の充填済みスピンカラムにより精製され、高い抗体回収率(通常>85%)を実現します。ラベリングおよび精製の全工程をわずか90分(ハンズオン時間は約15分)で完了できます。degree of labeling(DOL)を測定するには、遊離色素の除去が不可欠です。3回分のコンジュゲーションに必要なすべてのものが提供されています。
Large-Scale Antibody・Protein Labeling Kitsの選択ガイド
励起/蛍光=最大励起および蛍光(nm)
Alexa Fluor色素およびその他の蛍光色素の詳細は蛍光色素選択ガイドご確認ください
アフィニティー抗体ラベリングキット
Zenon Antibody Labeling Kits
Microscope image of fluorescently labeled SKBR3 Cells
Invitrogen Zenonラベリング技術は、ハイブリドーマ培養上清のような少量の未精製ソースからでも、抗体をさまざまな蛍光色素に迅速に結合させます。Zenonフラグメントは一次抗体のFc部位に結合するように設計されており、抗体の機能を損なうことなく、少量の抗体を特異的に非共有結合で標識することができます。Zenon Alexa Fluor Plus labeling reagentsは、ZenonテクノロジーのスピードとスケーラビリティをAlexa Fluor Plus色素の優れた性能と融合させ、抗体医薬探索における抗体結合のスクリーニングに最適なシステムを提供します。
  • インキュベーション時間は5分
  • ラベリング反応当たりの一次抗体は1~20 µg
  • BSAやその他の安定化タンパク質に適合
  • 精製ステップは不要
  • 抗体結合の迅速なスクリーニングを実現
  • 一次抗体の機能を維持
Invitrogen Zenon labeling reagentsは、ヒト、マウス、およびウサギIgG抗体をさまざまなフルオロフォアで非共有的にラベルする、迅速で使いやすいシステムを提供します。ラベル済みZenon FabフラグメントはIgG抗体のFc部位に迅速に結合するように設計されており、抗体の機能を維持します。Zenon Fab-抗体結合は5分未満で起こり、必要な出発物質は少量で、精製ステップは不要です。
Zenon labeling reagentsを使用した抗体結合の迅速スクリーニング
新しいInvitrogen Zenon Alexa Fluor Plus labeling reagentsは、抗体結合をスクリーニングするように最適化されており、抗体結合を明るい蛍光で示します。これらの試薬は、迅速で拡張性の高いZenonテクノロジーと優れたAlexa Fluor Plusフルオロフォアを組み合わせているため、より高いシグナル対ノイズ比を実現し、スクリーニング結果の信頼性を高めます。
治療用抗体の結合スクリーニングに関する詳細をお求めですか?
View our Scientific Poster for Antibody Labeling Reagents for Therapeutic Antibody Screening
Zenon antibody labeling kits for antibody binding
抗体インターナリゼーションのスクリーニングにご興味がありますか?
Zenon pHrodo Labeling Reagentsをご覧ください
マルチプレックス免疫蛍光用Zenon antibody labeling kits
反応性標的アイソタイプ製品リスト
マウスIgG1すべてのキットを見る
ヒトIgGすべてのキットを見る
ウサギIgGすべてのキットを見る
部位特異的抗体ラベリングキット
SiteClick Antibody Labeling Kitsのクリックケミストリーラベリング
Drawing of an antibody with Alexa Fluor Dye attaching to Fc region of the antibody using site-click reaction.
サーモフィッシャーサイエンティフィックのSiteClick Labeling Kitsは、抗原結合ドメインから遠く離れた重鎖N結合グリカンへ検出分子をシンプルかつ穏やかに部位選択的に結合させることができ、ラベリング反応間および抗体間で優れた再現性を示します。フィコビリタンパク質(R-PEなど)、QDotプローブ、Alexa Fluor色素、pHrodo色素、金属キレート化合物、およびビオチンのような他の低分子など、さまざまな検出分子を重鎖グリカンに部位選択的に結合させることができるため、同一種の抗体を用いたマルチプレックス分析が可能です。以下のような特長があります:
  • 100 μg~5 mgの抗体をラベリング
  • 容易なステップバイステップのプロトコル
  • 高効率、部位特異的、かつ再現性のあるラベリングケミストリー
  • マルチカラー実験を容易にデザインできる柔軟なフォーマットのキットおよび色素
一般的にIgG抗体は、抗体の重鎖Fcドメインに位置する特定の保存されたアスパラギン残基に結合した2つのN結合型糖鎖を有しています。これらの糖鎖は主に、2つの末端分岐を持つ複雑な二分岐グリカンであり、構造的に非常に均質で、グリカン分岐の末端配列には非常に高い一貫性があります。抗体のグリカン分岐の大部分は、ガラクトース-N-アセチルグルコサミン(Gal-GlcNAc-)またはN-アセチルグルコサミン(GlcNAc-)で終端しています。β-ガラクトシダーゼにより末端Gal残基を除去することで、大部分の末端GlcNAc標識部位が露出し、その後の酵素的β-ガラクトシルトランスフェラーゼ(GalT)反応を可能にします(図8)。β-ガラクトシダーゼによる末端Gal残基の分解の結果、各N結合型グリカンは重鎖当たり平均して2つの末端GlcNAc残基(抗体当たり4つの末端GlcNAc)を含有します。アジド活性化抗体は、銅フリーのクリックケミストリーを利用して、ジベンゾシクロオクチン(DIBO)官能化プローブでラベリングできます(図9)
SiteClickテクノロジーを利用して部位特異的に抗体をラベリングする方法
この動画では、酵素的およびクリックケミストリーアプローチを利用して、抗体を容易かつ部位特異的にラベリングする方法を説明します。この方法はあらゆるインタクトIgG抗体に適用でき、抗体工学や複雑な方法論を必要としません。
図8.SiteClick Antibody Labeling Kitsの概要。SiteClick抗体ラベリングプロセスの最初のステップは、β-ガラクトシダーゼを使用して抗体の重鎖N結合グリカンから末端ガラクトース残基を除去し、基本的に修飾可能なすべてのGlcNAc残基を露出させることです。次に、GalT(Y289L)酵素を使用してGalNAzを末端GlcNAc残基に酵素的に結合させることにより、遊離末端GlcNAc残基をアジドタグで活性化します。3番目のステップでは、選択したジベンゾシクロオクチン(DIBO)官能化プローブ(Alexa Fluor 488 sDIBOアルキンなど)とアジド残基を反応させます(この反応については図10を参照)。平均的なラベリング程度は抗体あたり3~3.5標識です。
Copper-less click chemistry azide/DIBO reaction
図9.銅不要クリックケミストリーアジド/DIBO反応。アジド部分とアルキン部分は相互に交換可能です。分子をDIBOでラベリングし、フルオロフォアまたはハプテン-アジドと反応させることが可能です。
SiteClick法は、ヒト、ウサギ、マウス、ラット、ヤギ、ハムスター、ニワトリなど、さまざまな種の抗体に適合します。さらにSiteClickラベリングは、IgG、IgM、およびIgYなどの複数の抗体クラスで有効です;ニワトリIgY抗体は2つではなく6つの重鎖グリカンを有するため、より程度が高いラベリングが可能です。
SiteClick抗体ラベリングシステムは柔軟性を提供します
SiteClick抗体ラベリングシステムには2つのフォーマットがあります:
  • 抗体調製用のアジド修飾成分と、抗体をラベリングするためのsDIBOアルキンの両方を含むキット(完全な反応は図8AおよびBに図示)。
  • アジド修飾成分のみを含むキット(図8Aに示された反応の最初の2ステップ)。
  • 修飾抗体のラベリングに使用できるさまざまなスタンドアロンsDIBOアルキン試薬(図8Bのステップ)。
このようなフォーマットの柔軟性により、同じ抗体のラベリング程度に影響を与えることなく、使用する蛍光色素を容易に交換できることや、必要に応じて修飾抗体の大量のバッチを調製したり少量をラベリングできることなど、いくつかの利点があり、それでいてラベリングや機能の程度の一貫性を維持します。
抗体の機能性は高度に維持されます
色素が抗体の重鎖Fcドメイン上のN結合グリカンに共有結合的かつ部位特異的に結合することにより、抗原結合部位の免疫原性が確保されるため、アミン反応性色素でランダムにラベリングされた抗体と比較して、より効率的な抗原への結合が実現します。SiteClick標識とアミン反応性標識の抗トロポニン1抗体を並べて比較すると、SiteClick標識抗体の感度はアミン反応性標識抗体の感度よりも高くなりました(図10)。
抗体のラベリング効率におけるロット間の一貫性
SiteClick抗体ラベリングシステムで抗体をラベリングすることにより、反応の至適化に時間をかけることなく、毎回同じように抗体がラベリングされるという安心感を得られます。つまり、各分子に同じ数の色素が結合し、抗原結合部位が同じように維持されるため、毎回同じ結果を得られます。ラベリングにおける異なる抗体間の一貫性の例を図11に示します。
図11.ロット間および抗体間の一貫性3年間にわたり、β-ガラクトシダーゼで切断されたアジド活性化抗体とSiteClick Alexa Fluor 488 sDIBO Alkyne色素を使用して、まったく同じ条件下で、異なる種の28種類の一次抗体を異なるユーザーによりラベリングしました。degree of labelingは平均して3.4±0.39で、SiteClickラベリングシステムの一貫性を示しています。これらの抗体の種類、種、および抗原性については表1を参照してください。
表1.degree of labelingの研究でラベリングに使用した一次抗体の抗原性(図11)。
ヒトIgG1ヒトIgG3マウスIgG1マウスIgG2aヤギポリクローナル
EGFRLymphoma cellGD2CD4Apolipoprotein-A2
HER2/neuGD3β-tubulinCD3 
sLeasLeaCD8aCD8 
GD2f-GM1CD45CD56 
GM2TnC3b、iC3bC3b、iC3b、C3dg 
J591 Interferon-γ  
SiteClick Antibody Labeling Kits選択ガイド
製品名ラベリングされる抗体量励起/蛍光*カタログ番号
抗体修飾専用キット
SiteClick Azido Modification Kit100 μgN/AS20026
1 mgS10900
5 mgS10901
スタンドアロンラベリング試薬
SiteClick Alexa Fluor 488 sDIBO Alkyne100 μg495/519C20027
1 mgS10904
5 mgS10909
SiteClick Alexa Fluor 555 sDIBO Alkyne100 μg555/565C20028
SiteClick Alexa Fluor 647 sDIBO Alkyne100 μg650/665C20029
1 mgS10906
5 mgS10911
SiteClick iFL pHrodo Red sDIBO Alkyne100 μg560/585C20034
1 mgS10903
5 mgS10908
SiteClick iFL pHrodo Deep Red sDIBO Alkyne100 μg640/655S10914
1 mgS10915
SiteClick Biotin sDIBO Alkyne100 μgN/AC20030
1 mgS10902
5 mgS10907
SiteClick Amine sDIBO Alkyne100 μgN/AC20031
抗体修飾+ラベリング試薬を含むキット
SiteClick R-PE Antibody Labeling kit100 μg565/578S10467
SiteClick Qdot 525 Antibody Labeling kit100 μg405/525S10449
SiteClick Qdot 565 Antibody Labeling kit100 μg405/565S10450
SiteClick Qdot 585 Antibody Labeling kit100 μg405/585S10451
SiteClick Qdot 605 Antibody Labeling kit100 μg405/605S10469
SiteClick Qdot 625 Antibody Labeling kit100 μg405/625S10452
SiteClick Qdot 655 Antibody Labeling kit100 μg405/655S10453
SiteClick Qdot 705 Antibody Labeling kit100 μg405/705S10454
SiteClick Qdot 800 Antibody Labeling kit100 μg405/800S10455
SiteClick Biotin Antibody Labeling Kit100 μgN/AS20033
*励起/蛍光=最大励起および蛍光(nm)
Alexa Fluor色素およびその他の蛍光色素の詳細は蛍光色素選択ガイドご確認ください