Search Thermo Fisher Scientific
Alexa Fluor® 488色素は、明るい緑色の蛍光色素であり、488 nmのレーザー線に最適な励起波長を持ちます。イメージングおよびフローサイトメトリーにおける安定したシグナル発光のために、Alexa Fluor® 488色素は幅広いモル範囲においてpH非感受性です。
高い蛍光量子収率および光安定性を有するプローブを使用することで、少量しか存在しない生物学的構造を高感度で検出できます。Alexa Fluor® 488色素の分子は、顕著な自己消光を起こすことなく高モル比でタンパク質に付着可能なため、より明るいコンジュゲートおよびより高感度な検出を実現します。
Life Technologies社では、細胞のラベリングおよび検出に最適化された様々な抗体、ペプチド、タンパク質、トレーサー、および増幅基質のAlexa Fluor® 488色素コンジュゲートをご用意しております。加えて、お客様ご自身による抗体コンジュゲートまたはプローブの作製に、反応性色素およびラベリングキットもご利用いただけます。
初期輝度 |
| ||
生細胞または固定細胞における高感度な検出に、最も明るく最も光安定生が高い緑色色素です。マルチプレックス解析に、Alexa Fluor® 350、594、および647色素とよく併用されます。 | |||
バッファー中での光安定性 | |||
退色防止剤中での光安定性 |
|
488 | FITC | 490 | 525 | ||
レーザー波長 | 一般的なフィルターセット | 最大励起波長 | 最大発光波長 |
ラベリング用キット、二次抗体、バイオコンジュゲートなどを含む、様々なAlexa Fluor® 488製品をご用意しております。
以下で詳細をご覧ください:
ホエジカ線維芽細胞のアクチン細胞骨格を緑色蛍光色素のAlexa Fluor® 488 ファロイジン, を用いて可視化し、核を TO-PRO®-3 reagent で染色しました。
以下の反応基でコンジュゲートを作成する色素ラベリングケミストリーをお選び下さい:
Alexa Fluor®色素—現在はLife Technologies社の一部となったMolecular Probes社が開発—は今日市販されている蛍光色素の中で最も信頼されている色素です。製品の優れた性能はもちろんのこと、経験豊富なテクニカルサポートチームがトラブルシューティングのお手伝いをいたします。また、50,000を超える公表文献、アプリケーションおよび実験上のヒント、また実験計画の手助けとなるプロトコール集をご参照いただけます。優れた研究を実現するために、Alexa Fluor®色素をどうぞご利用下さい。
詳細情報:
Alexa Fluor®色素の全容についてはMolecular Probes® Handbookをご覧ください: