BODIPY FL 色素BODIPY FL色素は明るい緑色蛍光色素で、フルオレセイン(FITC)またはAlexa Fluor 488色素と同様の励起および蛍光を有します。高い吸光係数及び蛍光量子収率を有し、溶媒極性およびpH変動に比較的感受性が低いです。高い水溶性のフルオロフォアAlexa Fluor 488色素およびフルオレセイン(FITC)とは対照的に、BODIPY色素は特有の疎水性を持ち、脂質、膜および他の親油性化合物の染色に理想的です。
BODIPY FL色素は、比較的長い励起寿命(通常5ナノ秒以上)を有しており、蛍光偏光法ベースのアッセイおよび多光子励起の大型二光子断面に有用です。
弊社は、細胞標識および検出において最適化された様々な抗体、ペプチド、タンパク質、トレーサー、および増幅基質に結合したBODIPY FL色素を提供しています。また、反応性色素の形式やタンパク質標識キットが利用可能で、お客様による蛍光標識タンパク質またはプローブの生成が可能です。
BODIPY FL ダッシュボード
初期輝度
BODIPY FL色素は明るい緑色蛍光色素で、特有の疎水性を持ち、脂質、膜および他の親油性化合物の染色に理想的です。
バッファ中の光安定性
褪色防止剤における光安定
BODIPY FL 色素製品
私たちは、標識キット、二次抗体、バイオコンジュゲート、その他多くを含む、幅広いBODIPY FL製品を提供しています。
詳細について:
BODIPYシグナルは 抗色素抗体を用いて増幅することができます。
BODIPY FL 色素
ウシ肺動脈内皮細胞(BPAEC)、FluoCells調製スライド#2。
マイクロチューブ標識用の 抗ß-チューブリンマウスモノクローナル抗体とBODIPY FLヤギ抗マウスIgG、F-アクチン標識用のTexas Red-X ファロイジンおよび核標識用のDAPIで染色された、ウシ肺動脈内皮細胞(BPAEC)を示すFluoCells調製スライド#2
BODIPY FL 反応性色素
以下の反応基との結合用の色素標識化学を選択します:
BODIPY FLの高性能な代替品
Alexa Fluor 488 色素
Alexa Fluor 488色素は明るい緑色蛍光色素で、BODIPY FL色素と同様の励起および蛍光波長を有します。イメージングおよびフローサイトメトリーにおける安定したシグナル生成のために、Alexa Fluor 488色素は広い濃度範囲においてpHに非感受性です。
高い蛍光量子収率と高い光安定性を有するプローブにより、少量の生物学的構造を高感度で検出することが可能です。Alexa Fluor 488色素分子は、特に自己消光することなく高いモル比でタンパク質に結合することができ、より鮮明な結合体および高感度な検出を可能にします。
リソース
Molecular Probes ハンドブック
Molecular Probes ハンドブック大幅に改訂された第11版は、利用可能で最も完全な蛍光標識と検出基準を紹介しています。Molecular Probesハンドブックは、蛍光標識と検出実験において最良の実験結果を得るために役立ちます。ハンドブックをオンラインで見る、または冊子を注文する。
褪色防止試薬
褪色防止試薬褪色防止試薬は光褪色を抑制し、蛍光標識された標的分子のシグナルを保持します。BODIPY FL色素や、スペクトルにわたって多数の色素との互換性を有するため、多色アプリケーションにおける特に重要なツールとなります。
細胞染色ツール
細胞染色ツール弊社のシミュレーションツールを使用して、ご自身の細胞を染色し、弊社の多くの標識用蛍光色素を用いて再現性のある結果を得て下さい。抗体プローブ、反応性色素、および対比染色を用いた多重染色法により、完璧な蛍光標識細胞を作成して下さい。
蛍光スペクトルビューアー
蛍光スペクトルビューアープロットとスペクトルを比較し、すべてのMolecular Probes蛍光プローブを含む一般的なフルオロフォアのスペクトル適合性を確認してください。蛍光スペクトルビューアーツールは、顕微鏡イメージングおよびフローサイトメトリーアプリケーションの両方の形式に対応しています。