タンパク質バイオロジーのバルクおよびカスタム製品
当社は、高品質のイムノアッセイ試薬および生化学製品をバルク量ご提供し、お客様のプロセスや製品開発のパイプラインを拡大するお手伝いをいたします。当社は 50 年以上にわたり、バイオテクノロジーや診断、製薬業界にバルクおよびカスタムメイドの試薬を供給してきました。
ラージスケールのアプリケーションに対応できるさまざまな化合物、デバイス、樹脂を提供しています。商業化用のアッセイの開発、自社使用のための大規模スクリーニングアッセイの構築、あるいは製造プロセスでの高純度試薬の要望に対して、ISO9001 規格のもとで製造されたミリグラムからキログラムの量を一貫した品質を提供します。
タンパク質標識用製品
タンパク質、ペプチドまたは抗体にビオチン基を付加する試薬。修飾したい化学基の種類に基づいてビオチン化試薬をご選択ください。ビオチン化試薬選択ガイド
動物の免疫化から抗体の精製および同定まで、抗体産生プロセスのすべてのステップに対応する試薬です。以下のものが含まれます:一次および二次抗体、アジュバントと担体タンパク質、抗体精製用の樹脂とバッファー、抗体アイソタイピング用バッファー、抗体フラグメント化用バッファー、抗体標識用バッファー
タンパク質を固体表面(マイクロプレート、ビーズ、粒子、ミクロスフィア、メンブレン、ガラススライド)、酵素、抗体、クロマトグラフィー支持体、その他の目的タンパク質に結合させるために使用されます。クロスリンカー選択ガイドをご覧ください。 
当社の DyLight 色素を使用して、長い蛍光寿命、高量子収率、シャープな蛍光スペクトルを持つフルオロフォアを増大できます。あらゆる生体分子を標識し、検出を容易にします。
透析試薬
バッファーを容易かつ迅速に交換できます。タンパク質サンプルからエンドトキシン、界面活性剤、または塩類を除去するのに利用できる樹脂です。迅速かつ効率的な透析を可能にする Slide-A-Lyzer カートリッジです。
薬物血漿タンパク質結合も評価する高速平衡透析 (Rapid equilibrium dialysis; RED) に使用するツールです。
バッファーと試薬
質量分析によるタンパク質の定量に用いるツールです。
さまざまなアプリケーションに使用できる高純度界面活性剤です。
タンパク質を細胞および組織から抽出するように最適化された、タンパク質の抽出と安定化を行う試薬です。 
ELISA、ウェスタンブロッティング、免疫組織化学、組織染色、免疫沈降法、スライドベースのアッセイ、タンパク質アレイ、蛍光アッセイ、ラテックスビーズ、ナノ粒子およびミクロスフェアベースのアッセイなどのイムノアッセイにおけるバックグラウンドを低減します。
基質、プレート、およびレジン
ウェスタンブロッティングや ELISA などのイムノアッセイにおける酵素活性を検出します。
プレコーティングされたプレートをお選びください。またはコーティングのカスタマイズについてお問い合わせください。
生体分子を樹脂上に固定化して、タンパク質間の相互作用を促進します。
当社の非常に特異性の高い親和性タグと IMAC 樹脂を用いて、融合タンパク質、ビオチン化タンパク質、リンタンパク質、または糖タンパク質を精製できます。