Search Thermo Fisher Scientific
生物学的研究は、標識タンパク質およびその結合パートナーの検出または精製を容易にするために、多くの場合、目的のタンパク質に共有結合した分子標識の使用が必要です。標識法に依存して、ビオチン、レポーター酵素、フルオロフォア、または放射性同位体などの異なる分子が目的タンパク質またはヌクレオチド配列に共有結合します。さまざまなタイプの標識法がありますが、特定のアプリケーションによっては好ましい方法があります。そのため、使用する標識や標識法は各アプリケーションに対して慎重に検討し調製するする必要があります。
当社は、抗体やタンパク質を標識するための標識試薬およびキットを提供し、これらを使用して組織、細胞、または生化学的アッセイでタンパク質を検出するための蛍光プローブ、酵素複合体、ビオチン化結合試薬、またはヨウ素標識トレーサーを作成できます。
ビオチン化試薬およびキットは、抗体、タンパク質、ペプチドを特定のアミノ酸官能基部位で化学的にタグ付けしたり標識し、ストレプトアビジン結合、精製、および検出用に標識抗体またはビオチン化プローブを作製できます。
活性蛍光色素およびキットは、FITC、フルオレセイン、ローダミン、または Alexa Fluor および DyLight 色素で抗体やタンパク質の官能基を標識し、蛍光イメージング用の分子プローブを作成できます。
Alexa Fluor 色素、DyLight Fluor 色素、Qdot ラベル、R-フィコエリトリン(R-PE)、APC タンデム色素などの蛍光強度の高いさまざまな色素や、標識を直接結合できる抗体およびタンパク質の標識キットを多数提供しています。
タンパク質やマクロ分子への代謝取り込み用の双直交アジド修飾アミノ酸、糖類、および他の化合物は、シュタウディンガーのライゲーション化学を介して、アルキンまたはホスフィン試薬で標識および化学選択的結合を可能にします。
西洋ワサビペルオキシダーゼ(HRP)、アルカリホスファターゼ(AP)、および他の基質酵素は精製、活性化、およびキットフォーマットで利用でき、タンパク質との結合や免疫アッセイ用の抗体コンジュゲートに使用できます。
ヨウ素化は、チロシン付加化合物とチロシル活性化容器(chloramine T oxidation reagent を置換)を用いて、タンパク質や他の分子を放射活性ヨウ素で効率的に標識します。これらの標識物質は、トレーサーやプローブとして用いることができます。
プレミアムグレードの試薬をお試しください。質の高い組成により、産物の完全性やリスクの最小化が重要なアプリケーション用に特別に特性評価された化学修飾用試薬を提供します。