fluorescent-protein-labeling
タンパク質、核酸など生体分子の染色または化学的標識には、さまざまなタイプの蛍光試薬が継続して用いられています。蛍光色素で化学的に標識された特異的抗体などの精製生体分子は、セルイメージング、ハイコンテント分析、フローサイトメトリー、ウェスタンブロッティング、ELISA などの実験における蛍光プローブとして、標的抗原や相互作用パートナーの検出に利用されています。
現在の弊社蛍光試薬総合カタログには、高い評価を受けている旧来の 2 つの製品ライン、Invitrogen™ Molecular Probes™(Alexa Fluor™ 色素および Molecular Probes™ ハンドブックで知られています)および Thermo Scientific™ Pierce™(DyLight™ 蛍光色素および架橋剤で知られています) の蛍光試薬が収載されています。
標識済みの製品であれ、即時使用可能な蛍光二次抗体であれ、またはプローブ調製用の試薬およびキットであれ、お客様が求める製品をほぼ確実にご提供することができます。
注目の蛍光タンパク質標識試薬カテゴリー
マイクロスケールタンパク質標識キット
マイクロスケールタンパク質標識キットは、明度が高く光安定性な Alexa Fluor® 色素もしくはビオチン―XX を用いて、少量(20~100 μg)の精製されたタンパク質または抗体を簡便に標識することができます。
ラージスケールタンパク質標識キット
Molecular Probes® タンパク質標識キットを用いることで、IgG抗体 1 mg の蛍光色素(Alexa Fluor® 色素など)による標識、またはビオチンによる標識を、無理なく行うことができます。
蛍光色素分子
Molecular Probes® さまざまな用途に適した標識生体分子の作製を可能にする標識試薬です。
DyLight® 色素のテクノロジーおよび製品ガイド
Thermo Scientific™ DyLight ™ 蛍光色素は、抗体などの分子プローブに適した、高輝度で光安定性な蛍光タグのシリーズ一式です。
蛍光二次抗体
二次抗体にコンジュゲーションした蛍光色素は、蛍光セルイメージング、ウェスタンブロッティング、免疫組織化学など多くの実験において、タンパク質を同定する必要不可欠なツールとして利用されています。
ビオチン結合タンパク質コンジュゲート
ストレプトアビジンによる増幅手法は、フローサイトメトリー、蛍光イメージング、ウェスタンブロッティング、およびマイクロプレートを用いた検出において、信号出力を増大させ、感度を向上するために広く利用されています。