Search Thermo Fisher Scientific
蛍光色素コンジュゲート二次抗体は、蛍光細胞イメージング、ウェスタンブロッティング、免疫組織化学など多数のアプリケーションでタンパク質を同定するためのツールです。蛍光色素で標識された二次抗体を使用する利点には、より明るいシグナル、マルチプレックス性能、および使いやすいことがあります。Alexa Fluor 二次抗体、従来型二次抗体(FITC や TRITC など)、酵素標識、およびビオチン標識二次抗体の当社ポートフォリオをご覧ください。
希少サンプルや貴重なサンプル中の少量ターゲットを検出し視覚化する必要がありますか?
Alexa Fluor 二次抗体コンジュゲート | その他の蛍光 二次抗体 | 酵素&ビオチン標識二次抗体 |
---|---|---|
試薬タイプ | 推奨製品 |
---|---|
マウント剤 | |
固定剤 | |
オルガネラ染色 |
従来のフルオロフォア、Alexa Fluor、Alexa Fluor Plus の二次抗体コンジュゲートの比較をご覧ください。
従来のフルオロフォアコンジュゲート | Alexa Fluor コンジュゲート | Alexa Fluor Plus コンジュゲート | |
---|---|---|---|
コンジュゲート製品 | APC Cy3 Cy5 FITC PE TRITC ローダミン Texas Red Texas Red-X | 18 種類の Alexa Fluor 色素によるコンジュゲート | 6 種類の Alexa Fluor 色素によるコンジュゲート |
用途 | 高濃度ターゲットの検出、獲得が容易なサンプルに使用 | 中~高濃度ターゲットの検出、ほとんどの研究分野で使用 | 低濃度ターゲットの検出、神経科学分野などの獲得が困難なサンプルに使用 |
アプリケーション |
| ||
S/N 比 | 低 | 中 | 高 |
光安定性 | 光安定性のレベルは色素により異なる | 光安定性 | 光安定性 |
特異性 | 多様なオプションあり | 多様なオプションあり | 特異性が高く、交差反応が少ない(交差吸収が高い) |
感度および輝度 | Alexa Fluor コンジュゲートと比べ、感度と輝度が低い | 感度と輝度はよく認知された標準レベル | IF/ICC イメージングや蛍光ウェスタンブロッティングででは、感度と輝度は Alexa Fluor コンジュゲートより向上 |
直線的検出範囲 | 低 | 中 | 高 |
二次抗体コンジュゲートとして 18 種類の個別 Alexa Fluor 色素、および 4 種類の Alexa Fluor タンデム色素から選択できます。Alexa Fluor 二次抗体は優れた輝度と光安定性を発揮し、従来の蛍光二次抗体のパフォーマンスをしのいでいます。
Alexa Fluor Plus 二次抗体は蛍光コンジュゲート技術の進歩を体現し、さまざまなアプリケーションでより明るいシグナル、向上した感度、最小限の交差反応を実現するようデザインされています。詳細をご確認ください。
ホースラディシュペルオキシダーゼ(HRP)、アルカリフォスファターゼ(AP)、ビオチン、およびその他の酵素標識またはアフィニティー標識二次抗体コンジュゲートの特長と種類をご覧ください。