Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen Alexa Fluor および Alexa Fluor Plus 二次抗体の包括的なポートフォリオをご覧ください。セルイメージング、フローサイトメトリー、およびウェスタンブロッティングなど幅広いアプリケーションで、一次抗体の蛍光検出および化学発光検出に使用できます。
Invitrogen Alexa Fluor タンパク質および抗体コンジュゲートは、スペクトルが類似した他のフルオロフォアコンジュゲートに優る蛍光を発色し、従来の蛍光二次抗体ほど容易には退色しません。Alexa Fluor 色素ファミリーは、ここ 30 年間の蛍光イメージングにおいて、3 万を超える論文で使用されています。
希少サンプルや貴重なサンプル中の少量ターゲットを検出し視覚化する必要がありますか?
用途 | イメージングや蛍光ウェスタンブロッティングを含むさまざまな細胞分析やタンパク質分析で使用するようデザイン。 | |||
アプリケーション | 細胞イメージング
| |||
製品特性 | セルイメージング
マルチプレックス、蛍光ウェスタンブロッティング
| |||
使用可能なターゲット |
| |||
|
| |||
| ||||
フルオロフォア |
| |||
マウント剤の適合性 |
推奨:
| |||
固定剤の適合性 |
| |||
オルガネラ染色適合性 |
|
ReadyProbes 二次抗体には、明るく光安定性のある Alexa Fluor 488 および Alexa Fluor 594 色素でコンジュゲートされ、便利で堅牢なラべリングを実現します。これらの Alexa Fluor 二次抗体は、マウスまたはウサギの IgG 重鎖、および免疫グロブリン軽鎖の全クラスを認識します。これらの二次抗体は他の ReadyProbes 試薬と同様に、便利なドロッパーボトルフォーマットで提供されます。ピペット操作や希釈は不要です。細胞の染色にはバッファー 1 ミリリットルあたり 2 滴を加え、アイコンによるプロトコルに従ってください。