Search Thermo Fisher Scientific
架橋、フラグメント化、変性、ジスルフィド還元、またはさまざまな補欠分子族の結合 (PEG 化など) によりタンパク質を修飾できる試薬は、どのような環境でもタンパク質の機能や相互作用の操作や研究を可能にします。
タンパク質やペプチドのアミノ酸側鎖を修飾する化学試薬です。反応性結合部位を帯電、阻害、または露出させたり、機能を不活性化でき、または官能基を変化させることで、架橋や標識のターゲットを作成できます。
ポリエチレングリコール (PEG) の直鎖状および分枝状の活性化誘導体は、一級アミンおよびスルフヒドリル基を介してペプチドおよびタンパク質を PEG 化または PEG 修飾し、溶解度の増加、安定性の持続、免疫原性の低減を実現します。
タンパク質の酵素的分解 (切断または消化) に使用する精製されたアガロース固定化プロテアーゼは、アミノ酸配列決定、ペプチド分析、ポリペプチド構造解析を容易にします。
尿素や塩酸グアニジンなどのカオトロピック剤および化学的変性剤は、水の相互作用を阻害し、疎水性タンパク質やペプチドの可溶化、溶出、リフォールディング、および構造解析を促進します。
遊離スルヒドリル基 (システイン) を安定化させたりジスルフィド結合を減少させるジスフィルド還元剤の精製パウダー、溶液、および固相樹脂で、DTT、BME、TCEP などがあります。