YPerScan
哺乳類組織や細胞サンプルから、全タンパク質をマイルドですが有効な溶解試薬で抽出します。これら試薬は、一次細胞と培養された哺乳類細胞と同様、特定の組織タイプで最適化・確認されています。タンパク質抽出物はほとんどのタンパク質アッセイや一般的な下流用途に対応しています。これら試薬は、市販または自家製試薬より高いタンパク質収量を提供します。
このように便利な単一調合試薬は、一般的にサンプルを5~10分で処理できます。一次細胞と培養細胞を溶解するときは、機械的破壊は必要ありません。
お客様の実験用に全タンパク抽出試薬を選択します
 T-PER  Tissue Protein Extraction ReagentN-PER  Neuronal Protein Extraction ReagentM-PER Mammalian Protein Extraction ReagentRIPA Lysis BufferIP Lysis Buffer
Compatible sample typesHeart, liver, kidney, lung, spleenBrain tissue and primary neuronsCultured mammalian and primary cellsCultured mammalian cellsCultured mammalian cells
Sample processing time10 min5–10 min5 min10 min10 min
Mechanical disruption required?YesYes, for tissue samplesNoNoNo
Sample amount25 g fresh tissue per 500 mL10 g tissue or 200 x 10 cm dishes of primary cultured neurons per 100 mL25 g of wet cells (10 million cells per 1 mL of reagent)5 million cells per 1 mL of reagent5 million cells per 1 mL of reagent
Protein assay compatibilityBCA, Coomassie Plus, Pierce 660, Detergent Compatible BradfordBCA, Pierce 660, Detergent Compatible BradfordBCA, Coomassie Plus, Pierce 660, Detergent Compatible BradfordBCA, Detergent Compatible Bradford (dilute 1:3)BCA, Pierce Detergent Compatible Bradford
Downstream compatibilityIP, western blots, ELISA, EMSA, purification, kinase assays, activity assays & amine reactive labelingIP, pulldowns, western blots, ELISA, enzyme assays & amine reactive labelingIP, western blots, ELISA, EMSA, reporter assays, purification, activity assays & amine reactive labelingWestern blots, ELISA & purificationWestern blots, ELISA,
IP & reporter assays
Protease or phosphatase  inhibitors recommended?Yes, bothYes, bothYes, bothYes, bothYes, both
 Order nowOrder nowOrder nowOrder nowOrder now
追加の細胞溶解製品
効率的にE.coliや他の細菌細胞を溶解し、非イオン性洗剤溶液で穏やかに未変性のタンパク質を抽出します。
懸濁または単層培養で育てたバキュロウイルス感染昆虫細胞から、このマイルドで効率的な溶解試薬を使い可溶性タンパク質を抽出します。
全種類の乾燥および生の植物組織から、液体窒素を使わずこの植物細胞最適化キットを用いて、タンパク質を効率的に抽出します。
Y-PER Reagentまたは完全に透析できるY-PER Plus Reagentで酵母細胞からタンパク質を分析用に抽出・可溶化します。
NE-PER_GelShiftAssay450xM-PER Mammalian Protein Extraction Reagent を用いて、様々な細胞種から得られたタンパク質の収量。細胞は85%の培養密度で収集し、2 回洗浄し、氷冷 PBS に集めてカウントします。各細胞種について、1 x 10^6 個の細胞が 2,000 x g の遠心分離 5 分間でペレットになり、1 mL M-PER Reagent 中 5 分間インキュベートで溶解しました。細胞のライセートは 14,000 x g で 10 分遠心分離し、上澄みを集めてタンパク質濃度 (µg/細胞100万個) を Pierce BCA タンパク質定量法 (Part No. 23227) により決定します。