Search Thermo Fisher Scientific
細胞分画キットは、細胞質、膜、核、クロマチン結合、 および細胞骨格タンパク質などのさまざまな細胞分画から、1~3時間で段階的に分離、濃縮、抽出するように至適化されています。当社のオルガネラキットは、ミトコンドリア、リソソーム、およびシナプトソームなどのオルガネラを分離および濃縮するように至適化されています。これらの試薬およびキットは、その成分の品質および組成が当社により管理されているため、高いタンパク質収量を実現し、一貫した結果を提供します。
核、細胞質 | 核、細胞質、膜、細胞骨格、クロマチン結合 | シナプスタンパク質 | |
---|---|---|---|
NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents | Subcellular Protein Fractionation Kits (細胞または組織) | Syn-PER Synaptic Protein Extraction Reagent | |
適合するサンプルタイプ | 組織および培養細胞(哺乳類) | 組織および培養細胞(哺乳類) | 脳組織および初代ニューロン |
サンプルの処理時間 | 2時間 | 2~3時間 | <1時間 |
機械的破砕の必要性 | 必要(組織の場合) | 必要(組織の場合) | 必要(組織の場合) |
処理されるサンプル量(目安) | 200万個の細胞(20 µL)で50回分 | 200 mgの組織で25回分、または200万個の細胞(20 µL)で50回分 | 10 gの組織または初代神経培養細胞35 mmディッシュ 500回分 |
タンパク質アッセイの適合性 | BCA Protein Assay(CER希釈1:4)、Bradford Assays(CER希釈1:4) | BCA Protein Assay(すべての画分)、Bradford Assays(NEB画分) | BCA Protein Assay |
ダウンストリームの適合性 | Western blot, ELISA, EMSA, reporter assays, enzyme assays, amine reactive labeling CER fraction only: RNA EMSA, kinase assays, RT-PCR | IP, western blot, ELISA, EMSA, reporter assays, enzyme assays, amine reactive labeling | Neurotransmitter release assays, enzyme assays, immunoassays, chromatography, electrophoresis |
プロテアーゼ阻害剤またはホスファターゼ阻害剤が推奨されるか? | 推奨 | キットにはプロテアーゼ阻害剤が含まれます。 | 推奨 |
カタログ番号 | 78833(15 mL) 78835(75 mL) | 78840 (Cultured cells kit) 87790 (Tissue kit) | 87793(100 mL) |
核を分離して核タンパク質抽出物を調製する方法は多数あります。しかし、そのほとんどはプロセスが長く、機械的ホモジナイゼーション、凍結融解サイクル、大がかりな遠心分離や透析ステップを必要とするため、壊れやすい多くの核タンパク質の完全性を損う可能性があります。NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kitは、機能的な細胞質タンパク質と核タンパク質の両方を2時間以内に生成する、細胞の段階的溶解を可能にします。
細胞内局在によるタンパク質分離は、生物学的背景を維持しながらタンパク質を濃縮する方法の1つです。異なる界面活性剤を使用して、細胞コンパートメントから分画抽出するのは従来の生化学的手法の1つです。Thermo Scientific Subcellular Protein Fractionation Kitは、細胞を機能性の細胞質タンパク質、膜タンパク質、水溶性核タンパク質、クロマチン結合タンパク質、細胞骨格タンパク質のそれぞれの分画に段階的に溶解するための試薬を組み合わせています。
ミトコンドリア | ミトコンドリア | リソソーム | シナプトソーム | |
---|---|---|---|---|
Mitochondria Isolation Kit for Tissue | Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells | Lysosome enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells | Syn-PER synaptic protein extraction reagent | |
適合するサンプルタイプ | 心臓および肝臓組織 | 培養細胞(哺乳類) | 組織および培養細胞 | 組織または初代培養ニューロン |
サンプルの処理時間 | 1時間 | 40分 | 2時間 | <1時間 |
機械的破砕の必要性 | Dounceオプション | Dounceオプション | 必要:Dounce、超音波処理、またはpolytron | 必要:Dounce |
処理されるサンプル量(目安) | 50~200 mgの軟組織または硬組織からの抽出50回分 | 200万個の哺乳培養細胞50回分 | 50~200 mgの細胞または組織50回分 | 10 gの組織または初代神経培養細胞35 mmディッシュ 500回分 |
タンパク質アッセイの適合性 | BCA Protein Assays、Bradford Assays | BCA Protein Assays、Detergent Compatible Bradford | Bradford Assays | BCA Protein Assays |
ダウンストリームの適合性 | Western blot, ELISA, amine reactive labeling, apoptosis, signal transduction, and metabolic studies | Western blot, ELISA, amine reactive labeling, apoptosis, signal transduction, and metabolic studies | Western blot, 2D/MS, electron microscopy, disease profiling, gene expression, signal transduction, and interaction or localization studies | Western blot, enzymatic activity assays, protein-protein interaction studies, immunoprecipitations, neurotransmitter release study |
プロテアーゼ阻害剤またはホスファターゼ阻害剤が推奨されるか? | 両方を推奨 | 両方を推奨 | 推奨、EDTAフリー | 推奨、EDTAフリー |
カタログ番号 | 89801 | 89874 | 89839 | 87793 |
図4.培養細胞から抽出したミトコンドリアの完全性。Thermo Scientific Mitochondria Isolation Kitの試薬ベース法(AおよびB)またはDounceホモジナイゼーション法(CおよびD)を用いてC6細胞から抽出しました。ミトコンドリア(M)および細胞質(C)分画を、cytochrome C(AおよびC)またはvoltage-dependent anion channel(VDAC)(BおよびD)に対するウェスタンブロッティングにより解析しました。Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate(カタログ番号34580)を使用して検出しました。結果は、ミトコンドリアをインタクトな状態で抽出できたことが示されました。
核、細胞質 | 核、細胞質、膜、細胞骨格、クロマチン結合 | シナプスタンパク質 | |
---|---|---|---|
NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents | Subcellular Protein Fractionation Kits (細胞または組織) | Syn-PER Synaptic Protein Extraction Reagent | |
適合するサンプルタイプ | 組織および培養細胞(哺乳類) | 組織および培養細胞(哺乳類) | 脳組織および初代ニューロン |
サンプルの処理時間 | 2時間 | 2~3時間 | <1時間 |
機械的破砕の必要性 | 必要(組織の場合) | 必要(組織の場合) | 必要(組織の場合) |
処理されるサンプル量(目安) | 200万個の細胞(20 µL)で50回分 | 200 mgの組織で25回分、または200万個の細胞(20 µL)で50回分 | 10 gの組織または初代神経培養細胞35 mmディッシュ 500回分 |
タンパク質アッセイの適合性 | BCA Protein Assay(CER希釈1:4)、Bradford Assays(CER希釈1:4) | BCA Protein Assay(すべての画分)、Bradford Assays(NEB画分) | BCA Protein Assay |
ダウンストリームの適合性 | Western blot, ELISA, EMSA, reporter assays, enzyme assays, amine reactive labeling CER fraction only: RNA EMSA, kinase assays, RT-PCR | IP, western blot, ELISA, EMSA, reporter assays, enzyme assays, amine reactive labeling | Neurotransmitter release assays, enzyme assays, immunoassays, chromatography, electrophoresis |
プロテアーゼ阻害剤またはホスファターゼ阻害剤が推奨されるか? | 推奨 | キットにはプロテアーゼ阻害剤が含まれます。 | 推奨 |
カタログ番号 | 78833(15 mL) 78835(75 mL) | 78840 (Cultured cells kit) 87790 (Tissue kit) | 87793(100 mL) |
核を分離して核タンパク質抽出物を調製する方法は多数あります。しかし、そのほとんどはプロセスが長く、機械的ホモジナイゼーション、凍結融解サイクル、大がかりな遠心分離や透析ステップを必要とするため、壊れやすい多くの核タンパク質の完全性を損う可能性があります。NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Kitは、機能的な細胞質タンパク質と核タンパク質の両方を2時間以内に生成する、細胞の段階的溶解を可能にします。
細胞内局在によるタンパク質分離は、生物学的背景を維持しながらタンパク質を濃縮する方法の1つです。異なる界面活性剤を使用して、細胞コンパートメントから分画抽出するのは従来の生化学的手法の1つです。Thermo Scientific Subcellular Protein Fractionation Kitは、細胞を機能性の細胞質タンパク質、膜タンパク質、水溶性核タンパク質、クロマチン結合タンパク質、細胞骨格タンパク質のそれぞれの分画に段階的に溶解するための試薬を組み合わせています。
ミトコンドリア | ミトコンドリア | リソソーム | シナプトソーム | |
---|---|---|---|---|
Mitochondria Isolation Kit for Tissue | Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells | Lysosome enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells | Syn-PER synaptic protein extraction reagent | |
適合するサンプルタイプ | 心臓および肝臓組織 | 培養細胞(哺乳類) | 組織および培養細胞 | 組織または初代培養ニューロン |
サンプルの処理時間 | 1時間 | 40分 | 2時間 | <1時間 |
機械的破砕の必要性 | Dounceオプション | Dounceオプション | 必要:Dounce、超音波処理、またはpolytron | 必要:Dounce |
処理されるサンプル量(目安) | 50~200 mgの軟組織または硬組織からの抽出50回分 | 200万個の哺乳培養細胞50回分 | 50~200 mgの細胞または組織50回分 | 10 gの組織または初代神経培養細胞35 mmディッシュ 500回分 |
タンパク質アッセイの適合性 | BCA Protein Assays、Bradford Assays | BCA Protein Assays、Detergent Compatible Bradford | Bradford Assays | BCA Protein Assays |
ダウンストリームの適合性 | Western blot, ELISA, amine reactive labeling, apoptosis, signal transduction, and metabolic studies | Western blot, ELISA, amine reactive labeling, apoptosis, signal transduction, and metabolic studies | Western blot, 2D/MS, electron microscopy, disease profiling, gene expression, signal transduction, and interaction or localization studies | Western blot, enzymatic activity assays, protein-protein interaction studies, immunoprecipitations, neurotransmitter release study |
プロテアーゼ阻害剤またはホスファターゼ阻害剤が推奨されるか? | 両方を推奨 | 両方を推奨 | 推奨、EDTAフリー | 推奨、EDTAフリー |
カタログ番号 | 89801 | 89874 | 89839 | 87793 |
図4.培養細胞から抽出したミトコンドリアの完全性。Thermo Scientific Mitochondria Isolation Kitの試薬ベース法(AおよびB)またはDounceホモジナイゼーション法(CおよびD)を用いてC6細胞から抽出しました。ミトコンドリア(M)および細胞質(C)分画を、cytochrome C(AおよびC)またはvoltage-dependent anion channel(VDAC)(BおよびD)に対するウェスタンブロッティングにより解析しました。Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate(カタログ番号34580)を使用して検出しました。結果は、ミトコンドリアをインタクトな状態で抽出できたことが示されました。