Search Thermo Fisher Scientific
タンパク質アッセイ |
総タンパク質濃度を正確に定量することは、タンパク質の抽出、分離、および分析が関わるほとんどの実験やワークフローで重要なステップです。当社は、蛍光光度計、分光光度計、およびプレートリーダーによる蛍光または比色検出によるタンパク質定量のためのさまざまなアッセイ試薬、キット、および標準液を提供しています。
さらに、当社の製品は希釈不要のタンパク質スタンダードとともに提供されるため使用が容易で、検量線を作成する際のセットアップ時間を短縮します。Dilution-Free protein standardsは希釈済みスタンダードのセットで、マルチチャンネルピペットに対応するフォーマットでパッケージされています。これにより、すべての希釈系列を1度にマイクロプレートに容易に移送できます。
NEW Pierce Bradford Plus Protein Assay Kit with Dilution-Free BSA Protein Standard | NEW Pierce BCA Protein Assay Kit with Dilution-Free BSA Protein Standards | NEW Pierce Dilution-Free Rapid Gold BCA Protein Assay Kit | Qubit Protein Broad Range Assay | |
使用目的 |
|
|
|
|
クラス最高レベルの正確性(タンパク質間変動が小さい) | ✓ | ✓ | ✓ | |
広いダイナミックレンジ(>2 mg/mL wide) | ✓ | ✓ | ||
迅速(≤ 15分) | ✓ | ✓ | ✓ | |
検量線用スタンダードの段階希釈不要 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
サンプルの希釈が不要 | ✓ | ✓ | ||
ハイスループット(マイクロプレートフォーマットに適合) | ✓ | ✓ | ✓ | |
界面活性剤に適合 | ✓ | ✓ | ✓ | |
還元剤に適合 | ✓ | ✓ | ||
Qubit 4による自動濃度計算 | ✓ | |||
SkanItソフトウエア*による自動濃度計算 | ✓ | ✓ | ✓ | |
*SkanItソフトウエアは、Multiskan FC、Multiskan SkyHigh、およびVarioskan LUXマイクロプレートリーダーで使用できます。詳細を見る |
当社は、タンパク質定量を容易かつ迅速で正確に行うための、タンパク質アッセイとタンパク質スタンダードの両方で構成されたDilution-Free製品を提供しています。 Pierce Dilution-Free製品を使用すると、タンパク質アッセイにおける面倒な希釈やピペット操作のエラーを最小限に抑えることができ、アッセイセットアップ時間を最大80%短縮しながら正確な結果を取得できます。当社の dilution-free assaysの詳細をご確認ください。
BCAアッセイビシンコニン酸(BCA)およびLowry法などの銅ベースのタンパク質アッセイ。
| Bradfordアッセイ迅速かつシンプルなタンパク質定量のためのCoomassie色素結合アッセイ。
| 蛍光タンパク質アッセイ蛍光ベースのタンパク質定量検出法は優れた感度を提供。
|
Pierce Protein methods – タンパク質解析に関する記事の百科事典
Protein assay technical guide – tools and reagents for improved quantitation of total or specific proteins.
Protein assay compatibility table – summarizes compatible substances for several popular protein assays.
Protein Analysis Learning Center – resources for different protein analysis techniques
Protein Biology Application Notes – journal-style articles based on research applications and proof-of-concept experiments