HPLC検出器による解析用に、ペプチドおよびアミノ酸のカラム前およびカラム後誘導体化を行うための、様々な比色法試薬および蛍光試薬をご用意しております。真空加水分解チューブおよび定量用標準品が含まれます。
Amino Acid Standard H
タンパク質加水分解物のHPLC解析で使用するための定量的較正用標準品、アミノ酸18種類の混合液、0.1 N HCl溶液中に各アミノ酸が2.5 マイクロモル/mL含まれます。
臭化フェナシル試薬
HPLCによるペプチドおよびアミノ酸のラベル、検出および測定用のカルボン酸反応性化合物(Amax 260 nm;UV)です。別名p-ブロモフェナシル-8。
エルマン試薬(FDAA)
溶液中のペプチドのシステイン、または他の遊離、還元型スルフヒドリル(-SH基)を測定するためのチオール反応性有色化合物(Amax 412 nm)です。
Fluoraldehyde(OPA)試薬溶液
Ready-to-useのo-フタルジアルデヒド溶液は蛍光性、アミン反応性、ペプチドまたはアミノ酸測定のためのHPLCプレカラムまたはポストカラムラベリング試薬(Ex/Em 340/455 nm)です。
Fluoraldehyde o-フタルジアルデヒド結晶
フタルジアルデヒドは、蛍光性、アミン反応性、ペプチドまたはアミノ酸測定のためのHPLCプレカラムまたはポストカラムラベリング試薬(Ex/Em 340/455 nm)です。
HPG(p-ヒドロキシフェニルグリオキサール)
HPLCによるアルギニンアミノ酸またはアルギニン含有ペプチド測定用の、アルギニン反応性、有色試薬(Amax 340 nm)です。
塩酸(HCl)溶液、シーケンシンググレード
定沸点の6 N HCl 溶液、1 mLアンプル入り、HPLCアミノ酸組成分析のための、タンパク質の酸加水分解(タンパク質加水分解)に使用します。
マーフィー試薬(FDAA)
逆相クロマトグラフィー(HPLC)により、アミノ酸光学異性体をラベルおよび測定するための、アミン反応性、有色(Amax 340 nm)化合物です。
ニンヒドリン
HPLC(液体クロマトグラフィー)により、ペプチド、タンパク質およびアミノ酸をラベル、検出、測定するための、アミン反応性、有色試薬(Amax 440 nm)です。
Peptide Retention Standard
逆相HPLCクロマトグラフィーにおいて、リファレンス溶出プロファイルを作成するための、5種類のデカペプチド(C末端アミドでアセチル化)混合物です。
PITC(エドマン試薬)
逆相HPLCへ向けたアミノ酸プレカラム誘導体化を行うための、フェニルイソチオシアナート、アミン反応性、有色化合物(Amax 254 nm; UV)です。
TNBSA溶液
比色検出(Amax 335 nm)へ向け、一級アミン(ペプチドまたはアミノ酸)をラベルするための5%トリニトロベンゼンスルホン酸メタノール溶液です。
真空加水分解チューブ
HPLCクロマトグラフィーでのアミノ酸解析を目的とした、タンパク質やペプチドの加熱、真空、 酸加水分解を行うために設計された高品質なバルブ付きガラス試験管です。
Vacuum Hydrolysis Tube, 1 mL
    Vacuum Hydrolysis Tube, 6 mL
    Vacuum Hydrolysis Tube, 18 mL