23236-Coomassie-Plus-Kit-a-230
たいていのタンパク質比色アッセイは、2 つのグループに大別することができます。 1 つは、タンパク質と銅のキレート形成に関連した銅の減少を二次的に検出するグループ、もう 1 つは、タンパク質と色素の結合による結合色素の色調変化をダイレクトに検出するグループです。
Thermo Scientific™ Pierce® BCA および Modified Lowry Protein Assay は、銅のキレート形成に基づいたアッセイです。Thermo Scientific™ Pierce® 660 nm および Coomassie (Bradford) Protein Assay は、色素の結合に基づいたアッセイです。すべて十分な特性評価が行われた堅牢なアッセイであり、一貫した信頼性の高い測定結果をご提供いたします。これらのアッセイは全体として、総タンパク質の比色検出・定量において最高水準を誇るシリーズです。
タンパク質比色アッセイ選択ガイド
製品660nm タンパク質アッセイBCA アッセイブラッドフォードアッセイ変法ローリー法
反応機構
  • 色素と金属の複合体がタンパク質に結合すると、吸収極大が 660 nm に遷移します
  • 赤茶色の色素が緑色に変色します
  • BCA キレートおよび複合体の形成にともなう銅の減少に基づいています
  • 緑色の色素が紫色に変色します
  • Coomassie色素がタンパク質に直接結合します
  • 茶色の色素が青色に変色します
  • ビウレット試薬のキレート形成にともなう銅の減少に基づいています
  • 透明な色素が青色に変色します(フォリン・チオカルトー試薬が青色の発色を強めます)
用途
  • 還元剤および界面活性剤を含む試料の総タンパク質濃度測定に最適です
  • タンパク質の推定を迅速かつ正確に行うことができます
  • 2,500 Da 程度の小さなペプチドを測定することができます
  • タンパク質の変異が比較的小さく、たいていの界面活性剤と適合します
  • さまざまな試薬が付属すること、および複数バージョンのアッセイから選択できることで、個々の試料に特有な多数のニーズへの対応が可能です
  • 2,000 Da 程度の小さなサイズのペプチドを測定することができます
  • タンパク質濃度の推定を迅速に行うことができます
  • 還元剤存在下でのタンパク質測定に用いることができます
  • > 3,000 Da の大きさのタンパク質を測定することができます
  • 自家調製ローリー試薬を代替することができます
  • TCA 沈殿後の多様なタンパク質の定量に用いることができます
  • 公開されている変法ローリーアッセイの試料処理法に適合しています
Pierce® 660 nm Protein Assay
Thermo Scientific™ Pierce® 660nm Protein Assay は、即時使用可能な、界面活性剤および還元剤と適合したアッセイ試薬であり、タンパク質スタンダードとの比較で総タンパク質濃度を迅速に測定します(吸光度660nm)。Pierce 660 nm Protein Assay では、BCA タンパク質アッセイのような他のアッセイと比較して、タンパク質の変異がより高い頻度で発生しますが(37%)、Coomassie染色によるブラッドフォードアッセイと比較すると、直線性がより高く、多くの界面活性剤および還元剤などよく使用される試薬により高い濃度で適合しています。付属の Ionic Detergent Compatibility Reagent(IDCR)を使用することで、界面活性剤に対する適合性がさらに向上し、ブロモフェノールブルー添加 Laemmli SDS サンプルバッファーを含む試料にも適した唯一のタンパク質アッセイとなります。
peptide-assay-sho
ペプチド測定の感度および再現性が向上するよう特別に設計された、使いやすい比色または蛍光によるペプチドアッセイをご用意しております。このキットには、代表的なスタンダードとともに、簡単な手順書が同梱されています。また、Thermo Scientific™ 質量分析計を使用して調整・分析された標準試料によって、厳密な妥当性確認が行われております。