Search Thermo Fisher Scientific
蛍光によるタンパク質の定量検出法は、優れた感度を有しています。感度が高いということは、定量に要するタンパク質サンプルがより少量ですみ、実験に使用できる試料が増えるということです。後述のアッセイに必要な手順はわずかであり、そのタイミングも厳密には決まっていないため、ハイスループットな運用においては自動化が可能です。蛍光シグナルは、蛍光光度計またはマイクロプレートリーダーを用いて検出することができます。
各アッセイには、それぞれ利点があります。以下の表と情報を参考にして、お客様の用途に最も適したタンパク質アッセイをご選択ください。
Product | Quant-iT™ Protein Assay | Qubit® Protein Assay 100 assays | Qubit® Protein Assay 500 assays | NanoOrange® Protein Quantification Assay | CBQCA Protein Quantification Assay | EZQ™ Protein Quantification Assay |
Applications | Best for more than 20 samples | Best for 1–20 samples Compatible with Qubit® Fluorometer | Best for 1–20 samples Compatible with Qubit® Fluorometer | Ideal for quantitating protein samples before gel electrophoresis and western blot analysis | Better suited for accurate quantitation of proteins in the presence of lipids, membrane fractions, or detergents, and for lipoproteins and small peptides | Ideal for determining protein concentration prior to electrophoresis Solid-phase format designed for high-throughput analysis |
Detection wavelength (nm) | 470/570 | 470/570 | 470/570 | 470/570 | 450/550 | 280 and 450/618 |
Sensitivity and effective range | Quasi-linear from 0.5 to 4 µg in a 200 µL assay volume, with a sample volume of 1–20 µL | Quasi-linear from 0.5 to 4 µg in a 200 µL assay volume, with a sample volume of 1–20 µL | Quasi-linear from 0.5 to 4 µg in a 200 µL assay volume, with a sample volume of 1–20 µL | 10 ng/mL to 10 µg/mL | 10 ng/mL to 150 µg/mL | 50 µg/mL to 5 mg/mL, with a sample volume of 1 µL |
Mechanism of action | Binds to detergent coating on proteins and hydrophobic regions of proteins; the unbound dye is nonfluorescent | Binds to detergent coating on proteins and hydrophobic regions of proteins; the unbound dye is nonfluorescent | Binds to detergent coating on proteins and hydrophobic regions of proteins; the unbound dye is nonfluorescent | Binds to detergent coating on proteins and hydrophobic regions of proteins; the unbound dye is nonfluorescent | Reacts with primary amine groups on proteins in the presence of cyanide or thiols; the unreacted dye is nonfluorescent | Binds electrostatically to basic amino acids, supplemented by additional hydrophobic interactions |
High sensitivity | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Little protein-to-protein variation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Signal duration | 3 hours | 3 hours | 3 hours | 6 hours | 5 hours | --- |
Shelf life | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
Size | I kit | 100 assays | 500 assays | 1 kit | 1 kit | 2,000 assays |
Catalog # | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now |
Quant-iT™ Protein Assay | Qubit® Protein Assay | NanoOrange® Protein Quantification Assay | CBQCA Protein Quantification Assay* | EZQ™ Protein Quantification Assay | |
---|---|---|---|---|---|
塩類 | ✓ | ✓ | |||
溶媒 | ✓ | ✓ | |||
1-メルカプトエタノール | ✓ | ✓ | |||
アミノ酸 | ✓ | ✓ | |||
DNA | ✓ | ✓ | |||
還元剤 | ✓ | ✓ | |||
脂溶性タンパク質 | ✓ | ||||
尿素 | ✓ | ||||
蛍光トレーサー | ✓ | ||||
界面活性剤 | ✓* | ✓ |
* CBQCA Protein Quantification Assay は、アミン類またはチオール類を含むバッファーには適合しません。
ペプチド測定の感度および再現性が向上するよう特別に設計された、使いやすい比色または蛍光によるペプチドアッセイをご用意しております。このキットには、代表的なスタンダードとともに、簡単な手順書が同梱されています。また、Thermo Scientific™ 質量分析計を使用して調整・分析されたスタンダードによって、厳密な妥当性確認が行われております。