in-solution 消化プロトコルを用いたワークフローでは、標準的なタンパク質アッセイを用いてサンプル溶解し、消化のためにサンプルとプロテアーゼの比(w/w)を最適化した後に、タンパク質濃度を測定することがきわめて重要です。また、アイソバリック標識の上流のタンパク質/ペプチドの濃度を測定し、混合する前に等量のサンプルが標識されていることを確認することも必要です。ほとんどのタンパク質アッセイの感度は消化後のペプチド濃度を測定するのに十分ではありませんが、マイクロBCAアッセイがペプチドの定量に使用できる場合があります。
  • 包括的—タンパク質とペプチドの濃度測定用に最適化されたアッセイ
  • 最適化—すべてのアッセイは、感度、正確度および再現性を最大限にするように設計されています。
  • 簡便—キットに含まれる代表的なスタンダードを用いるシンプルなプロトコル
  • バリデート済み—すべての製品は十分に試験され、Thermo Scientific™質量分析計を用いて分析されています。
お客さまのアプリケーションのために適切な定量アッセイをお選びください。
 BCA Protein Assay KitMicro BCA Protein Assay KitColorimetric Peptide AssayFluorometric Peptide Assay
Recommended sample typeProteinProteinPeptidePeptide
MeasurementColorimetric (562 nm)Colorimetric (562 nm)Colorimetric (480 nm)Fluorescent (Ex. 390, Em. 475 nm)
Linear range20-2000 µg/mL
0.5-20 µg/mL
15-1000 µg/mL5-1000 µg/mL
Sensitivity5 µg/mL0.5 µg/mL15 µg/mL5 µg/mL
Minimum sample volume required20 µL150 µL20 µL10 µL
Amount detected at minimum sample volume100 ng protein75 ng protein300 ng peptide50 ng peptide
Assay time30 min60 min30 min5 min
Key featureDetergent compatibleDetergent compatibleRecommended for TMT-labeled peptidesRecommended for single peptides
 Order nowOrder nowOrder nowOrder now
質量分析用のその他のタンパク質およびペプチドのアッセイ