Search Thermo Fisher Scientific
ProtoArray®ヒトタンパク質マイクロアレイは初のタンパク質マイクロアレイです。キナーゼ、ホスファターゼ、GPCR、核内受容体、およびプロテアーゼを含む数千種の完全長固有ヒトタンパク質が搭載されています。表面にニトロセルロースコーティングが施された1インチ×3インチのスライドガラス上に、各タンパク質が2か所ずつスポットされています。ProtoArray® human protein microarray version 5.0には、9,000種類を超すヒトタンパク質がスポットされています。これらのタンパク質は機能性を最大限維持するためにネイティブな状態で発現、精製されています。またVersion 5.0では、各サブアレイにProtoArray® Human Protein Microarrayのコントロールタンパク質が含まれており、サポートされているアプリケーションを容易にします。実験結果の解析にはデータ解析ソフトウェアProtoArray® Prospectorを無償でご利用いただけます。
Profile immune responses to over 9,000 proteins in a day | Custom immune response assays developed and conducted for your autoantibody targets | Outsource biomarker discovery to our PhD staffed service lab | |
---|---|---|---|
ProtoArray® Human Protein Microarrays | ProtoPlex® Immune Response Assay Service | ProtoArray® Custom Services | |
Assay targets | > 9,000 full length human proteins per array | 10 to 80 custom proteins per experiment | > 9,000 full length human proteins per array |
Number of samples | 1 per array | 90 per plate | 10 to 200+ per project |
Protein targets | Broad Proteome Content | Customer Selected Content | Broad Proteome Content |
Turnaround time | 1 day | 10 to 12 weeks | 4 to 6 weeks |
Protein expression system | Insect | Any | Insect |
Data analysis tool | ProtoArray® Prospector | Data analysis, raw data, and report provided | Data analysis, raw data, and report provided |
Capital equipment required | Microarray Scanner | None | None |
Order now | Order now | Order now |
様々なアプリケーションに特化したタンパク質マイクロアレイプロファイリングサービスを提供しています。お客様のニーズにあったプロファイリングサービスがお決まりになりましたら、当社のカスタムサービスまで、お問い合わせまたは見積もりをご請求ください。
ProtoArray®protein microarrayのアプリケーションノート、マニュアル、文献、ならびに対応スキャナーおよびソフトウェアの情報など役立つ情報をご覧いただけます。