Search Thermo Fisher Scientific
アレイタイプ | コンテンツリスト | 入手可能なもの |
---|---|---|
Version 5.0 (約9,000種類以上のタンパク質) | タンパク質コンテンツリスト v5.0 | テクニカルサポートまでご連絡( 800-955-6288 、米国のみ)、または電子メールでtechsupport@lifetech.com宛てにご連絡ください。 |
Version 5.1 (約9,000種類以上のタンパク質) | タンパク質コンテンツリスト v5.1 (8MB) | テクニカルサポートまでご連絡( 800-955-6288 、米国のみ)、または電子メールでtechsupport@lifetech.com宛てにご連絡ください。 |
ProtoArray® | 総スポット* | 固有のヒトタンパク質 | コントロールスポット |
---|---|---|---|
ヒト タンパク質 Micro v5.0 | 23232 | 9483 | 2016 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ v4.1 | 21120 | 8295 | 2122 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ v4.0 | 19200 | 8222 | 1326 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ nc v3.0 | 18240 | 5004 | 4231 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ mg v3.0 | 12288 | 4724 | 1161 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ nc v2.0 | 10752 | 3017 | 2354 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ nc v1.0 | 6904 | 1928 | 1524 |
ヒトタンパク質マイクロアレイ mg v1.0 | 7680 | 1928 | 1912 |
コントロールタンパク質マイクロアレイ mg v4.1 | 4224 | 該当せず | 2112 |
コントロールタンパク質 Micro mg v5.0 | 4032 | 該当せず | 2016 |
*注: それぞれのサンプルは、duplicateでブロットされています。NA=該当せず。 |
技術リソース
当社のテクニカルサポートスペシャリストまでご連絡( 800-955-6288 、米国のみ)、または電子メールで techsupport@invitrogen.com宛てにご連絡ください。