1416404839013
Luminex ® xMAP®テクノロジーを盛り込んだビーズベースのProtoPlex® 免疫応答アッセイサービスを用いて、自己抗体応答を評価します。このサービスでは、高スループットのサンプル試験を1反応あたり50種類までの抗原についてマルチプレックスを用いて行えます。発現にそのまま利用可能な9,000種類以上のヒトクローンの当社カタログの中から、またはお手持ちの内容から抗原をお選びください。
ProtoPlex®免疫応答アッセイサービスを使用する利点
この高スループットなサービスは、ProtoArray® ヒトタンパク質マイクロアレイを補完するもので、自己抗体バイオマーカーの発見から検証までのワークフローのサポートを可能にします(図 1)。本サービスはカスタマイズ可能(図 2)であり、以下のようなさまざまな利点があります。
  • 実証済みのテクノロジー―― Luminex® xMAP®の微粒子テクノロジーは広く受け入れられており、疾患研究や前臨床アッセイにおいて日常的に使用されています。
  • 信頼性の高いパフォーマンス――平均アッセイCVは10%以下です。
  • 少ない必要サンプル量――50種類までの抗原をtriplicateで検定するのに必要な血清は、わずか10 μLほどです。
ProtoPlex® 免疫応答アッセイサービスは、完全にカスタム化が可能であり、約8~12週間以内に完了できます。
|図 1| ProtoArray®マイクロアレイおよびProtoPlex® 免疫応答アッセイサービスではバイオマーカー発見のワークフローを確立しています。 サンプルの採取後、ProtoArray®ヒトタンパク質マイクロアレイを使用して 9,000種以上ものターゲットからマーカーを同定し、その後ProtoPlex® 免疫応答アッセイサービスを使用して検証を行います。 どちらにおいても詳細なレポートと生データが得られます。
|図 2| カスタムのProtoPlex® 免疫応答アッセイサービス 9,000種以上のタンパク質を、発現にそのまま利用可能なライブラリから選択でき、Luminex® xMAP® テクノロジーを使用してサンプルで測定できます。
ProtoPlex® 免疫応答アッセイサービス
  1. 受託サービス前のコンサルティング――当社の経験豊富なサービス科学者とコンサルティングを実施し、実験設計を最適化してください。
  2. 受託サービス後の包括的レポート――実験、結果、および人口統計データを詳述している完全なレポートを、約8~12週間以内にお届けします(日本の場合に要する日数については受託サービスまでご確認ください)。
  3. テクニカルサポート――迅速なサポートと専任スタッフによる対応をプロジェクト期間を通してご提供します。
注文のご案内
  1. お問い合わせは、protoarray.sales@lifetech.comまでご連絡ください。
  2. お客様のプロジェクトの業務範囲と価格設定について、専任のプロジェクトマネジャーとご相談ください。
  3. 担当のプロジェクトマネジャーが、お客様のサービスに関するカスタムのお見積りをご用意し、お手持ちの試料のご注文および出荷に関するご案内を提供します。
  4. お客様の材料の受領通知、および解析レポートのお届け予定日を通知いたします。