タンパク質間相互作用プロファイリング
ProtoArray® ヒトタンパク質マイクロアレイでは、研究者が生化学的経路において重要なタンパク質間相互作用のマッピングを行うことができます。Alexa Fluor®検出テクノロジーを搭載したProtoArray® ヒトタンパク質マイクロアレイは、新規のタンパク質間相互作用を迅速に同定するように最適化されています。
すべての製品を表示
タンパク質間相互作用をわずか1日ほどで同定
ProtoArray® ヒトタンパク質マイクロアレイは、タンパク質間相互作用の同定において優れた方法です。この方法を使用することにより、精製タンパク質のプロファイリングを約9,000種類の機能性タンパク質に対して行うことができ、潜在的な結合パートナーを同定できます。アレイに対しそれぞれ特徴が特定されているので、あらゆるターゲットを迅速に同定できます。プロトコルは簡単で、ネイティブのタンパク質および改変されたタンパク質のどちらにも対応でき、ビオチン-ストレプトアビジン検出プロトコルも利用可能です。
ProtoArray® マイクロアレイはその幅広いコンテンツにより、他のテクノロジーでは同定が困難な新しい関連性の発見を試みる研究者にとって、理想的なプロテオミクス プラットフォームとなります。多様なタンパク質について研究する研究者らが、他のin vivo およびin vitro アッセイを用いたProtoArray®タンパク質アレイ上でのタンパク質プロファイリング結果の検証を示しています[1~3]。
ProtoArray® タンパク質間相互作用プロファイリングアプリケーションは、カスタムのサービスまたは 製品としてご利用できます。
タンパク質間相互作用プロファイリング 
図 1
タンパク質間相互作用プロファイリング
参考文献
ProtoArray® タンパク質間相互作用プロファイリングサービス
  • 受託サービス前のコンサルティング――当社の経験豊富なサービス科学者とコンサルティングを実施し、実験設計を最適化してください。
  • 受託サービス後の包括的レポート――プロファイリング実験および結果を詳述している完全なレポートを、約 4週間以内にお届けします(日本の場合に要する日数については受託サービスまでご確認ください)。
  • テクニカルサポート――迅速なサポートと専任スタッフによる対応をプロジェクト完了時までご提供します。
ProtoArray® v5.0を用いたタンパク質間相互作用プロファイリングサービスに関する詳細はこちら
リソース
アプリケーションノート
Please Configure List Items!
マニュアル
Please Configure List Items!
プロトコル
Please Configure List Items!
その他のProtoArray® アプリケーション