Search Thermo Fisher Scientific
ProtoArray® Prospector v5.2.3ソフトウェアは、無償の使いやすいデータ解析ツールであり、ProtoArray®マイクロアレイによる実験結果を迅速に解析することができます。ProtoArray® Prospector v5.2.3ソフトウェアには、以下のような特徴があります。
- 最適化されたレポートおよび正規化されたデータ
- サポートされた用途に適したアルゴリズムを搭載
- 自動アップデート
ProtoArray® Prospector v5.2.3は、実験対象プローブとアレイ上に固定化されたタンパク質との正の相互作用をリスト化して出力します。GenePix®画像数値化ソフトウェアかProtoArray® Prospector v5.2.3(4カラム、タブ区切りフォーマット)のデータを用いることで、タンパク質間相互作用検出、キナーゼ基質同定、ユビキチンリガーゼ基質同定、低分子プロファイリング、または免疫応答バイオマーカープロファイリングアッセイによる単一および複数マイクロアレイの結果を迅速に解析することができます。
ProtoArray® Prospectorは、ProtoArray®タンパク質マイクロアレイを購入すると無償でご利用いただけます。
ProtoArray® Prospector v5.2.3のダウンロード(69.5 MB)
弊社のテクニカルサポートスペシャリストまでお電話(800-955-6288 、米国のみ)、または電子メール(techsupport@invitrogen.com)でご連絡ください。